GettyImages-1216476288-(1)
Soluções para cada estágio de sua pesquisa
A Thermo Fisher Scientific orgulha-se de apoiar cientistas que realizam pesquisas vitais sobre SARS-CoV-2 com nossas soluções abrangentes de PCR em tempo real (qPCR). A PCR em tempo real é conhecida como o padrão ouro para testagem de coronavírus e é uma tecnologia comprovada que pode ajudar a acelerar descobertas que salvam vidas nas seguintes áreas de pesquisa sobre o SARS-CoV-2:
  • Pesquisa básica: Explore questões sobre o ciclo de vida e a patogênese do SARS-CoV-2 analisando a biologia viral, a resposta imunológica e a genômica do hospedeiro.
  • Pesquisa translacional: Descubra potenciais vacinas e candidatos terapêuticos investigando novos alvos e pequenas moléculas, seus efeitos sobre fatores genômicos e resposta imune e farmacogenômica.
  • Desenvolvimento vacinas e terapêutica: Avance no desenvolvimento e na fabricação de processos quantificando formulações de ácido nucleico ou detectando micróbios em culturas e estoques de bioprodução.
  • Epidemiologia: Minimize a disseminação potencial do vírus e informe as políticas públicas monitorando os determinantes genéticos virais e humanos nas populações e conduzindo a vigilância ambiental.
  • Desenvolvimento de ensaio proprietário: desenvolva seu próprio ensaio de coronavírus usando nossos produtos complementares e um fluxo de trabalho eficiente e fácil de usar.
Soluções de PCR em tempo real da Applied Biosystems
A montagem de uma solução de PCR em tempo real exclusiva para as suas necessidades de pesquisa SARS-CoV-2 dependerá, em primeiro lugar, do tipo de análise ou aplicação que você usará: expressão gênica, variação genética ou miRNA e RNA não codificante. Para cada aplicação, oferecemos fluxos de trabalho completos e fáceis de usar, apoiados por um ecossistema sinérgico de reagentes de preparação de amostras, ensaios, master mixes, instrumentação e software de análise.
Gene-expression-analysis
Detecte e quantifique RNA viral ou estude a expressão de gene de hospedeiro
Genetic-variation-analysis
Estude as variações genéticas de hospedeiro e vírus com implicações para infeção e patogênese da doença
miRNA-and-non-coding-RNA-analysis
Analise o papel do miRNA viral e hospedeiro nainfecção, progressão da doença e resposta imune do hospedeiro
Avance em sua pesquisa sobre SARS-CoV-2
A pesquisa sobre SARS-CoV-2 continua em um ritmo rápido e, à medida que as variantes do vírus continuam a surgir, a necessidade de entender a biologia do patógeno e as interações entre vírus-hospedeiro se torna cada vez mais essencial. A Thermo Fisher Scientific está comprometida em fornecer soluções de qPCR abrangentes e informações relevantes para ajudar a acelerar as descobertas que ajudarão a combater esse vírus.
Oferecemos soluções que vão desde ensaios TaqMan pré-desenhados da Applied Biosystems para a maioria, se não todos, os alvos de SARS-CoV-2 mais citados, até novos arrays flexíveis, especificamente desenvolvidos para estudar fatores de entrada do vírus, fatores de restrição antiviral e mediadores de sinalização imunológica.
Faça o download da nossa brochura de soluções para saber mais sobre todas as nossas soluções para expressão gênica e variação genética para sua pesquisa SARS-CoV-2.
Série de webinars: Acelere sua pesquisa sobre SARS-CoV-2
Ter um entendimento mais profundo da biologia do patógeno e responder a perguntas sobre a interação vírus-hospedeiro é fundamental para aprender como controlá-lo e as respectivas variantes futuras. O conhecimento das ferramentas e soluções disponíveis para tornar essa pesquisa potencialmente mais eficiente pode ajudá-lo a obter essas respostas mais rapidamente.
Pegue uma xícara de café e assista aos dois webinars sob demanda seguintes, focados na pesquisa do SARS-CoV-2:
Webinar 1: Patogênese do SARS CoV-2 e resposta do hospedeiro: Onde estamos em nosso entendimento sobre esse vírus?
Palestrante:       
Dr. Archana Gupta,
Cientista de Aplicações
Ciências genéticas, Thermo Fisher Scientific
Dr. Gupta tem PhD em imunologia e microbiologia em pesquisa
experiência em doenças crônicas emergentes originadas de infecções por vírus.
Archana Gupta_Photo
Webinar 2: Soluções TaqMan selecionadas para acelerar sua pesquisa sobre SARS-CoV-2
Palestrante:          
Phillip Kilgas
Gerente de produto, Ensaios e arrays de expressão gênica
Ciências genéticas – qPCR, Thermo Fisher Scientific
Phillip tem bacharelado em neurociência com estudos estendidos em físiologia médica.
Phillip Kilgas_Photo
PCR em tempo real para pesquisa básica
A PCR em tempo real é uma técnica rápida, fácil e acessível para quantificar os níveis de vírus e realizar a expressão gênica, microRNA, genotipagem de SNP e análise de variação do número de cópias.
O SARS-CoV-2 é um vírus envelopado, não segmentado, RNA fita simples senso positiva (+ssRNA) e recém identificado beta-coronavírus. O SARS-CoV-2 não havia sido visto anteriormente em humanos e há muito desconhecimento sobre o ciclo de vida e a patogênese desse vírus.
Gene-expression-analysis
Análise de expressão gênica
Detecte e quantifique o RNA do SARS-CoV-2 em diferentes tecidos, culturas ou espécimes para elucidar os fundamentos da biologia do patógeno, incluindo tropismo, cinética de replicação, transmissão e patogênese (1). Use nossos ensaios para pesquisa pré-desenhados para os genes N e S de SARS-CoV-2 ou use primers e sondas customizadas para detectar outros genes virais de interesse.
Veja nossas soluções para análise de expressão gênica ›
Genetic-variation-analysis
Análise de variação genética
Compreenda os impactos fenotípicos da variabilidade genética do SARS-CoV-2, como resíduos polimórficos no gene S (2-4), para obter uma visão mais aprofundada sobre infecciosidade e patogenicidade. Use nossos ensaios customizados de genotipagem de SNP TaqMan para detectar variantes ou SNPs de interesse como um fluxo de trabalho independente ou combine com NGS para quantificar dados transcriptômicos e realizar estudos de acompanhamento com SNPs de interesse.
Veja nossas soluções para análise de variação genética ›
miRNA-and-non-coding-RNA-analysis
Análise de miRNA e RNA não codificante
Explore como os RNAs codificantes contribuem para o ciclo de vida e a patogênese do vírus. Estudos recentes sugerem que o miRNA viral pode modular epigeneticamente múltiplas vias de sinalização do hospedeiro, contribuindo para o escape imune e a patogênese (5-8).
Veja nossas soluções para análise de miRNA e de RNA não codificante ›
Como todos os vírus, o SARS-CoV-2 é um patógeno intracelular obrigatório que exige a permissão de fatores do hospedeiro para sua entrada, para a síntese de RNA viral, tradução de mRNAs virais e montagem de vírions. Use nossas soluções de PCR em tempo real para pesquisar como as diferentes interações patógeno-hospedeiro afetam o ciclo de vida e a patogênese do vírus.
Gene-expression-analysis
Análise de expressão gênica
Obtenha informações valiosas sobre o tropismo viral e a transmissão estudando os padrões de expressão de fatores do hospedeiro que o SARS-CoV-2 usa para entrar em uma célula (9), incluindo o receptor ACE2 (1, 10-13), a protease serina TMPRSS2 (12-14) e a NRP1 (15).  Ou explore o papel dos fatores de restrição do hospedeiro na defesa antiviral (16-20). Nosso portfólio de painéis com conteúdo flexível inclui uma variedade de novos painéis para estudos de vias relacionadas à infecção viral e doenças.
Veja nossas soluções para análise de expressão gênica ›
NOVO! Simplifique seus fluxos de trabalho de análise com nossos novos painéis com conteúdo flexível que incluem ensaios de expressão gênica para os genes mais citados envolvidos em entrada viral ou restrição de hospedeiro durante a infeção com SARS-CoV-2 e outros coronavírus.
Painel de fatores de entrada do coronavírus TaqMan Array : Humano | Camundongo | Rato
Painel TaqMan Array de restrição do coronavírus: Humano | camundongo | rato 
Genetic-variation-analysis
Análise de genotipagem
Os determinantes genéticos do hospedeiro podem afetar a suscetibilidade ou resistência ao SARS-CoV-2 (20-22). A tecnologia de sondas MGB proporciona a máxima discriminação de sequência da diferença de base única nos alelos hospedeiros, o que nos permite oferecer ensaios pré-desenhados que detectam praticamente todos os genes humanos ou SNP. Use nossos ensaios de genotipagem de SNP TaqMan como um fluxo de trabalho independente ou combine com NGS para quantificar dados transcriptômicos e realizar estudos com SNPs de interesse. Explore a nossa lista de SNPs selecionados que, na literatura, mostraram afetar a gravidade do SARS-CoV-2.
Veja nossas soluções para análise de genotipagem ›
miRNA-and-non-coding-RNA-analysis
Análise de miRNA e RNA não codificante
Investigue como o microRNA hospedeiro regula a expressão gênica em resposta ao SARS-CoV-2 (6,8,23). Os miRNAs têm demonstrado desempenhar um papel importante na regulação da expressão ACE2 e TMRSS2 (6,24,25), o que sugere uma caraterização mais detalhada que pode revelar percepções essenciais sobre a suscetibilidade do hospedeiro e os mecanismos da patogênese do SARS-CoV-2.
Veja nossas soluções para análise de miRNA e RNA não codificante ›
As sequelas das infeções SARS-CoV-2 são altamente variáveis e o questionamento das diferenças nas respostas imunes inatas e adaptativas em pacientes assintomáticos, levemente sintomáticos ou agudamente doentes é fundamental para compreender as vias da doença e possíveis alvos terapêuticos (20,26,28).
Gene-expression-analysis
Análise de expressão gênica
Investigue como a expressão diferencial de genes de citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento modula as vias de transdução de sinais em resposta ao SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é conhecido por desregular uma variedade de vias envolvidas na inflamação, estresse oxidativo e respostas antivirais precoces da célula T (26,29-32).
Veja nossas soluções para expressão gênica ›
NOVO! Agora oferecemos uma seleção de 29 ensaios para citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento, envolvidos na resposta imune à SARS-CoV-2 e outros coronavírus no Painel de sinalização imune para coronavírus: Humano | camundongo | rato.
Genetic-variation-analysis
Análise de genotipagem
Identificar os determinantes genéticos do hospedeiro que podem afetar a resposta imune à infecção por SARS-CoV-2 (20,21,33). Oferecemos ensaios pré-desenhados para detectar praticamente todos os SNPs humanos.
Veja nossas soluções para análise de genotipagem ›
miRNA-and-non-coding-RNA-analysis
Análise de miRNA e RNA não codificante
Identifique o microRNA hospedeiro, expresso diferencialmente, para entender o papel que essas moléculas desempenham na inibição ou promoção da infecção, incluindo a expansão e ativação de células imunes ou a evasão viral da vigilância do sistema imune (6,7,23,34).
Veja nossas soluções para análise de miRNA e RNA não codificante ›
PCR em tempo real para pesquisa translacional
A PCR em tempo real pode ser usada em todo o pipeline de desenvolvimento terapêutico e de vacinas para permitir que os pesquisadores  desenvolvam terapias potenciais que bloqueiem a replicação e disseminação do vírus.
Embora as orientações clínicas emitidas pelo CDC atualmente listem biomarcadores associados ao SARS-CoV-2, os pesquisadores têm necessidade imediata de identificar e desenvolver outros biomarcadores, como indicadores de processos biológicos subjacentes a infecções sintomáticas e à progressão da doença.
Gene-expression-analysis
Análise de expressão gênica
Examine as vias de expressão gênica diferencial em pacientes com SARS-CoV-2 para identificar novos biomarcadores e possíveis alvos terapêuticos (20,26-28). Além de ensaios individuais que podem ser usados em reações singleplex ou em reações multiplex para interrogar vários alvos em uma única reação, oferecemos uma variedade de painéis de vias de sinalização para analisar uma ampla gama de alvos simultaneamente.
Veja nossas soluções para expressão gênica ›
Genetic-variation-analysis
Análise de genotipagem
Identifique biomarcadores e alvos no contexto de variantes virais específicas, sistemas modelos ou históricos genéticos do hospedeiro para compreender como os determinantes genéticos do hospedeiro e do vírus podem afetar a suscetibilidade ou resistência ao SARS-CoV-2 (20,21). Nosso portfólio de genotipagem expandido garante que tenhamos um ensaio pré-desenhados para ajudar a acelerar seus estudos de genotipagem de SNP de humanos e camundongos, enquanto nossos ensaios customizados de genotipagem de SNP podem ser desenvolvidos para qualquer organismo hospedeiro suscetível ao SARS-CoV-2.
Veja nossas soluções para análise de genotipagem de SNP ›
miRNA-and-non-coding-RNA-analysis
Análise de miRNA e RNA não codificante
Analise a expressão de miRNA do hospedeiro para identificar alvos terapêuticos potenciais (8,23,24,35) ou estude miRNAs no sangue como biomarcadores para SARS-CoV-2 (34,36). Nossos versáteis ensaios TaqMan miRNA são compatíveis com tecidos e biofluidos, incluindo soro e plasma, tornando-os uma ferramenta ideal para pesquisa de biomarcadores.
Veja nossas soluções para análise de miRNA e RNA não codificante ›
Embora a concepção de novos produtos terapêuticos possa levar anos de pesquisa e passar por muitos testes de segurança e eficácia, existem medicamentos com dados estabelecidos de segurança, farmacologia e toxicologia que podem ser reposicionados para a pesquisa SARS-CoV-2. Se você está pesquisando um novo composto candidato ou elucidando a promessa clínica de um medicamento existente, oferecemos soluções de PCR em tempo real para acelerar sua pesquisa.
Gene-expression-analysis
Análise de expressão gênica
Realize o perfil transcricional do hospedeiro para determinar se genes imunológicos, como citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas, estão sendo ativados ou modulados em resposta às possíveis terapias (29,37,38) ou quantificar o RNA viral antes e depois da administração de um composto antiviral.
Veja nossas soluções para expressão gênica ›
Genetic-variation-analysis
Análise de genotipagem
Identifique polimorfismos nos genes que codificam as enzimas metabolizadoras de fármacos (DMEs) e as proteínas de transporte associadas para elucidar a eficácia e os riscos potenciais de fármacos novos ou reposicionados. Os ensaios TaqMan DME aproveitam nossa tecnologia MGB, altamente sensível e específica, para a detecção e discriminação dos marcadores genéticos PGX mais importantes, cobrindo 95% dos marcadores principais, definidos pelo grupo PharmaADME. Oferecemos mais de 2.700 ensaios únicos para detectar polimorfismos em 221 genes, incluindo polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNPs), polimorfismos de nucleotídeos múltiplos (MNPs) e inserções/deleções(in/Dels).
Veja nossas soluções para análise de genotipagem ›
miRNA-and-non-coding-RNA-analysis
Análise de miRNA e RNA não codificante
Analise os perfis miRNA do hospedeiro para pesquisar respostas à terapêutica direcionada (7,36) usando nossos ensaios TaqMan miRNA compatíveis com tecido e sangue.
Veja nossas soluções para análise de miRNA e RNA não codificante ›
A PCR em tempo real é uma ferramenta indispensável, amplamente utilizada na pesquisa e desenvolvimento de vacinas e a Thermo Fisher Scientific oferece um portfólio abrangente de ferramentas de PCR em tempo real para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas.
Gene-expression-analysis
Análise de expressão gênica
Faça o perfil transcricional do hospedeiro para determinar se genes imunes, como citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas, estão sendo ativados ou modulados em resposta a essas vacinas e terapêutica (39), ou quantificar o RNA viral após infeção ou desafio (39-41).
Veja nossas soluções para expressão gênica ›
Genetic-variation-analysis
Análise de genotipagem
Avalie a eficácia dessas vacinas em variantes virais específicas ou no contexto de determinados históricos genéticos do hospedeiro (20).
Veja nossas soluções para análise de genotipagem de SNP ›
PCR em tempo real para a produção de vacinas e produtos terapêuticos
A PCR em tempo real é uma ferramenta indispensável, amplamente utilizada para o desenvolvimento vacinal e terapêutico, incluindo a quantificação da dosagem de vacinas baseadas em vírus ou genes e o monitoramento de culturas, estoques de vírus e a bioprodução para agentes adventícios.
Gene-expression-analysis
Análise de expressão gênica
Quantifique as vacinas baseadas em ácido nucleico usando PCR em tempo real para garantir que as vacinas sejam produzidas na especificação e dosagem corretas. Os ensaios de PCR em tempo real oferecem sensibilidade, especificidade e linearidade padrão-ouro, o que é ideal para a quantificação de vacinas baseadas em ácido nucleico.
Veja nossas soluções para expressão gênica ›
Gene-expression-analysis
Análise de expressão gênica
Avalie a contaminação microbiana em culturas e estoques de bioprodução em larga escala usando ensaios pré-desenhados de expressão gênica. Nossos ensaios TaqMan e Primers e sondas customizados também possibilitam multiplexar vários alvos em uma única reação, para maior produtividade e tempos de resposta mais rápidos, visando atender aos cronogramas de produção.
Veja nossas soluções para expressão gênica ›
PCR em tempo real para epidemiologia
A vigilância epidemiológica é conduzida para quantificar a disseminação da infecção pelo SARS-CoV-2 em uma população, os fatores que influenciam a suscetibilidade ou a liberação da infeção nessa população e os impactos econômicos e de saúde dessas infecções. Essa pesquisa, por sua vez, informará as políticas de saúde pública que ajudam a reduzir a disseminação e melhorar os resultados clínicos. Nosso ecossistema de ensaios coordenado, master mixes e soluções de preparação de amostras pode acomodar vários tipos diferentes de amostras.
Genetic-variation-analysis
Análise de genotipagem
A tipagem de vírus é essencial para determinar a amplitude da diversidade genética SARS-CoV-2 e identificar variantes de vírus que afetam a infecção do hospedeiro. O sequenciamento de nova geração (NGS) é uma ferramenta ideal para sequenciamento completo do genoma do SARS-CoV-2, incluindo todas as variantes e possíveis sorotipos, e a PCR em tempo real é o padrão ouro para validar dados de NGS e detectar SNPs específicos ou variantes genéticas de interesse em um grande número de amostras.
Veja nossas soluções para análise de genotipagem ›
O monitoramento de vírus é essencial para identificar padrões de transmissão e monitorar medidas de contenção ou atenuação de surtos. O monitoramento também tem um papel na compreensão da evolução da cepa viral e da transmissão zoonótica. A PCR em tempo real fornece boa relação custo-benefício, processamento e tempo de resposta necessários para a pesquisa de monitoramento da doenças por SARS-CoV-2.
Gene-expression-analysis
Análise de expressão gênica
Pesquise a resposta do hospedeiro ao SARS-CoV-2 no nível da população para determinar a variação nos padrões de expressão entre as comunidades ou em resposta a diferentes variantes.
Veja nossas soluções para expressão gênica ›
Genetic-variation-analysis
Análise de genotipagem
Pesquise determinantes genéticos virais e humanos que influenciam a distribuição e os padrões da doença em uma população ou em um grande tamanho amostral. Nossos ensaios pré-desenhados para detectar praticamente todos os genes ou SNPs humanos estão prontos para implementação imediata em estudos epidemiológicos. Nossa Ferramenta personalizada de ensaios pode ser usada para elaborar ensaios com base em SNPs virais de interesse para monitoramento de variantes virais.
Veja nossas soluções para análise de genotipagem de SNP ›
PCR em tempo real para desenvolvimento de ensaios
Gene-expression-analysis
Análise de expressão gênica
Desenvolva seu próprio teste para detecção de coronavírus usando nossos primers e sondas customizados e outros produtos complementares.
Veja nossas soluções para análise de expressão gênica ›
  1. V’kovski P, Kratzel A, Steiner S, Stalder H, Thiel V. Coronavirus biology and replication: implications for SARS-CoV-2. Nat Rev Microbiol. Publicado on-line em 28 de outubro de 2020:1-16. doi:10.1038/s41579-020-00468-6
  2. Zhang L, Jackson CB, Mou H, et al. The D614G mutation in the SARS-CoV-2 spike protein reduces S1 shedding and increases infectivity. bioRxiv. Publicado on-line em 12 de junho de 2020. doi:10.1101/2020.06.12.148726
  3. Cheng MH, Zhang S, Porritt RA, Arditi M, Bahar I. An insertion unique to SARS-CoV-2 exhibits superantigenic character strengthened by recent mutations. bioRxiv. Publicado on-line em 21 de maio de 2020. doi:10.1101/2020.05.21.109272
  4. Pang J, Boshier FAT, Alders N, Dixon G, Breuer J. SARS-CoV-2 Polymorphisms and Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Pediatrics. 2020;146(6). doi:10.1542/peds.2020-019844
  5. Morales L, Oliveros JC, Fernandez-Delgado R, tenOever BR, Enjuanes L, Sola I. SARS-CoV-Encoded Small RNAs Contribute to Infection-Associated Lung Pathology. Cell Host Microbe. 2017;21(3):344-355. doi:10.1016/j.chom.2017.01.015
  6. Mirzaei R, Mahdavi F, Badrzadeh F, et al. The emerging role of microRNAs in the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. Int Immunopharmacol. 2021;90:107204. doi:10.1016/j.intimp.2020.107204
  7. Khan MA-A-K, Sany MRU, Islam MS, Islam ABMMK. Epigenetic Regulator miRNA Pattern Differences Among SARS-CoV, SARS-CoV-2, and SARS-CoV-2 World-Wide Isolates Delineated the Mystery Behind the Epic Pathogenicity and Distinct Clinical Characteristics of Pandemic COVID-19. Front Genet. 2020;11. doi:10.3389/fgene.2020.00765
  8. Bartoszewski R, Dabrowski M, Jakiela B, et al. SARS-CoV-2 may regulate cellular responses through depletion of specific host miRNAs. Am J Physiol-Lung Cell Mol Physiol. 2020;319(3):L444-L455. doi:10.1152/ajplung.00252.2020
  9. Singh M, Bansal V, Feschotte C. A Single-Cell RNA Expression Map of Human Coronavirus Entry Factors. Cell Rep. 2020;32(12):108175. doi:10.1016/j.celrep.2020.108175
  10. Shang J, Wan Y, Luo C, et al. Cell entry mechanisms of SARS-CoV-2. Proc Natl Acad Sci. 2020;117(21):11727-11734. doi:10.1073/pnas.2003138117
  11. Yang J, Petitjean SJL, Koehler M, et al. Molecular interaction and inhibition of SARS-CoV-2 binding to the ACE2 receptor. Nat Commun. 2020;11(1):4541. doi:10.1038/s41467-020-18319-6
  12. Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, et al. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. Cell. 2020;181(2):271-280.e8. doi:10.1016/j.cell.2020.02.052
  13. Hou YJ, Okuda K, Edwards CE, et al. SARS-CoV-2 Reverse Genetics Reveals a Variable Infection Gradient in the Respiratory Tract. Cell. 2020;182(2):429-446.e14. doi:10.1016/j.cell.2020.05.042
  14. Zang R, Gomez Castro MF, McCune BT, et al. TMPRSS2 and TMPRSS4 promote SARS-CoV-2 infection of human small intestinal enterocytes. Sci Immunol. 2020;5(47):eabc3582. doi:10.1126/sciimmunol.abc3582
  15. Cantuti-Castelvetri L, Ojha R, Pedro LD, et al. Neuropilin-1 facilitates SARS-CoV-2 cell entry and infectivity. Science. 2020;370(6518):856-860. doi:10.1126/science.abd2985
  16. Martin-Sancho L, Lewinski MK, Pache L, et al. Functional Landscape of SARS-CoV-2 Cellular Restriction. :29.
  17. Zang R, Case JB, Yutuc E, et al. Cholesterol 25-hydroxylase suppresses SARS-CoV-2 replication by blocking membrane fusion. Proc Natl Acad Sci. 2020;117(50):32105-32113. doi:10.1073/pnas.2012197117
  18. Pfaender S, Mar KB, Michailidis E, et al. LY6E impairs coronavirus fusion and confers immune control of viral disease. bioRxiv. Publicado on-line em 7 de março de 2020:2020.03.05.979260. doi:10.1101/2020.03.05.979260
  19. Nchioua R, Kmiec D, Müller JA, et al. SARS-CoV-2 Is Restricted by Zinc Finger Antiviral Protein despite Preadaptation to the Low-CpG Environment in Humans. Luban J, Goff SP, eds. mBio. 2020;11(5):e01930-20, /mbio/11/5/mBio.01930-20.atom. doi:10.1128/mBio.01930-20
  20. Mathew D, Giles JR, Baxter AE, et al. Deep immune profiling of COVID-19 patients reveals distinct immunotypes with therapeutic implications. Science. 2020;369(6508). doi:10.1126/science.abc8511
  21. Brest P, Refae S, Mograbi B, Hofman P, Milano G. Host Polymorphisms May Impact SARS-CoV-2 Infectivity. Trends Genet TIG. 2020;36(11):813-815. doi:10.1016/j.tig.2020.08.003
  22. Hashizume M, Gonzalez G, Ono C, Takashima A, Iwasaki M. Population-Specific ACE2 Single-Nucleotide Polymorphisms Have Limited Impact on SARS-CoV-2 Infectivity In Vitro. Viruses. 2021;13(1):67. doi:10.3390/v13010067
  23. Pierce JB, Simion V, Icli B, Pérez-Cremades D, Cheng HS, Feinberg MW. Computational Analysis of Targeting SARS-CoV-2, Viral Entry Proteins ACE2 and TMPRSS2, and Interferon Genes by Host MicroRNAs. Genes. 2020;11(11):1354. doi:10.3390/genes11111354
  24. Lu D, Chatterjee S, Xiao K, et al. MicroRNAs targeting the SARS-CoV-2 entry receptor ACE2 in cardiomyocytes. J Mol Cell Cardiol. 2020;148:46-49. doi:10.1016/j.yjmcc.2020.08.017
  25. Matarese A, Gambardella J, Sardu C, Santulli G. miR-98 Regulates TMPRSS2 Expression in Human Endothelial Cells: Key Implications for COVID-19. Biomedicines. 2020;8(11). doi:10.3390/biomedicines8110462
  26. Mehta P, McAuley DF, Brown M, Sanchez E, Tattersall RS, Manson JJ. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. The Lancet. 2020;395(10229):1033-1034. doi:10.1016/S0140-6736(20)30628-0
  27. Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020;323(11):1061. doi:10.1001/jama.2020.1585
  28. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. 2020;395(10223):497-506. doi:10.1016/S0140-6736(20)30183-5
  29. Olagnier D, Farahani E, Thyrsted J, et al. SARS-CoV2-mediated suppression of NRF2-signaling reveals potent antiviral and anti-inflammatory activity of 4-octyl-itaconate and dimethyl fumarate. Nat Commun. 2020;11(1):4938. doi:10.1038/s41467-020-18764-3
  30. Karlsson AC, Humbert M, Buggert M. The known unknowns of T cell immunity to COVID-19. Sci Immunol. 2020;5(53). doi:10.1126/sciimmunol.abe8063
  31. Hariharan A, Hakeem AR, Radhakrishnan S, Reddy MS, Rela M. The Role and Therapeutic Potential of NF-kappa-B Pathway in Severe COVID-19 Patients. Inflammopharmacology. Publicado on-line 7 de novembro de 2020:1-10. doi:10.1007/s10787-020-00773-9
  32. Costela-Ruiz VJ, Illescas-Montes R, Puerta-Puerta JM, Ruiz C, Melguizo-Rodríguez L. SARS-CoV-2 infection: The role of cytokines in COVID-19 disease. Cytokine Growth Factor Rev. 2020;54:62-75. doi:10.1016/j.cytogfr.2020.06.001
  33. Wang F, Huang S, Gao R, et al. Initial whole-genome sequencing and analysis of the host genetic contribution to COVID-19 severity and susceptibility. Cell Discov. 2020;6(1):1-16. doi:10.1038/s41421-020-00231-4
  34. Mukhopadhyay D, Mussa BM. Identification of Novel Hypothalamic MicroRNAs as Promising Therapeutics for SARS-CoV-2 by Regulating ACE2 and TMPRSS2 Expression: An In Silico Analysis. Brain Sci. 2020;10(10):666. doi:10.3390/brainsci10100666
  35. El-Nabi SH, Elhiti M, El-Sheekh M. A new approach for COVID-19 treatment by micro-RNA. Med Hypotheses. 2020;143:110203. doi:10.1016/j.mehy.2020.110203
  36. Sabbatinelli J, Giuliani A, Matacchione G, et al. Decreased serum levels of the inflammaging marker miR-146a are associated with clinical non-response to tocilizumab in COVID-19 patients. Mech Ageing Dev. 2021;193:111413. doi:10.1016/j.mad.2020.111413
  37. Sallard E, Lescure F-X, Yazdanpanah Y, Mentre F, Peiffer-Smadja N. Type 1 interferons as a potential treatment against COVID-19. Antiviral Res. 2020;178:104791. doi:10.1016/j.antiviral.2020.104791
  38. Ye Q, Wang B, Mao J. The pathogenesis and treatment of the `Cytokine Storm’ in COVID-19. J Infect. 2020;80(6):607-613. doi:10.1016/j.jinf.2020.03.037
  39. Pan Y, Liu L, Tian T, et al. Epicutaneous immunization with modified vaccinia Ankara viral vectors generates superior T cell immunity against a respiratory viral challenge. Npj Vaccines. 2021;6(1):1-9. doi:10.1038/s41541-020-00265-5
  40. Tostanoski LH, Wegmann F, Martinot AJ, et al. Ad26 vaccine protects against SARS-CoV-2 severe clinical disease in hamsters. Nat Med. 2020;26(11):1694-1700. doi:10.1038/s41591-020-1070-6
  41. Lack of Reinfection in Rhesus Macaques Infected with SARS-CoV-2 | bioRxiv. Acessado em 11 de fevereiro de 2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.13.990226v2