Search Thermo Fisher Scientific
A análise de RNAs reguladores, como microRNA (miRNA), pode ajudar a decifrar processos celulares complexos que podem afetar a patogênese e a resposta imune ao SARS-CoV-2.
Nossas soluções de miRNA TaqMan para pesquisa de SARS-CoV-2 fornece a velocidade, a sensibilidade e a escalabilidade necessárias para acelerar suas descobertas. Explore o fluxo de trabalho de miRNA e aprenda sobre as vantagens de nossas soluções:
A análise de miRNA e de RNA não codificante requer isolamento total do RNA usando métodos que preservam a integridade e os perfis de expressão do RNA. O MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit foi desenvolvido para isolamento de RNA total, incluindo RNAs pequenos, como microRNAs, de uma ampla variedade de tipos de amostras.
TaqMan Advanced miRNA assays fornecem o mais alto nível de sensibilidade e de especificidade ao estudar miRNA para validação ou focado em estudos de triagem, detectando até 60 cópias de miRNA no cDNA. Nossa química avançada utiliza uma transcrição reversa universal que requer apenas uma reação de transcrição reversa para estudar centenas de miRNAs.
Temos dois métodos para quantificação sensível e precisa e para perfil de miRNAs maduros usando PCR em tempo real: TaqMan Advanced miRNA Assays e TaqMan MicroRNA Assays.
Saiba mais ›
Procure TaqMan Adavanced microRNA Assays ›
Procure TaqMan microRNA Assays ›
Além do ensaio de miRNA, nosso portfólio inclui:
Quantifique de forma precisa centenas de miRNAs exclusivos em até cinco horas, com a conveniência de TaqMan Advanced miRNA Assays pré-localizados em cartões OpenArray™, cartões microfluidos de 384 poços ou em placas de 96 poços. Os produtos incluem controles de miRNA endógenos e exógenos para a normalização dos resutados Também oferecemos array cards com nossa química TaqMan MicroRNA assay com mais de 740 ensaios de microRNA mais relevantes para escolher em espécie humana ou de roedores.
Saiba mais ›
Painel | Descrição |
---|---|
Painel TaqMan OpenArray Human Advanced MicroRNA, QuantStudio 12K Flex | Para análise em grande escala, gere um perfil de miRNA abrangente para até 43.000 pontos de dados em 48 amostras em um único dia de trabalho |
Cartão TaqMan Advanced miRNA Human A e B | Quantifique e perfile a expressão de 754 miRNAs exclusivos |
Cartão TaqMan Advanced miRNA Soro/Plasma Humano | Quantifique e determine o perfil de expressão de 188 miRNAs exclusivos em uma única amostra de soro/plasma. |
Placas A e B TaqMan Advanced miRNA Humano de 96 poços no formato padrão ou rápida | Quantificação do perfil de até 752 miRNAS exclusivos |
Placas de 96 poços Taqman Advanced miRNA HUmano Soro/Plasma, padrão ou rápida | Quantifique e determine o perfil de expressão de 188 miRNAs exclusivos em uma única amostra de soro/plasma |
Também oferecemos cartões microfluidos com 384 poços para análise de perfis de expressão de miRNA e/ou validação de forma fácil e acessível de centenas de alvos. Taqman Array Cards podem ser personalizados usando qualquer ensaio pré-desenhado.
Comprar TaqMan Array Advanced miRNA cards personalizados ›
Comprar Taqman Array MicroRNA cards personalizado ›
Para análise funcional de miRNA oferecemos miméticos e inibidores de miRNA sintéticos para milhares de microRNAs para uma ampla gama de espécies.
Saiba mais sobre imitadores e inibidores de miRNA ›
Saiba mais sobre análise funcional de miRNA ›
Selecione o kit de síntese de cDNA e master mix, de acordo com o tipo de ensaio.
TaqMan Advanced miRNA assays | Ensaios Taqman microRNA | Ensaios Taqman Non-coding RNA |
---|---|---|
Kit de síntese de cDNA Taqman Advanced miRNA + Master mix Taqman Fast Advanced | Kit de transcrição reversa Taqman microRNA + Master mix Taqman Fast Advanced | Transcriptase Reversa SuperScript IV + Master mix Taqman Fast Advanced |
Experimente nossa master mix de melhor desempenho TaqMan Fast Advanced.
Oferecemos instrumentos de PCR em tempo real para todas as necessidades de pesquisa, da simplicidade em um orçamento à alta produtividade com o máximo de produtividade.
Saiba mais ›
Depois de você pedir seus ensaios, fornecemos os protocolos e a documentação específicos para seu formato de ensaio para fazer download.
Saiba mais ›
Para análise de dados, recomendamos o aplicativo Quantstudio Design & Analysis (Da2)emem Connect, nossa plataforma na nuvem.
A análise de miRNA e de RNA não codificante requer isolamento total do RNA usando métodos que preservam a integridade e os perfis de expressão do RNA. O MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit foi desenvolvido para isolamento de RNA total, incluindo RNAs pequenos, como microRNAs, de uma ampla variedade de tipos de amostras.
TaqMan Advanced miRNA assays fornecem o mais alto nível de sensibilidade e de especificidade ao estudar miRNA para validação ou focado em estudos de triagem, detectando até 60 cópias de miRNA no cDNA. Nossa química avançada utiliza uma transcrição reversa universal que requer apenas uma reação de transcrição reversa para estudar centenas de miRNAs.
Temos dois métodos para quantificação sensível e precisa e para perfil de miRNAs maduros usando PCR em tempo real: TaqMan Advanced miRNA Assays e TaqMan MicroRNA Assays.
Saiba mais ›
Procure TaqMan Adavanced microRNA Assays ›
Procure TaqMan microRNA Assays ›
Além do ensaio de miRNA, nosso portfólio inclui:
Quantifique de forma precisa centenas de miRNAs exclusivos em até cinco horas, com a conveniência de TaqMan Advanced miRNA Assays pré-localizados em cartões OpenArray™, cartões microfluidos de 384 poços ou em placas de 96 poços. Os produtos incluem controles de miRNA endógenos e exógenos para a normalização dos resutados Também oferecemos array cards com nossa química TaqMan MicroRNA assay com mais de 740 ensaios de microRNA mais relevantes para escolher em espécie humana ou de roedores.
Saiba mais ›
Painel | Descrição |
---|---|
Painel TaqMan OpenArray Human Advanced MicroRNA, QuantStudio 12K Flex | Para análise em grande escala, gere um perfil de miRNA abrangente para até 43.000 pontos de dados em 48 amostras em um único dia de trabalho |
Cartão TaqMan Advanced miRNA Human A e B | Quantifique e perfile a expressão de 754 miRNAs exclusivos |
Cartão TaqMan Advanced miRNA Soro/Plasma Humano | Quantifique e determine o perfil de expressão de 188 miRNAs exclusivos em uma única amostra de soro/plasma. |
Placas A e B TaqMan Advanced miRNA Humano de 96 poços no formato padrão ou rápida | Quantificação do perfil de até 752 miRNAS exclusivos |
Placas de 96 poços Taqman Advanced miRNA HUmano Soro/Plasma, padrão ou rápida | Quantifique e determine o perfil de expressão de 188 miRNAs exclusivos em uma única amostra de soro/plasma |
Também oferecemos cartões microfluidos com 384 poços para análise de perfis de expressão de miRNA e/ou validação de forma fácil e acessível de centenas de alvos. Taqman Array Cards podem ser personalizados usando qualquer ensaio pré-desenhado.
Comprar TaqMan Array Advanced miRNA cards personalizados ›
Comprar Taqman Array MicroRNA cards personalizado ›
Para análise funcional de miRNA oferecemos miméticos e inibidores de miRNA sintéticos para milhares de microRNAs para uma ampla gama de espécies.
Saiba mais sobre imitadores e inibidores de miRNA ›
Saiba mais sobre análise funcional de miRNA ›
Selecione o kit de síntese de cDNA e master mix, de acordo com o tipo de ensaio.
TaqMan Advanced miRNA assays | Ensaios Taqman microRNA | Ensaios Taqman Non-coding RNA |
---|---|---|
Kit de síntese de cDNA Taqman Advanced miRNA + Master mix Taqman Fast Advanced | Kit de transcrição reversa Taqman microRNA + Master mix Taqman Fast Advanced | Transcriptase Reversa SuperScript IV + Master mix Taqman Fast Advanced |
Experimente nossa master mix de melhor desempenho TaqMan Fast Advanced.
Oferecemos instrumentos de PCR em tempo real para todas as necessidades de pesquisa, da simplicidade em um orçamento à alta produtividade com o máximo de produtividade.
Saiba mais ›
Depois de você pedir seus ensaios, fornecemos os protocolos e a documentação específicos para seu formato de ensaio para fazer download.
Saiba mais ›
Para análise de dados, recomendamos o aplicativo Quantstudio Design & Analysis (Da2)emem Connect, nossa plataforma na nuvem.