Search Thermo Fisher Scientific
TaqMan MicroRNA Assays™ Applied Biosystems™ são ferramentas inovadoras para pesquisa de miRNA, do isolamento até a detecção, perfil, quantificação, validação e análise funcional. Agora há ainda mais escolhas para detecção de miRNA biologicamente ativo, criadas para apoiar uma gama crescente de aplicações de miRNA. Os novos ensaios de miRNA avançados TaqMan Applied Biosystems™ usam transcrição reversa universal baseada em ligação para um fluxo de trabalho ágil e altamente sensível. Os TaqMan Advanced miRNA Assays, que empregam primers stem-loop alvos específicos para transcrição reversa para templates 3', continuam a cobrir uma gama de espécies usando PCR em tempo real baseada em ensaios TaqMan padrão.
Permite a quantificação altamente sensível e específica de miRNAs maduros usando qPCR. Encontre sua solução accessível usando a ferramenta de pesquisa abaixo.
Procurar por placas pré-desenhadas (array plates) ›
Procurar por cartões pré-desenhados (array cards) ›
Novos TaqMan Advanced miRNA Assays usam transcrição reversa universal e oferecem quantificação altamente sensível.
TaqMan MicroRNA Assays padrão usam primers para transcrição reversa stem-loop alvo-específico..
Os ensaios TaqMan Pri-miRNA Assays detectam e medem miRNAs primários de amostras humanas, de camundongos e de ratos.
O conteúdo de nossos TaqMan MicroRNA Assays padrão e os novos ensaios TaqMan Advanced miRNA Assays está alinhado com a versão 22 do banco de dados miRBase. Para obter uma lista completa de TaqMan MicroRNA Assays, TaqMan Advanced miRNA Assays e outros recursos técnicos, visite nossa página Recurso de TaqMan MicroRNA Assays.
TaqMan Non-coding RNA Assays para detecção e quantificação confiáveis de transcritos não codificadores humanos, de camundongos ou de ratos mais longos que 200 nucleotídeos.
Ensaios personalizados para quantificar RNA pequeno são ideais para quantificar seu RNA pequeno quando um ensaio pré-desenhado está indisponível. Tudo o que você precisa é a sequência de interesse.
TaqMan Advanced miRNA 96-well Plates pré desenhadas estão agora disponíveis em formatos FAST e Standard. Além disso, placas customizadas de 96 poços contendo TaqMan Advanced miRNA Assays ou a química clássica TaqMan miRNA Assays estão disponíveis TaqMan Custom Plating Service
TaqMan Advanced miRNA array cards estão agora disponíveis, bem como a opção TaqMan array cards customizados, contendo ensaios TaqMan Advanced miRNA ou a química clássica TaqMan miRNA Assays que são pedidos usando nossa ferramenta de configuração. Os cartões TaqMan array Cards são a solução ideal para a criação de perfil são a solução ideal para perfilamento de grandes números de miRNAs e de amostras com material limitado (cada reação requer apenas 2 uL de amostra). Os TaqMan array cards são compatíveis com os sistema de PCR em tempo real 7900HT, ViiA 7, QuantStudio 7 e QuantStudio 12K Flex.
Peça os seus TaqMan MicroRNA Assays pre-plated em placas de 384 poços com o serviço TaqMan Custom Plating Service. Essas placas são perfeitas para analisar um grande número de amostras para alguns miRNAs alvos ou RNAs sem codificação ou para avaliar algumas amostras para um grande número de alvos.
Essas placas acomodam 3.072 reações de uma única vez, oferecendo os recursos de alta produtividade necessários para grandes estudos de perfis. Desenvolvidas para uso com o Applied Biosystems OpenArray Real-Time PCR System e para o QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System.
Nunca foi tão fácil procurar em mais de 23.000 TaqMan MicroRNA Assays com a nova ferramenta de pesquisa de ensaio da Thermo Fisher Scientific Assista a este vídeo curto para ver como é fácil encontrar os o ensaio TaqMan MicroRNA Assays coreto.
Perguntas frequentes de TaqMan MicroRNA Assays
Boletim do produto: microRNA quantitativo com a especificidade e a sensibilidade do PCR em tempo real
Fala download da lista completa de TaqMan MicroRNA Assays
Protocolo para geração de custom Pools para RT primers
Folheto: TaqMan MicroRNA Assays