Invitrogen Dynabeads products
O melhor equilíbrio entre alto rendimento e reprodutibilidade com baixa ligação não específica
Os produtos Invitrogen Dynabeads têm, sem dúvida, mais referências de publicação do que qualquer outro produto para imunoprecipitação usando esferas magnéticas. Agora os protocolos de automação IP estão disponíveis para produtos Dynabeads usados com os instrumentos Thermo Scientific KingFisher. Esses protocolos são arquivos de extensão de programa (formato .bdz) para o Software BindIt executado em instrumentos KingFisher.
Obtenha protocolos otimizados para KingFisher
Os arquivos de protocolo agora estão disponíveis para os seguintes produtos Dynabeads:
Vídeo: Imunoprecipitação automatizada em 40 min usando Dynabeads e KingFisher Flex
Para IP, os instrumentos KingFisher com Dynabeads oferecem o melhor equilíbrio entre alto rendimento e reprodutibilidade com baixo custo e ligação não específicos, razão pela qual se tornaram o padrão ouro para imunoprecipitação usando esferas magnéticas.
Projetado para automação
Os recursos intrínsecos dos Dynabeads os tornam perfeitamente adequados para automação. Todos as esferas têm mesmo tamanho, forma, propriedades de superfície e conteúdo de ferro, tanto dentro quanto entre lotes. As esferas dispersam bem e sedimentos lentamente, mas movem-se rapidamente e com uma força uniforme no sentido do ímã. Isso facilita a ligação rápida do alvo, a incubação curta e os tempos de separação. Não é necessário misturar nem mexer. Os Dynabeads não se agregam, garantindo um comportamento homogêneo do fluido em sistemas automatizados - sem qualquer bloqueio ou obstrução das pontas das pipetas. Dynabeads é uma fase sólida pipetável como um líquido!