Search Thermo Fisher Scientific
Os sistemas Ion GeneStudio S5, combinados com a biblioteca automatizada Ion Chef e o sistema de preparação de template, permitem um fluxo de trabalho simplificado de sequenciamento de nova geração (NGS) para sequenciamento direcionado com flexibilidade e escalabilidade.
Os modelos S5, S5 Plus, e S5 Prime oferecem diferentes velocidades de sequenciamento para atender às necessidades do seu laboratório.
Por exemplo, ao usar um chip 540, o tempo de sequenciamento e de análise no S5 é de 19 horas, no S5 Plus é de 10 horas e no S5 Prime é de 6,5 horas.
Como um único instrumento pode ser escalonável para acomodar várias aplicações, alta produtividade e geração de dados? A resposta está no chip.
Os chips de sequenciamento Ion Torrent ajudam a otimizar seu fluxo de trabalho e, ao mesmo tempo, oferecem flexibilidade para uma ampla variedade de aplicações de pesquisa. Primeiro, considere o número de amostras que você precisa executar e a produção de dados desejada ideal para sua aplicação. Em seguida, basta selecionar um chip de sequenciamento que atenda às suas necessidades de produtividade ou de aplicação, variando de 2 a 130 milhões de leituras por corrida.
Essa versatilidade permite que você execute projetos de pequeno e de grande escala, sem a necessidade de mudar de plataforma.
Explore a ampla variedade de aplicações oferecidas pelos Sistemas de NGS Ion Torrent.
Permitindo a análise e a descoberta de tipos de multibiomarcadores (fusões, inserção/deleções [indels], variantes de nucleotídeo único [SNV] e variações de número de cópias [CNV]), os ensaios Oncomine fazem parte de um fluxo de trabalho completo que inclui sequenciamento simples e escalável com bioinformática e relatórios otimizados, projetados para pesquisa de câncer.
As soluções de NGS Ion Torrent oferecem dados científicos importantes para futuras decisões reprodutivas.
Descubra a diversidade microbiana, estude surtos de patógenos e identifique mutações que podem estar associadas à resistência a antibióticos. Aproveite maior produtividade, maior precisão e leituras mais longas para produzir um sequenciamento rápido e preciso de microrganismos com preparação de amostras simplificada e um fluxo de trabalho de análise de dados simples, escalável e otimizado.
Nossas soluções completas de NGS são exclusivamente adequadas para pesquisar a compreensão de como a combinação da genética e do ambiente influencia o desenvolvimento de doenças complexas, como doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas e muitas outras.
A adoção do NGS direcionado para análise forense de DNA e fenotipagem em seu laboratório nunca foi tão simples, através da combinação do Sistema Ion Chef e o GeneStudio S5 com a preparação otimizada de biblioteca Precision ID, kits de preparação de modelos e sequenciamento, além de painéis de relevância forense.
Descubra traços para impulsionar decisões de reprodução e ajudar a lidar com os desafios de alimentar uma crescente população global. Nossos instrumentos, reagentes e soluções para aplicações de genotipagem de plantas e de animais permitem NGS simples, escaláveis e acessíveis que podem ajudá-lo a impulsionar inovações agrícolas notáveis.
Não está vendo a sua aplicação na lista acima? O Ion AmpliSeq Designer é uma ferramenta de design de primer online que permite criar painéis personalizados para sequenciamento de nova geração Ion Torrent. Pesquisadores que estudam distúrbios da linha germinativa podem usar essa ferramenta para criar painéis Ion AmpliSeq On-Demand a partir de um catálogo de genes pré-testados e recebê-los em tamanhos de reação menores, para que possam criar o design do painel com eficiência e praticidade.
For Research, Forensic, or Paternity Use Only. Not for use in diagnostic procedures.