Escolha a configuração do sistema que atenda às suas necessidades de produtividade, tempo de execução e orçamento.
Escolha seu sistema
Sistema Ion GeneStudio S5
Sistema Ion GeneStudio S5 Plus
Sistema Ion GeneStudio S5 Prime
Máx. produtividade/dia (tipo de chip)
15 Gb
(um chip Ion 540)
30 Gb
(dois chips Ion 540)
50 Gb
(dois chips Ion 550)
Tempo total de sequenciamento e de análise na produtividade máxima
19 h (chip Ion 540)
10 h (chip Ion 540)
11,5 h (chip Ion 550)
6,5 h (chip Ion 540)
8,5 h (chip Ion 550)
Chips compatíveis
Chips Ion 510, 520, 530, 540
Chips Ion 510, 520, 530, 540 e 550
Especificações detalhadas do sistema
Flexibilidade na produtividade e no fluxo de trabalho para uma ampla variedade de aplicações de NGS
Tipo de chip
Número de  leituras
Comprimento de leitura (output) 
Sistema Ion GeneStudio S5
Sistema Ion GeneStudio S5 Plus
Sistema Ion GeneStudio S5 Prime
Tempo de resposta (tempo de execução do sequenciamento* e tempo de análise)
Chip Ion 510
2–3M
200 bp (0,3–0,5 Gb)
4,5 h
3 h
3 h
400 bp (0,6–1 Gb)
10,5 h
5 h
5 h
Chip Ion 520
4–6M
200 bp (0,6–1 Gb)
7,5 h
3,5 h
3 h
400 bp (1,2–2 Gb)
12 h
5,5 h
5,5 h
3–4M
600 bp (0,5–1,5 Gb)
12 h
5,5 h
5,5 h
 Chip Ion 530
 15–20M
200 bp (3–4 Gb)
10,5 h
5 h
4 h
400 bp
(6-8 Gb)
21,5 h
8 h
6,5 h
9–12M
600 bp (1,5–4,5 Gb)
21 h
8 h
7 h
Chip Ion 540
60–80M
200 bp (10–15 Gb)
19 h
10 h
6,5 h
200 bp (20 a 30 Gb) 2 corridas em 1 dia
N/A
20 h
10** h
Chip Ion 550
100–130M
200 bp (20–25 Gb)
N/A
11,5 h
8,5 h
200 bp (40 a 50 Gb) 2 corridas em 1 dia 
N/A
N/A
12** h
† Resultado esperado com >99% de precisão alinhada/medida. O resultado depende do comprimento de leitura e da aplicação.
* Os tempos de corrida de sequenciamento estão entre 2,5 e 4 horas.
** A análise da primeira corrida ocorre simultaneamente com a segunda corrida de sequenciamento.
Escolha seu chip
Exemplo de nossos painéis e aplicações populares
Descrição do painel
Número de amostras por corrida*
Chip Ion 510
2-3M de leituras
Chip Ion 520
4-6M de leituras
Chip Ion 530
15-20M de leituras
Chip Ion 540
60-80M de leituras
Chip Ion 550
100-130M de leituras
Pesquisa em oncologia
Painel Ion AmpliSeq Cancer Hotspot v2
Identifica SNVs de hotspots de câncer com 10 ng de DNA derivado de FFPE
4
8
26
84
N/A
Oncomine Focus Assay 
Identifica SNVs, indels, CNVs e fusões de genes relevantes para tumores sólidos de 52 genes
4
8
26
N/A
N/A
Oncomine Comprehensive Assay v3
Permite a descoberta de biomarcadores de SNVs e indels, e o sequenciamento completo de genes para 161 genes
N/A
N/A
N/A
8
16
Oncomine Lung cfDNA Assay
Detecta mutações somáticas raras em genes relevantes para câncer de pulmão de células não pequenas
N/A
N/A
8
32
~60-64
Oncomine Pan-Cancer Cell-Free Assay
Detecta mutações somáticas raras em genes de vários tipos de câncer
N/A
N/A
1
4
7-8
Oncomine Immune Response Research Assay
Investiga os genes  envolvidos nas vias de resposta imunológica
N/A
4
8
N/A
N/A
Expressão gênica
Kit Ion AmpliSeq Transcriptome Human Gene Expression
Pesquisa os níveis globais de expressão gênica
N/A
N/A
2
8
16
Kit Ion AmpliSeq Transcriptome Mouse  Gene Expression
Pesquisa os níveis de expressão gênica globais
N/A
N/A
2
8
16
Pesquisa de doenças hereditárias
Painel Ion AmpliSeq Exome RDY 
Descubra mutações raras em todo o exoma
N/A
N/A
N/A
2
4
Painel Ion AmpliSeq Pharmacogenomics Research (40 genes)
Investiga variantes conhecidas associadas ao metabolismo de medicamento
48
96
384
384
N/A
Painel Ion AmpliSeq On-Demand 
Identifica variantes em genes associados à doença herdada
Até 384 (varia de acordo com o número de genes no painel)
 Pesquisa sobre saúde reprodutiva
Kits Ion ReproSeq PGS
Identifica aneuploidia no DNA a partir de amostras de embriões
16
24
96
N/A
N/A
Pesquisa de doenças infecciosas
Painel Ion AmpliSeq TB Research
Identifica variantes associadas à resistência antimicrobiana em Mycobacterium tuberculosis (TB)
48
84
272
384
N/A
Painel Ion AmpliSeq Ebola Research
Identifica a presença do vírus Ebola
48
84
272
384
N/A
Kit Ion 16S Metagenomics
Identifica espécies bacterianas em amostras mistas 
24
48
192
N/A
N/A
* O número de amostras por corrida/chip serve como um guia, e o número real de amostras carregadas dependerá de suas necessidades de número de leituras e de profundidade de cobertura. É importante observar que, à medida que o número de bibliotecas por chip aumenta, torna-se mais difícil balancear as leituras entre as bibliotecas. Além disso, as bibliotecas de tecido FFPE tendem a produzir resultados mais variáveis. Sugerimos que você combine, inicialmente, menos bibliotecas e determine limites reais empiricamente.