Search Thermo Fisher Scientific
Existem vários tamanhos de placas e frascos usados para cultura de células. Alguns números úteis, como área de superfície e volumes de soluções de dissociação, são fornecidos abaixo para recipientes de cultura de vários tamanhos.
Número do catálogo | Área de superfície (cm2) | Densidade da semeadura* | Células em confluência* | Versene (ml de EDTA a 0,05%). Volume aprox. | Tripsina (ml de tripsina a 0,05%, EDTA a 0,53 mm). Volume aprox. | Meio de crescimento (ml). Volume aprox. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placas | |||||||
35 mm | 150460;150318 | 8,8 | 0,3 x 106 | 1,2 x 106 | 1 | 1 | 2 |
60 mm | 150462;150288 | 21,5 | 0,8 x 106 | 3,2 x 106 | 3 | 3 | 5 |
100 mm | 150464;150350 | 56,7 | 2,2 x 106 | 8,8 x 106 | 5 | 5 | 12 |
150 mm | 150468;168381 | 145 | 5,0 x 106 | 20,0 x 106 | 10 | 10 | 30 |
Placas de cultura | |||||||
6 poços | 140675 | 9,6 | 0,3 x 106 | 1,2 x 106 | 1 | 1 | 1 a 3 |
12 poços | 150628 | 3,5 | 0,1 x 106 | 0,5 x 106 | 0,4 a 1 | 0,4 a 1 | 1 a 2 |
24 poços | 142475 | 1,9 | 0,05 x 106 | 0,24 x 106 | 0,2 a 0,3 | 0,2 a 0,3 | 0,5 a 1,0 |
48 poços | 150687 | 1,1 | 0,03 x 106 | 0,12 x 106 | 0,1 a 0,2 | 0,1 a 0,2 | 0,2 a 0,4 |
96 poços | 167008 | 0,32 | 0,01 106 | 0,04 x 106 | 0,05 a 0,1 | 0,05 a 0,1 | 0,1 a 0,2 |
Frascos | |||||||
T-25 | 156367;156340 | 25 | 0,7 x 106 | 2,8 x 106 | 3 | 3 | 3 a 5 |
T-75 | 156499;156472 | 75 | 2,1 x 106 | 8,4 x 106 | 5 | 5 | 8 – 15 |
T-175 | 159910;159920 | 175 | 4,9 x 106 | 23,3 x 106 | 17 | 17 | 35 – 53 |
T-225 | 159934;159933 | 225 | 6,3 x 106 | 30 x 106 | 22 | 22 | 45 – 68 |
*A densidade de semeadura é fornecida para cada tipo de recipiente de cultura da seguinte forma: Placas e recipientes: Células por vaso; placas de cultura: Células por poço. †O número de células em uma placa ou frasco confluente variará de acordo com o tipo de célula. Para esta tabela, foram usadas células HeLa. |
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products