Cubra las demandas en constante evolución de las normas y regulaciones de conformidad medioambiental con los flujos de trabajo de análisis químicos húmedos, incluidos los sistemas de analizador discontinuo Thermo Scientific Aqua Master. Con capacidad para análisis automatizados de suelos y para análisis de agua potable, aguas residuales y de alcantarillado, estos sistemas han sido verificados para garantizar su conformidad con los requisitos de la Agencia Estadounidense de Protección Medioambiental (EPA) dispuestos en la Ley de Agua Potable Segura (SDWA) y la Ley de Agua Limpia (CWA). La regla de actualización de métodos de la CWA en relación con el análisis de efluentes 40 CFR parte 136 y otros órganos normativos, incluidos ASTM, ISO y DIN, también recomiendan métodos químicos húmedos para el análisis de aguas residuales.
Los análisis de agua tradicionales incluyen numerosos instrumentos químicos húmedos para análisis multiparamétricos de nutrientes, pH, conductividad, alcalinidad y dureza. Cada parámetro a analizar requiere una muestra independiente y, a menudo, pasos secuenciales que amplían el proceso de análisis. Además, estos análisis precisan de personal especializado, lo que hace que los análisis de agua rutinarias tradicionales sean laboriosos, tediosos e ineficaces para un laboratorio que lleve a cabo análisis de nutrientes, agua subterránea, agua potable y aguas residuales.
El análisis discontinuo multiparamétrico consolidado le brinda una solución de análisis químico húmedo de alto rendimiento para abordar estos retos. Analizadores discontinuos, que consolidan y analizan simultáneamente hasta 20 parámetros, en un solo instrumento con un solo operador. Estos sistemas automatizados permiten a los laboratorios simplificar las pruebas y ahorrar tiempo y costes. Todos los pasos de análisis necesarios se automatizan, lo que brinda al operador un verdadero tiempo sin supervisión.
Consolidated High throughput water analysis workflow
Analizadores discontinuos Gallery Aqua Master
Los analizadores discontinuos Gallery y Gallery Plus Aqua Master incluyen un software diseñado específicamente para los análisis de agua y nutrientes regulados y tienen la capacidad de realizar hasta 350 análisis por hora.
Más información
Sistema Disc-IC
Para un análisis rutinario y completo del agua, el sistema Thermo Scientific Disc-IC combina análisis discontinuos y cromatografía iónica para obtener la máxima flexibilidad y capacidad de procesamiento de muestras con la consiguiente reducción del coste total por análisis.
Más información
Reactivos para análisis medioambiental e industrial
Elimine la preparación de reactivos, ahorre tiempo y reduzca los errores con los reactivos del sistema Thermo Scientific Gallery. Estos reactivos se pueden utilizar para el análisis de aguas ambientales y aguas industriales/de procesos.
Más información
Los analizadores discontinuos Gallery Aqua Master cumplen con las disposiciones de la EPA, el NELAC, el ASTM y otras normas internacionales reconocidas. En particular, estos sistemas admiten los nuevos métodos de reducción enzimática aprobados por el NELAC y la EPA para mediciones más seguras de nitrato + nitrito (TON). Este método enzimático seguro permite a los laboratorios alejarse de los métodos de bobina de reducción de cadmio que utilizan productos químicos peligrosos, mejorando la seguridad y el coste por análisis para la medición de TON. Entre otros parámetros que se miden con frecuencia se incluyen el pH, la alcalinidad, la conductividad, la dureza total, el ortofosfato y otros contaminantes frecuentes (sulfato, cloruro y amoniaco). En las tablas siguientes figuran los métodos de la EPA, así como una variedad de métodos de analizador discontinuo aprobados por otros organismos regulatorios.
DIA Environmental EPA Methods
Análisis rápido, seguro y fácil de nutrientes
Presentación de los analizadores discontinuos Gallery y Gallery Plus Aqua Master para el análisis completo de nutrientes de muestras de agua potable, aguas residuales y suelo.
Descargar folleto (EN) ›
Método automatizado para detectar nitrato + nitrito (TON) en agua potable
Descubra cómo los sistemas Gallery Aqua Master son compatibles con los métodos de reducción enzimática aprobados por el NELAC y la EPA de EE. UU. para obtener mediciones más seguras de nitrógeno total oxidado (TON).
Descargar nota de aplicación (EN)›
Seminarios web de análisis medioambientales
Seminarios web de análisis medioambientales
Explore nuestra base de datos de seminarios web a demanda sobre análisis medioambientales con analizadores discontinuos.
Ver los seminarios web ›
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes