Search Thermo Fisher Scientific
Los analizadores discontinuos son plataformas integradas que proporcionan dos técnicas de medición paralelas para sus muestras: análisis fotométrico (colorimétrico y enzimático) y electroquímico (pH y conductividad). Los analizadores discontinuos Thermo Scientific Gallery están equipados con funciones de manipulación de líquidos, incubación, cálculos de medición e informes totalmente automatizadas. Además, nuestros analizadores discontinuos son sólidos y fáciles de usar, además de ofrecer capacidades de medición paralela de hasta 20 analitos. Todos los pasos de análisis necesarios se automatizan según flujos de trabajo precisos y predefinidos, lo que permite la detección sensible de los analitos de una muestra hasta niveles de partes por mil millones (ppb). La automatización reduce el tiempo de intervención del operador y simplifica los análisis químicos húmedos.
Al combinar hardware sólido, software intuitivo avanzado y funcionamiento sencillo, los analizadores discontinuos Gallery se han creado para flujos de trabajo de análisis de muestras automatizados de alto rendimiento y bajo coste, lo que minimiza los errores de manipulación manual para disfrutar de unos resultados reproducibles y fiables. Los flujos de trabajo automatizados no requieren intervención del usuario una vez que las muestras y los reactivos premezclados y listos para su uso se cargan en el instrumento. La automatización no solo mejora la fiabilidad y la sensibilidad de los resultados en comparación con las técnicas de química húmeda manual, sino que también aumenta la productividad del laboratorio al liberar al personal para que se aleje y trabaje en otras tareas. Basta con cargar las muestras, insertar los viales y dejar que el analizador realice su trabajo durante un tiempo de autonomía de hasta tres horas.
Los analizadores discontinuos Gallery ofrecen:
Estos analizadores multiparamétricos de acceso aleatorio y totalmente automatizados son versátiles y fáciles de usar. Pueden realizar hasta 350 análisis fotométricos por hora.
Estos analizadores de alto rendimiento totalmente automatizados incluyen los controles de temperatura precisos y los parámetros de método flexibles necesarios para los análisis enzimáticos.
Los analizadores discontinuos Thermo Scientific Gallery Aqua Master, impulsados por software diseñado específicamente para el análisis de agua y nutrientes, le ayudan a cumplir las normativas locales.
Obtenga todas las ventajas de un sistema de analizador discontinuo Gallery Plus, con la capacidad añadida de realizar pruebas de amargor en paralelo para el análisis de cerveza.
Combine el análisis discontinuo con la cromatografía iónica para un análisis de alto rendimiento y completo de agua e iones sin necesidad de realizar cambios en el método.
Estos kits enzimáticos y reactivos Gallery listos para su uso ahorran tiempo al analizar agua, aguas residuales, suelo, efluentes y aguas de procesos industriales, entre muchas más opciones. Nuestros kits incluyen viales con código de barras con información de identificación vital, como el número de lote y la fecha de caducidad.
Ahorre tiempo y reduzca los errores con los reactivos del sistema Gallery, especialmente desarrollados para el análisis de alimentos y bebidas. Ofrecemos más de 50 reactivos listos para usar con diluciones automatizadas para facilitar la aplicación de métodos para una amplia gama de concentraciones de analitos.
Los sistemas Gallery utilizan cubetas DECACELL desechables y de bajo coste. Un solo conjunto de cubetas incluye 10 celdas de reacción, montadas juntas para un verdadero análisis discontinuo. Eliminan la contaminación por arrastre de muestras y la necesidad de lavado, lo que redunda en el aumento del rendimiento, la eliminación de la contaminación y la garantía de unos resultados fiables. También requieren volúmenes de reactivos y muestras más pequeños (de 2 a 240 µL), con la consiguiente reducción de la generación de residuos, de los costes de eliminación y, en última instancia, del coste por análisis en hasta 20 veces.
Dedicado al análisis de cerveza, malta y mosto, el analizador discontinuo Gallery Plus Beermaster automatiza los análisis que requieren mucho tiempo y trabajo.
Los analizadores discontinuos Thermo Scientific Gallery hacen que el análisis del vino sea sencillo, preciso y fiable. Nuestros reactivos del sistema listos para usar se han desarrollado específicamente para un análisis rápido y rentable de zumos y vinos.
Descubra cómo nuestros analizadores discontinuos le ayudan a cumplir con la Ley de Agua Limpia (CWA) de la EPA automatizando el análisis fotométrico y electroquímico para proporcionar resultados rápidos y reproducibles.
Para eliminar la corrosión y el escalado que pueden dañar valiosos componentes industriales y garantizar el cumplimiento de las normativas, se deben realizar análisis de agua fiables de forma continua.
La automatización de ensayos enzimáticos está cobrando cada vez mayor importancia y el nuevo Gallery Enzyme Master cubre las necesidades del desarrollo de nuevos métodos para las pruebas rutinarias de control y garantía de calidad.
Obtenga más información sobre las 10 funciones principales que debe tener en cuenta al elegir el analizador discontinuo adecuado para su laboratorio.
Conozca a su nuevo compañero de laboratorio. Los analizadores discontinuos Gallery y Gallery Plus ofrecen un análisis químico más rápido, fácil y seguro para su laboratorio.
Permita que el sistema Gallery realice pruebas fotométricas y una medición electroquímica automatizada del pH y la conductividad gracias a la adición de un módulo ECM.
Los analizadores discontinuos Gallery le ahorran tiempo gracias a la automatización de análisis químicos húmedos multiparamétricos que requieren mucha mano de obra y tiempo.
Explore nuestra base de datos de seminarios web a demanda sobre análisis discontinuos para buscar métodos y aplicaciones que aceleren el trabajo en su laboratorio.
Visit our filterable and searchable resources library for product information, application notes, case studies, videos and more about our discrete analyzers.