Search Thermo Fisher Scientific
La cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) es una técnica de química analítica que se utiliza para separar compuestos en una mezcla química. Para realizar estas separaciones, se hace uso del caudal de una fase móvil líquida que pasa a presión a través de una columna empaquetada con una fase estacionaria.
Un instrumento de HPLC generalmente tiene cuatro componentes principales de hardware: una bomba, un muestreador automático, un compartimento de columnas y un detector. Hay muchos factores que influyen en las separaciones mediante HPLC, como la composición de la fase móvil, la composición química de la fase estacionaria o la temperatura. La separación solo se realiza correctamente si los analitos tienen afinidades diferentes por la fase estacionaria, por lo que es crucial seleccionar la fase estacionaria adecuada para sus compuestos.
Las aplicaciones de HPLC se pueden utilizar en una amplia gama de ámbitos. Entre ellos, se incluyen las pruebas de calidad de los productos de uso cotidiano. Desde el análisis de impurezas de los fármacos hasta la caracterización de calidad de los ingredientes en alimentos y bebidas o el control de los niveles de contaminantes en el agua y el suelo, la HPLC nos ayuda a mantener la seguridad de los consumidores.
Este vídeo en formato de pizarra proporciona una breve historia de la cromatografía y explica los principios fundamentales de la HPLC y la UHPLC. También describe los componentes o módulos esenciales de los sistemas de cromatografía.
¿Tiene alguna duda sobre cómo funcionan los instrumentos de HPLC? ¿Cómo se desarrolla o transfiere un método de HPLC? ¿Cuáles son las aplicaciones más habituales de la HPLC? Eche un vistazo más de cerca y profundize en cada uno de estos temas.
Explore los principios básicos de funcionamiento de la HPLC junto con los tipos de técnicas más habituales e información sobre cuándo aplicar cada una de ellas.
Descubra cómo funcionan cada componente de un sistema de HPLC, los detectores y las distintas sustancias químicas de las columnas.
Descubra las recomendaciones de los profesionales para desarrollar un método de HPLC y lea sobre las prácticas recomendadas para la preparación de muestras.
Descubra las prácticas recomendadas a la hora de transferir y optimizar los métodos de HPLC de un sistema a otro con instrumentos de la misma marca o con marca diferentes.
Obtenga más información sobre las aplicaciones de HPLC, desde el análisis de moléculas pequeñas hasta el análisis de compuestos grandes y complejos, como las proteínas y los anticuerpos.
Encuentre información técnica importante, consejos para trabajar con un sistema de HPLC y respuestas a las preguntas más frecuentes.
La cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) es una técnica de química analítica que se utiliza para separar, identificar y cuantificar compuestos en una mezcla líquida.
Las columnas de UHPLC contienen partículas de sub-2 µm o más pequeñas, mientras que las columnas de la HPLC contienen partículas de entre 3 y 5 µm. Las separaciones mediante UHPLC permiten resoluciones de picos más altas, mayor sensibilidad de los analitos, tiempos de análisis más breves y un menor consumo de disolvente. Además, los instrumentos de UHPLC también requieren una presión de funcionamiento y un rendimiento mucho mayores en comparación con los sistemas de HPLC.
* Campo obligatorio