Search Thermo Fisher Scientific
Descubra una gran variedad de instrumentos y consumibles que se pueden utilizar con el cromatógrafo de gases de la serie TRACE 1600 para optimizar los análisis y el sistema de GC en los flujos de trabajo de su laboratorio.
Tanto si necesita un muestreador automático de GC de espacio de cabeza o líquido sencillo como uno que pueda hacerlo todo (inyecciones de líquido, espacio de cabeza, microextracción en fase sólida (SPME) y preparación de muestras automatizada), nuestros muestreadores automáticos están diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo en la manipulación y la inyección de muestras líquidas, sólidas y gases en los sistemas de GC y de GC-MS, lo que garantiza la precisión y fiabilidad.
Ahorre tiempo y reduzca la posibilidad de cometer errores al automatizar las tareas de manipulación de muestras con nuestra gama de muestreadores automáticos de cromatografía de gases:
Muestreador automático de líquidos AI/AS 1610: Las capacidades más avanzadas en cuanto a facilidad de uso y manipulación de muestras permiten la automatización de la inyección con uniformidad y garantizan la calidad de los datos de GC.
Muestreador automático de líquidos TriPlus 100 LS : Automatice por completo las inyecciones de líquidos con total fiabilidad gracias a este muestreador automático robótico X-Y-Z. Ofrece una gran flexibilidad en cuanto a volumen de inyección y la capacidad de personalizar completamente los parámetros de inyección.
Muestreador automático TriPlus RSH SMART : Lleve a cabo un seguimiento del uso de los consumibles SMART y aumente la productividad del laboratorio con flujos de trabajo avanzados de manipulación y preparación de muestras, de inyección automatizada de líquidos, muestreo de espacio de cabeza estático y dinámico y técnicas de muestreo de microextracción en fase sólida (SPME/SPME Arrow).
Muestreador automático TriPlus 500 GC de espacio de cabeza: Garantice la integridad de las muestras y la máxima precisión de la calidad de los datos gracias al diseño de conexión directa de columnas. Con tecnología de bucle y válvula, proporciona el cumplimiento total de los estatutos normativos para el análisis de compuestos orgánicos volátiles en muestras de agua y sólidos.
Para obtener una mayor versatilidad analítica, el cromatógrafo de gases Thermo Scientific de la serie TRACE 1600 es compatible con las soluciones de purga y trampa (P&T) más avanzadas de desorción térmica internacional (TD) y Teledyne Tekmar.
Cuando se combina con un espectrómetro de masas Thermo Scientific (MS), el cromatógrafo de gases de la serie TRACE 1600 aumenta la potencia de la MS gracias a un tiempo de actividad más prolongado, el ahorro de costes y su facilidad de uso.
Nuestro sistema de cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) ofrece resultados de alta sensibilidad y reproducibles para las aplicaciones más exigentes, lo que le permite extraer más información de cada muestra al tiempo que garantiza la exactitud de los resultados analíticos. En combinación con el software de mejora de la productividad, nuestros avanzados instrumentos de GC-MS le permiten cubrir o superar los requisitos más exigentes de rendimiento, fiabilidad y valor.
Combine uno de estos instrumentos Thermo Scientific GC-MS con su sistema de la serie TRACE 1600 para obtener un rendimiento óptimo en los flujos de trabajo de GC-MS:
Combine la productividad y la conformidad en una única plataforma de software. El sistema de datos cromatográficos (CDS) Thermo Scientific Chromeleon agiliza los flujos de trabajo cromatográficos y de espectrometría de masas para obtener la mejor experiencia de software.
Este software ofrece herramientas superiores de conformidad con la normativa, funciones de red, control de instrumentos, automatización, procesamiento de datos y mucho más. El software Chromeleon es el primer CDS en unificar flujos de trabajo para cromatografía y análisis rutinarios de espectrometría de masas cuantitativa (MS) y proporciona una integración completa de los instrumentos de cromatografía de gases Thermo Scientific (GC-MS/MS). Como solución empresarial completa optimizada para WAN, se puede ampliar globalmente y proporciona un rendimiento fiable y sólido de la inversión.
Consiga resultados fiables y reproducibles en sus aplicaciones de cromatografía de gases y cromatografía de gases-espectrometría de masas con columnas que representan un avance en el rendimiento, lo que proporciona una alta estabilidad de la temperatura, un bajo sangrado y una inercia superior para prolongar el ciclo de vida útil de las columnas.
Optimice sus aplicaciones con los accesorios y las columnas para GC
Consulte nuestro catálogo de consumibles de cromatografía en línea, que contiene una herramienta de búsqueda de aplicaciones rigurosa, acceso a las guías de desarrollo de métodos y cuadernos de aplicaciones, entre otros muchos recursos.
Nuestras piezas y accesorios de alta calidad se han diseñado para garantizar un rendimiento óptimo de sus sistemas de cromatografía de gases Thermo Scientific y de los módulos relacionados. Entre los productos que contiene nuestra gama de piezas y accesorios para sistemas GC figuran:
Aumente la separación y la detectabilidad de los compuestos antes del análisis de GC o GC-MS mediante nuestra amplia selección de reactivos de derivatización, como los siguientes:
Reactivos de sililación: Los derivados que más se utilizan en aplicaciones de GC.
Reactivos de acilación: Conversión de compuestos activos que contienen hidrógeno mediante la acción de ácido carboxílico o de uno de sus derivados.
Reactivos de alquilación: Sustitución de un hidrógeno activo por un grupo alifático o alifático-aromático (bencilo) para modificar compuestos que contienen hidrógenos ácidos.
Líquidos de siliconización : Recubrimiento para varios consumibles de laboratorio con una película inerte y repelente al agua.