Search Thermo Fisher Scientific
Detecte con fiabilidad los analitos de su muestra con la amplia gama de detectores disponibles para los sistemas de HPLC y UHPLC Vanquish y UltiMate 3000 Thermo Scientific. Nuestra cartera de productos incluye una gran variedad de detectores ópticos: detectores de absorción UV-Vis, detectores de fluorescencia y detectores de índice de refracción. E Es posible agregar monitoreo (or control) de pH y conductividad con los detectores de absorción UV-Vis Además, nuestros detectores de aerosoles cargados permiten una detección sensible y universal con una respuesta prácticamente uniforme.
Detector | Requisitos de analitos | Notas |
---|---|---|
Detector de aerosol cargado (CAD) | El analito debe ser no volátil o semivolátil. | Detección universal independiente de la estructura química con una respuesta casi uniforme para analitos no volátiles y muchos semivolátiles. |
Detector de matriz de diodo (DAD), también llamado detector de matriz de fotodiodo (PDA) | El analito debe contener un cromóforo. | Adquiera espectros UV-Vis en múltiples canales y espectros en 3D sobre un amplio rango dinámico. |
Detector de longitud de onda múltiple (MWD) | El analito debe contener un cromóforo. | Adquiera espectros UV-Vis en múltiples canales a través de un amplio rango dinámico. |
Detector de longitud de onda variable (VWD) | El analito debe contener un cromóforo. | Adquiera espectros UV-Vis con excelente linealidad y rendimiento de ruido. |
Detector de fluorescencia (FLD) | El analito debe contener un fluoróforo o se debe derivatizar o etiquetar con etiquetas fluorescentes. | Alta selectividad y hasta 10-1000 veces más sensibilidad que los detectores UV-Vis. |
Espectrómetros de masas (MS) | El analito debe ser ionizable. | Detecta e identifica basándose en la relación masa-carga (m/z) y el padre o precursor m/z se pueden fragmentar para obtener una mayor especificidad en función del MS seleccionado. |
Detector de índice de refracción (RID) | Para azúcares, polímeros, tensoactivos y otros compuestos que no contienen cromóforos. | Mide el cambio en el índice de refracción del diluyente causado por el analito. |
Monitor de pH y conductividad | No detecta directamente el analito en una muestra, sino que controla el pH y la conductividad del efluente. | Se utiliza en aplicaciones de control del gradiente de pH, por ejemplo, para separaciones de proteínas en columnas de intercambio iónico, en las que la elución depende de sus puntos isoeléctricos (PI), lo que hace necesario conocer el pH del efluente para obtener separaciones coherentes y reproducibles. |
Consiga una detección universal de alta sensibilidad con una respuesta prácticamente uniforme gracias a nuestros detectores de aerosoles cargados. Un CAD permite medir un amplio intervalo de analitos de interés en campos tan diversos como fármacos, biomoléculas, alimentos y bebidas, sustancias químicas y polímeros para especialidades. La flexibilidad de estos detectores los hace ideales para aplicaciones de investigación y desarrollo, y su simplicidad y capacidad de reproducción de datos satisfacen las exigencias de los laboratorios de control de calidad.
|
|
Descripción | |
---|---|
Gracias al aumento de la resolución y velocidad de separación del sistema UHPLC Vanquish, el detector de aerosoles cargados Vanquish Thermo Scientific detecta y cuantifica sustancias no volátiles y semivolátiles con capacidades de detección casi universales. | La capacidad de integración con al sistema LC, HPLC o UHPLC de cualquier fabricante permite utilizar al CAD Corona Veo con columnas capilares, de microcalibre y de calibre normal para aprovechar las tecnologías de columna en constante evolución. |
En los detectores de matriz de diodo (DAD) Thermo Scientific y los detectores de longitud de onda múltiple (MWD), se utilizan diversas tecnologías que proporcionan la flexibilidad necesaria para elegir la solución adecuada para su aplicación.
|
|
Descripción | |
Los DAD Vanquish Thermo Scientific, que ofrecen niveles de linealidad óptimos y rendimiento de ruido optimizado, ofrecen un rango dinámico ultra amplio y bajos límites de detección para permitir la detección de compuestos principales de alta concentración junto a impurezas con niveles de traza. | Con ocho canales de adquisición de datos de longitud de onda única y espectro 3D, los DAD UltiMate 3000 Thermo Scientific ofrecen un excelente rendimiento de ruido y deriva. |
Garantice una alta sensibilidad y exactitud durante la detección de UV-Vis de sus analitos gracias a nuestros detectores de longitud de onda variable (VWD) para HPLC. Los detectores de longitud de onda variable Thermo Scientific ofrecen un excelente nivel de ruido, deriva y linealidad que admite un amplio rango de funcionamiento y detección de compuestos de traza.
|
|
Descripción | |
Los detectores de longitud de onda variable Vanquish Thermo Scientific ofrecen una excelente linealidad y rendimiento de ruido en un amplio rango de funcionamiento, así como unas funciones de absorción UV-Vis versátiles y sólidas de alto rendimiento. Con una velocidad de obtención de datos de hasta 250 Hz, el detector satisface las necesidades tanto actuales como futuras de detección de HPLC y UHPLC. | Con una detección de UV-vis sensible, precisa y fiable, los detectores de longitud de onda variable (VWD) UltiMate 3000 Thermo Scientific ofrecen una linealidad de hasta 2,5 AU y un rendimiento excelente de ruido y deriva que garantiza altos niveles de sensibilidad en un intervalo de longitud de onda de 190 a 900 nm. |
Los detectores de fluorescencia dependen de la capacidad de algunos compuestos para la emisión de luz después de la activación, con luz en una longitud de onda diferente. Muchos productos farmacéuticos, naturales, petrolíferos y biomoléculas son fluorescentes de forma natural; otros compuestos, como aminoácidos, proteínas o polisacáridos, se pueden marcar con etiquetas fluorescentes. Con una selección de longitud de onda cuidadosa y filtrado de la excitación y la luz de emisión, los usuarios pueden activar los detectores de fluorescencia para obtener una alta selectividad, junto con una sensibilidad 10 a 1000 veces mayor que la de los detectores UV.
|
|
Descripción | |
Los sistemas FLD Vanquish Thermo Scientific ofrecen alto rendimiento de detección de trazas gracias a una supresión de la luz difusa muy eficaz y reducen los efectos térmicos mediante el uso de celdas de flujo con control de temperatura para una mayor precisión en la detección. Estos detectores permiten controlar hasta cuatro pares de longitudes de onda simultáneamente o escanear un cromatograma para obtener las longitudes de onda de emisión/excitación óptimas. | Puesto que admiten mayores niveles de sensibilidad que la detección UV, los sistemas FLD Ultimate 3000 Thermo Scientific ofrecen capacidades de adquisición de cuatro canales con sincronización en 2D o 3D, excitación, barridos de emisión, modo de orden cero o adquisición multicanal para el desarrollo de métodos flexibles o caracterización de muestras de rutina. |
Los espectrómetros de masas aumentan la sensibilidad y selectividad para sus análisis, de forma que disponga de más información sobre sus muestras y la capacidad de resolver separaciones difíciles, incluyendo picos que coeluyen, utilizando diferentes relaciones masa-carga (m/z).
Nuestros sistemas LC-MS Thermo Scientific de última generación ofrecen funcionamiento sencillo manteniendo al mismo tiempo niveles de alto rendimiento. Una arquitectura de instrumentos unificada en torno al sistema CDS Chromeleon Thermo Scientific que permite conectar accesorios del mismo rendimiento entre sistemas, facilita la transferencia de métodos y acelera el periodo de familiarización de los nuevos usuarios. El software, algoritmos y bibliotecas de procesamiento de datos optimizados abordan las aplicaciones rutinarias y de investigación más exigentes.
La detección del índice de refracción (RI) es una solución rentable recomendada para el análisis de rutina de compuestos de absorción no UV. Es una solución asequible para el análisis de azúcares, polímeros, surfactantes y otros compuestos que no contienen cromóforos.