Search Thermo Fisher Scientific
Para tener un verdadero control de sus datos y su día, necesita un instrumento que se haya desarrollado para ser cada vez más inteligente. Descubra la inteligencia ininterrumpida de los nuevos analizadores de gas Thermo Scientific de la serie iQ, porque cuando pueden predecirse los problemas, se pueden evitar. Con una pantalla táctil de fácil uso, comunicaciones proactivas y la fiabilidad de los analizadores de gas de Thermo Scientific puede esperar un control real.
Aborde los problemas antes de que ocurran con un mantenimiento mejorado y componentes plug-and-play. El acceso continuo a la información de su analizador ayuda a reducir al mínimo el tiempo de resolución de problemas con módulos DMC intercambiables e innovadores en una solución resistente y de gran precisión.
Mantenga un rendimiento óptimo usando iQ360 y alertas de correo electrónico. Cuando está suscrito al servicio iQ360, su instrumento se comunica directamente con nuestro equipo de asistencia técnica. Al activarse la alarma, el equipo desarrolla un plan correctivo y lo envía por correo electrónico a su personal. Elimine las sorpresas y mantenga el control de su día con los analizadores de gas de la serie iQ.
La monitorización remota continua en tiempo real ahora es posible con la aplicación para dispositivos móviles complementaria iQ. La aplicación iQ permite monitorizar de forma remota los analizadores de gas iQ, simplificar las formas de ponerse en contacto con nosotros y acceder instantáneamente a las alertas de mantenimiento y la documentación de productos.
El analizador de NO-NO2-NOx Thermo Scientific™ 42iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento al medir óxido de nitrógeno (NO-NO2-NOx) en las emisiones de una fuente mediante la tecnología de quimioluminiscencia.
El analizador de NO-NO2-NOx de baja fuente Thermo Scientific™ 42iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento al medir niveles bajos y medios de óxidos de nitrógeno en el aire mediante la tecnología de quimioluminiscencia.
El analizador de dióxido de azufre Thermo Scientific™ 43iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento al medir dióxido de azufre (SO2) en el aire ambiente hasta 100 ppm mediante la tecnología de fluorescencia pulsada.
El analizador de monóxido de carbono Thermo Scientific™ 48iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento al medir la cantidad de monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente mediante la técnica de correlación de filtros de gas.
El analizador de ozono Thermo Scientific™ 49iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento al medir la cantidad de ozono en el aire ambiente mediante la tecnología fotométrica UV de doble celda.
El analizador estándar primario de ozono Thermo Scientific™ 49iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento cuando se producen concentraciones de ozono de hasta 5000 ppb mediante la tecnología fotométrica UV de doble celda.
El analizador de gas de dióxido de carbono Thermo Scientific™ 410iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento al medir la concentración de dióxido de carbono (CO2) en emisiones mediante la tecnología avanzada de filtro óptico NDIR.
El analizador de gas de dióxido de carbono de alto nivel Thermo Scientific™ 410iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento al medir la concentración de niveles elevados de CO2 en emisiones mediante la tecnología avanzada de filtro óptico NDIR.
El suministro de aire cero Thermo Scientific™ 111iQ suministra aire sin contaminantes (aire cero) a partir del aire ambiente para permitir la puesta a cero correcta y para suministrar aire diluyente limpio a los analizadores de aire ambiente.
El calibrador de varios gases Thermo Scientific™ 146iQ se utiliza para calibrar instrumentos que realizan comprobaciones de puesta a cero, de precisión y de calibración de fondo de escala de nivel 1, auditorías y rutinas multipunto de acuerdo con los requisitos de la USEPA.