Search Thermo Fisher Scientific
Las comunicaciones proactivas y el diagnóstico predictivo ayudan a eliminar los viajes inesperados al terreno, para que pueda planificar las tareas de mantenimiento en función de sus horarios. La serie iQ tiene una pantalla táctil que es fácil de manejar y está diseñada para ser cada vez más inteligente.
Aborde los problemas antes de que ocurran con un mantenimiento mejorado y componentes plug and play. El acceso continuo a la información de su analizador ayuda a reducir al mínimo el tiempo de resolución de problemas con módulos DMC intercambiables e innovadores en una solución resistente y de gran precisión.
Mantenga un rendimiento óptimo usando iQ360 y alertas de correo electrónico. Cuando está suscrito al servicio iQ360, su instrumento se comunica directamente con nuestro equipo de asistencia técnica al activarse la alarma. Nuestro equipo desarrolla un plan correctivo y lo envía por correo electrónico a su personal. Elimine las sorpresas y mantenga el control de su día con los analizadores de gas de la serie iQ.
La monitorización remota continua en tiempo real ahora es posible con la aplicación para dispositivos móviles complementaria iQ. La aplicación iQ permite monitorizar de forma remota los analizadores de gas iQ, simplificar las formas de ponerse en contacto con nosotros y acceder instantáneamente a las alertas de mantenimiento y la documentación de productos.
El analizador de dióxido de azufre Thermo Scientific™ 43iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento al medir dióxido de azufre (SO2) en el aire ambiente hasta 100 ppm mediante la tecnología de fluorescencia pulsada.
El analizador de monóxido de carbono Thermo Scientific™ 48iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento al medir la cantidad de monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente mediante la técnica de correlación de filtros de gas.
El analizador de ozono Thermo Scientific™ 49iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento al medir la cantidad de ozono en el aire ambiente mediante la tecnología fotométrica UV de doble celda.
El analizador estándar primario de ozono Thermo Scientific™ 49iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento cuando se producen concentraciones de ozono de hasta 5000 ppb mediante la tecnología fotométrica UV de doble celda.
El suministro de aire cero Thermo Scientific™ 111iQ suministra aire sin contaminantes (aire cero) a partir del aire ambiente para permitir la puesta a cero correcta y para suministrar aire diluyente limpio a los analizadores de aire ambiente.