Search Thermo Fisher Scientific
Diseñados para ser cada vez más inteligentes con el paso del tiempo, los analizadores de gas de la serie iQ está fabricados para la disponibilidad de datos de manera ininterrumpida, lo que le ofrece más control sobre el tiempo de actividad del instrumento que es crucial para su trabajo y su día. Con un acceso continuo a la información de su analizador, módulos de reparación intercambiables e innovadores y pantalla táctil en color, la plataforma iQ reduce el tiempo de resolución de problemas.
Aborde los problemas antes de que ocurran con un mantenimiento mejorado y componentes plug-and-play. El acceso continuo a la información de su analizador ayuda a reducir al mínimo el tiempo de resolución de problemas con módulos DMC intercambiables e innovadores en una solución resistente y de gran precisión.
Mantenga un rendimiento óptimo usando iQ360 y alertas de correo electrónico. Cuando está suscrito al servicio iQ360, su instrumento se comunica directamente con nuestro equipo de asistencia técnica. Al activarse la alarma, el equipo desarrolla un plan correctivo y lo envía por correo electrónico a su personal. Elimine las sorpresas y mantenga el control de su día con los analizadores de gas de la serie iQ.
La monitorización remota continua en tiempo real ahora es posible con la aplicación para dispositivos móviles complementaria iQ. La aplicación iQ permite monitorizar de forma remota los analizadores de gas iQ, simplificar las formas de ponerse en contacto con nosotros y acceder instantáneamente a las alertas de mantenimiento y la documentación de productos.
El analizador de NO-NO2-NOx Thermo Scientific™ 42iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento al medir óxido de nitrógeno (NO-NO2-NOx) en las emisiones de una fuente mediante la tecnología de quimioluminiscencia.
El analizador de NO-NO2-NOx de baja fuente Thermo Scientific™ 42iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento al medir niveles bajos y medios de óxidos de nitrógeno en el aire mediante la tecnología de quimioluminiscencia.
El analizador de dióxido de azufre Thermo Scientific™ 43iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento al medir dióxido de azufre (SO2) en el aire ambiente hasta 100 ppm mediante la tecnología de fluorescencia pulsada.
El analizador de monóxido de carbono Thermo Scientific™ 48iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento al medir la cantidad de monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente mediante la técnica de correlación de filtros de gas.
El calibrador de varios gases Thermo Scientific™ 146iQ se utiliza para calibrar instrumentos que realizan comprobaciones de puesta a cero, de precisión y de calibración de fondo de escala de nivel 1, auditorías y rutinas multipunto de acuerdo con los requisitos de la USEPA.
El analizador de gas de dióxido de carbono Thermo Scientific™ 410iQ proporciona el mismo nivel de rendimiento al medir la concentración de dióxido de carbono (CO2) en emisiones mediante la tecnología avanzada de filtro óptico NDIR.