Search Thermo Fisher Scientific
Se pueden tener en cuenta muchos factores a la hora de seleccionar un detector de metales de seguridad alimentaria, desde los retos únicos de su aplicación, como el hecho de que el contenido del producto sea muy parecido al metal, hasta los materiales de envasado, el ruido ambiental, los procedimientos de lavado o la ubicación de la línea, entre otros muchos aspectos. La tabla de comparación que aparece a continuación puede ayudarle a determinar el sistema que mejor se adapta a sus necesidades, en función de los requisitos más populares.
Para obtener ayuda para determinar qué sistema se adapta mejor a sus necesidades o para hablar con un especialista, haga clic en el botón Contacto de ventas que aparece arriba.
Instalación del transportador compatible | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
Instalación combinada con la controladora de peso compatible | |||||
Entrada externa | Integral con el bastidor de la controladora de peso | Entrada externa | Integrada en la controladora de peso | Entrada externa |
|
Instalación en desnivel/con gravedad compatible | |||||
|
|
| Sistemas 300D y 300P |
| Solo comprimido/cápsula |
Instalación de flujo compatible | |||||
|
|
|
|
| |
Tipos de paquetes compatibles | |||||
Cartones/cajas | |||||
| |||||
Estuches/bolsas | |||||
| |||||
Productos de flujo a granel | |||||
| |||||
Botellas y frascos de plástico (sin tapas metálicas) | |||||
| |||||
Comprimidos y cápsulas | |||||
|
|
|
|
| |
Estructura | |||||
Acero inoxidable, epoxi abertura | Acero inoxidable, epoxi abertura | Acero inoxidable, epoxi abertura | Acero inoxidable, epoxi abertura | Acero inoxidable, epoxi abertura | Acero inoxidable, epoxi abertura |
Interfaz de usuario | |||||
Pantalla táctil gráfica en color | Pantalla táctil gráfica en color | Pantalla táctil gráfica en color | Panel de control de plástico ABS, pantalla y teclado | Panel de control de plástico ABS, pantalla y teclado | Panel de control de plástico ABS, pantalla y teclado |
Puerto USB | |||||
Estándar | Estándar | Estándar |
|
|
|
Filtro en línea integrado | |||||
|
|
| |||
Estadísticas mejoradas | |||||
|
|
| |||
Intervalo de frecuencia | |||||
Hasta cinco frecuencias en tiempo real, regulable con software en el campo (50-1000 kHz) | Hasta cinco frecuencias en tiempo real, regulable con software en el campo (50-1000 kHz) | Una frecuencia totalmente flexible optimizada por aplicación, regulable con software en el campo (50-1000 kHz) | Frecuencias dobles definidas en fábrica (50-460 kHz) | Frecuencias dobles definidas en fábrica (50-460 kHz) | Frecuencias dobles definidas en fábrica (700-900 kHz) |
Sensibilidad típica | |||||
Mejor, hasta un 70 % de metal de menor volumen que la tecnología anterior | Mejor, hasta un 30% de metal de menor volumen que la tecnología anterior | Mejor, hasta un 25 % de metal de menor volumen que la tecnología anterior | Buena | Buena | Óptima |
Temperatura de funcionamiento | |||||
De -10 a +40 °C (De +14 a +104 °F) | De -10 a +40 °C (De +14 a +104 °F) | De -10 a +40 °C (De +14 a +104 °F) | De -10 a +40 °C (De +14 a +104 °F) | De -10 a +40 °C (De +14 a +104 °F) | De -10 a +40 °C (De +14 a +104 °F) |
Temperatura máxima del producto | |||||
De -10 a 55°C (De +14 a 131°F) | De -10 a 55°C (De +14 a 131°F) | De -10 a 55°C (De +14 a 131°F) | De -10 a 55°C (De +14 a 131°F) | De -10 a 55°C (De +14 a 131°F) | De -10 a 55°C (De +14 a 131°F) |
Opción de alta temperatura desde -10 a 120 °C (de 14 a 248 °F) | |||||
Plástico Kynar con brida metálica/junta |
|
| Plástico Kynar con brida metálica/junta |
|
|
Intervalo de velocidad de la cinta | |||||
0,5-1000 m/min | 0,5-1000 m/ min | 0,5-1000 m/ min | 0,5-1000 m/ min | 0,5-1000 m/ min | 0,5-100 m/min |
Aberturas | |||||
Amplio rango | Limitada a las que se utilizan en los sistemas combinados | Amplio rango | Rango estrecho | Amplio rango | Solo pequeña |
Tamaños de abertura específicos | |||||
Anchura: De 75 a 2000 mm, altura: De 75 a 600 mm. Incrementos de 25 mm hasta 200 mm y 50 mm por encima de 200 mm | Anchura: De 100 a 450 mm, altura: De 75 a 250 mm. Incrementos de 25 mm hasta 200 mm y 50 mm por encima de 200 mm | Anchura: De 75 a 2000 mm, altura: De 75 a 600 mm. Incrementos de 25 mm hasta 200 mm y 50 mm por encima de 200 mm | Anchura: De 75 a 550 mm, altura: De 50 a 550 mm. Incrementos de 25 mm hasta 200 mm y 50 mm por encima de 200 mm | Anchura: De 50 a 1750 mm, altura: De 50 a 600 mm. Incrementos de 25 mm hasta 200 mm y 50 mm por encima de 200 mm | Anchura: 100 mm, altura: 25, 35 y 50 mm |
Niveles de protección | |||||
Opción IP69K HD que incluye protección contra impactos térmicos | IP69K | IP69K | IP69K, carcasa de tipo 3, ATEX zona 22, entorno peligroso de clase II división 2 grupos F y G | IP69K, carcasa de tipo 3, ATEX zona 22, entorno peligroso de clase II división 2 grupos F y G | Carcasa de tipo 3, detector de metales y panel de control solamente |
Auditcheck | |||||
|
|
|
| ||
Precio relativo | |||||
$$$$ | $$$ | $$$ | $$ | $ | $$$$ |