Search Thermo Fisher Scientific
La tecnología de rayos X se ha desarrollado hasta convertirse en la tecnología de detección más popular en el procesamiento de alimentos, ya que ofrece capacidades de inspección ampliadas frente a la detección de solo metales. Ofrecemos soluciones flexibles que abarcan desde modelos fáciles de usar y asequibles hasta sistemas potentes y con un gran nivel de especialización para satisfacer los requisitos de aplicaciónes particulares. Consulte la tabla de comparación que aparece a continuación para conocer con profundidad los criterios de selección más comunes y determinar qué sistema satisface mejor sus necesidades o utilice el botón de Contacto de ventas mencionado anteriormente para ponerse en contacto con un especialista y obtener ayuda.
Área de inspección máxima | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anch. de 13,4 in x | Anch. de 19,7 in x | Anch. de 19,7 in x | Anch. de 15,7 in x | Anch. de 19,4 in x | Anch. de 7 in x |
Tipos de paquetes compatibles | |||||
Cartones/cajas | |||||
|
| ||||
Valijas/bolsas | |||||
|
| ||||
Productos de flujo a granel | |||||
|
|
|
|
| |
Botellas y recipientes de plástico | |||||
|
|
|
|
| |
Grado de protección contra entrada de agua | |||||
IP65 con CA | IP65 | IP65, cojinetes de acero inoxidable y motor de engranajes | IP65 estándar, IP69K opcional | IP65 | IP65 |
Sensibilidad típica | |||||
De 0,8 a 1,5 mm de acero inoxidable, vidrio de 2 a 5 mm | De 1,5 a 2 mm de acero inoxidable, vidrio de 4 a 7 mm | Igual que los modelos estándar | De 1 a 2 mm de acero inoxidable, vidrio de 4 a 7 mm | De 1 a 2 mm de acero inoxidable, vidrio de 3 a 5 mm | De 1 a 2 mm de acero inoxidable, vidrio de 3 a 5 mm |
Potencia de rayos X máx. | |||||
160 W | 200W | Igual que los modelos estándar | 315W | 315W | 315W |
Precio relativo | |||||
$ | $$ | $$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ |
Peso máximo del producto | |||||
13 lb | 24 lb | 110 lb | 88 lb | 88 lb | Transportador externo N/D |
Orientación del haz de rayos X | |||||
Vertical, abajo arriba, sin puntos ciegos | Vertical, abajo arriba, sin puntos ciegos | Vertical, abajo arriba, sin puntos ciegos | Vertical, arriba abajo | Vertical, arriba abajo | Horizontal, de atrás adelante |
Intervalo de velocidad de la cinta | |||||
10-120 m/min | 5-50 m/min | 5-120 m/min | 5-60 m/min | 5-60 m/min | 5-80 m/min |
Transportador único con rechazo integrado | |||||
|
| Transportador externo N/D | |||
Funcionamiento con varios carriles | |||||
| |||||
Asistencia técnica a distancia | |||||