Search Thermo Fisher Scientific
Con el conocido software de adquisición de imágenes OMNIC y OMNICxi de Thermo Scientific para Raman, los usuarios podrán iniciar su análisis en cualquier momento. Las características centradas en el usuario facilitan la configuración y ejecución de flujos de trabajo, incluso para muestras complejas. Aborde todas sus necesidades de referencia espectral y cumplimiento normativo mediante el sistema de cualificación Thermo Scientific ValPro para espectrómetros FTIR y Raman. Las bibliotecas Thermo Scientific, incluida la Biblioteca Raman de fase condensada de Aldrich y la biblioteca Raman Cayman Chemical, ayudan a analistas e investigadores forenses a identificar rápidamente fármacos comunes y compuestos relacionados.
Software OMNIC | Software completo de adquisición y análisis de espectroscopía molecular |
Software de la serie OMNIC | Admite la recopilación de datos en función del tiempo |
Software de automatización de matrices OMNIC | Recopilación de datos automatizada y análisis de datos posteriores a la recopilación a partir de placas de micropocillos y formatos de matriz similares |
Software de análisis de partículas OMNIC Atlus | Localización y análisis de partículas dirigidas por imágenes |
Software OMNIC Atlµs | Proporciona análisis de imágenes y mapeo hiperespectral controlado por software |
OMNIC Spectra | Proporciona una gestión de datos eficaz, simplifica el proceso de datos y proporciona una potente identificación espectral |
Software OMNIC Macros\Pro | Interfaz para programación avanzada de Visual Basic |
Software de visualización en 3D OMNICxi | Representación de imágenes en 3D de datos Raman confocales |
Software avanzado de análisis de partículas OMNIC | Identificación automatizada de partículas y análisis de imágenes visuales y químicas |
Software de adquisición de imágenes Raman OMNICxi | Software de análisis y adquisición de imágenes químicas con control visual |
Software del sistema de cualificación ValPro | Paquete completo de cualificación del sistema para verificar el rendimiento del instrumento |
Este completo software de análisis y espectroscopía molecular le permite recopilar rápidamente datos visuales claros a medida que trabaja. El software OMNIC le permite identificar automáticamente muestras desconocidas y de varios componentes. Ofrece una gran selección de funciones posteriores al procesamiento que le ayudan con el análisis avanzado y la presentación de datos. Y con nuestra solución de software Thermo Scientific OMNIC Atlus, puede ahorrar tiempo con herramientas de mapeo sólidas para el análisis automatizado.
Creado para el microscopio de adquisición de imágenes Raman Thermo Scientific DXR3xi, el software OMNICxi proporciona análisis y adquisición de imágenes químicas con control visual. También está disponible una opción para procesar imágenes en 3D de datos Raman confocales. También puede seleccionar un flujo de trabajo totalmente automatizado para el análisis avanzado de partículas, con opciones de tratamiento posterior de datos y generación de informes. Nuestro software avanzado de análisis de partículas OMNICxi le permite:
Aborde con confianza sus necesidades de cumplimiento reglamentario con uno de los métodos más completos y rentables: Sistema de cualificación Thermo Scientific ValPro para espectrómetros FTIR y Raman.
La biblioteca de espectros Raman en fase condensada Thermo Scientific Aldrich está prevista para ayudar a científicos e investigadores forenses.
La biblioteca de referencia Raman Cayman Chemical contiene espectros de sustancias psicoactivas sintéticas basados en materiales de referencia puros obtenidos de Cayman Chemicals.