espectro de tintes orgánicos eFluor
Conjugados de anticuerpos que ofrecen un rendimiento óptico superior
Los tintes orgánicos Invitrogen eBioscience eFluor se han desarrollado específicamente para el etiquetado y la detección de biomoléculas. Cada tinte eFluor se ha diseñado para un rendimiento óptico superior en distintas aplicaciones.
Rendimiento fiable en múltiples aplicaciones
Los tintes orgánicos EFluor son colorantes fluorescentes tradicionales para su uso en múltiples aplicaciones, incluidas la citometría de flujo multicolor y la microscopía de inmunofluorescencia. Para facilitar la selección del fluoróforo, todos los tintes orgánicos eFluor llevan el nombre de su longitud de onda de emisión y son totalmente compatibles con la mayoría de tintes convencionales.
Diagrama de dispersión de parámetro doble
eFluor organic dyes
TinteeFluor 450eFluor 506
Tipo de fluoróforoTinte orgánicoTinte orgánico
Ex (nm)401419
Em (nm)421506
AplicaciónCitometría de flujoCitometría de flujo
Conjugados disponiblesConjugados de anticuerpos primarios eFluor 450
Conjugados de anticuerpos secundarios eFluor 450
Conjugados de anticuerpos primarios eFluor 506
Filtro de paso recomendado450/50510/50
UsosComparable con tinte Invitrogen Pacific BlueUso en lugar de tinte AmCyan u Horizon V500
Obtenga más información sobre los anticuerpos de flujo para el láser violeta
TinteeFluor 520eFluor 570PE-eFluor 610PerCP-eFluor 710
Tipo de fluoróforo
Tinte orgánico
Tinte orgánico
Tinte orgánico (tándem), transferencia de energía de resonancia de la molécula de PE a eFluor 610 dye
Tinte orgánico (tándem), transferencia de energía de resonancia de la molécula de PerCP a eFluor 710 dye
Ex (nm)
475
546
496, 565
488
Em (nm)
535
585
607
710
Aplicación
Inmunocitoquímica (ICC), inmunohistoquímica (IHC)
ICC, IHC
FC
FC
Conjugados disponibles
Conjugados de anticuerpos primarios eFluor 570
Conjugados de anticuerpos secundarios eFluor 570
Conjugados de anticuerpos primarios PE-eFluor 610
Conjugados de anticuerpos secundarios PE-eFluor 610
Conjugados de anticuerpos primarios PerCP-eFluor 710
Conjugados de anticuerpos secundarios PerCP-eFluor 710
Filtro de paso recomendado
535/45
585/40
610/20
695/40
Usos
Alternativa a tinte Invitrogen Alexa Fluor 488
Alternativa a tinte Invitrogen Alexa Fluor 555
Alternativa a tinte Invitrogen PE-Texas Red
(Nota: PE-eFluor 610 es más brillante y requiere una menor compensación de canales de rojo lejano en comparación con el tinte PE-Texas Red)
Alternativa a tinte PE-Cyanine 5.5 o PerCP-Cyanine 5.5
Obtenga más información sobre los anticuerpos de flujo para el láser azul
TinteeFluor 570eFluor 615
Tipo de fluoróforoTinte orgánicoTinte orgánico
Ex (nm)546560
Em (nm)585645
AplicaciónInmunocitoquímica (ICC), inmunohistoquímica (IHC)ICC, IHC
Conjugados disponibles
Conjugados de anticuerpos primarios eFluor 570
Conjugados de anticuerpos secundarios eFluor 570
Conjugados de anticuerpos primarios eFluor 615
Conjugados de anticuerpos secundarios eFluor 615
Filtro de paso recomendado585/40645/75
UsosAlternativa a tinte Invitrogen Alexa Fluor 555Alternativa a tinte Invitrogen Alexa Fluor 647
Obtenga más información sobre los anticuerpos de flujo para el láser verde
TinteeFluor 660APC-eFluor 780
Tipo de fluoróforoTinte orgánicoTinte orgánico (tándem), transferencia de energía de resonancia de la molécula de APC a eFluor 780 dye
Ex (nm)633645
Em (nm)668767
AplicaciónCitometría de flujo, ICC, IHCCitometría de flujo
Conjugados disponibles
Conjugados de anticuerpos primarios eFluor 660
Conjugados de anticuerpos secundarios eFluor 660
Conjugados de anticuerpos primarios APC-eFluor 780
Conjugados de anticuerpos secundarios APC-eFluor 780
Filtro de paso recomendado660/20780/60
UsosAlternativa a tinte APC o Invitrogen Alexa Fluor 647Comparable a tintes APC-Cyanine 7 e Invitrogen APC-Alexa Fluor 750
Obtenga más información sobre los anticuerpos de flujo para el láser rojo
Recursos
Servicios personalizados
Póngase en contacto con nuestro grupo de servicios personalizados de eBioscience para la conjugación de anticuerpos, cócteles de anticuerpos, desarrollo de inmunoensayos, reactivos a granel y servicios de pruebas.
Asistencia