Search Thermo Fisher Scientific
El cultivo celular de insectos es una opción habitual para la expresión de proteínas heterólogas. Independientemente de si se usan para la producción a gran escala o la investigación básica, las células de insectos son capaces de expresar grandes cantidades de proteínas con complejas modificaciones postranslacionales.
Los medios de insectos Gibco se han formulado para obtener unos rendimientos de crecimiento y proteínas máximos. Estos medios, en combinación con las líneas de células preadaptadas Gibco, proporcionarán un sistema muy cómodo con el que ahorrará tiempo y esfuerzo.
Basic Insect
Cell Research | Serum-Free Growth & Protein Expression | Highest Consistency & Protein Expression | |
---|---|---|---|
Grace's Insect Media | Sf-900™ II Learn more > | Sf-900™ III Learn more > | |
Serum Free | ✓ | ✓ | |
Protein Free | ✓ | ✓ | |
Source origin | Animal | Serum Free | Animal Origin-Free |
Lot-to-lot consistency | Low (FBS variability) | Medium (medium hydrolysate concentration) | High (low hydrolysate concentration) |
Optimized to prevent foaming | ✓ | ✓ | |
Compatible insect cells | Sf9 & Sf21 | Sf9 & Sf21 | Sf9 & Sf21 |
Supported Cell Density (Sf9 cells/mL) | 3 x 106 cells/mL | 10 x 106 cells/mL | 10–14 x 106 cells/mL |
Packaging | 100 mL, 500 mL, 10 x 1L (powder) | 500 mL, 1000 mL, 5 L (bags), 10 L (bags), 20 L (bags) | 500 mL, 1000 mL, 10 L (bags), 20 L (bags) |
Order Now | Order Now | Order Now |
Las células de Drosophila S2 se utilizan para la expresión de proteínas heterólogas en el sistema de expresión de Drosophila (DES). La línea de células S2 se deriva de un cultivo primario de embriones de Drosophila melanogaster en fase avanzada (Schneider, 1972). Esta línea celular adaptable crece sin CO2, a temperatura ambiente, como una monocapa semiadherente o en suspensión en el medio Drosophila de Schneider.
El medio para insectos de Grace es un medio clásico para el cultivo celular de insectos. Originalmente diseñado para el crecimiento de células de la polilla emperador australiana, Antherea eucaliptos. El medio para insectos de Grace suplementada se utiliza para el crecimiento de células de Spodeptera frugiperda, Sf9 y Sf21. Las células Sf9 y Sf21 se usan habitualmente para expresar la proteína recombinante mediante el sistema de vector de expresión de baculovirus (BEVS). También ofrecemos formulaciones de Grace sin suplementar Gibco que se pueden usar durante la transfección de células de insecto, o para estudios de etiquetado de proteínas (con metionina).
Obtenga más información acerca del medio para insectos de Grace
Más información | Productos relacionados |
NOVEDAD Centro de asistencia para el cultivo celular
Obtenga consejos, ayuda para la solución de problemas y recursos para su
flujo de trabajo de cultivo celular.