KingFisher Apex System
El KingFisher Apex de Thermo Scientific representa el pináculo de la purificación automatizada de ADN, ARN, proteínas y células. A partir de décadas de excelencia y valor de los productos KingFisher, hemos combinado las capacidades de instrumentos de calidad superior con un control completo mediante pantalla táctil para ofrecer una flexibilidad y un rendimiento inigualables. El KingFisher Apex hace que la preparación de muestras sea sencilla.
Características
Además de las características comunes de todos los sistemas de purificación KingFisher, el Apex ofrece:
Control de pantalla táctil
Una pantalla táctil moderna y una interfaz intuitiva que le permiten controlar el funcionamiento del instrumento
Ver demostración interactiva 
Selección de formatos de placa o tubo
El amplio intervalo de volumen de 20 µl-5 ml oscila entre placas de 96 pocillos, 24 pocillos o de PCR, o tubos de almacenamiento de PCR
Purificación de alto rendimiento
24-96 muestras por carrera, lo que supone un ahorro del 50 % o más de tiempo de pulsación en función de la aplicación
Múltiples aplicaciones
Una amplia gama de aplicaciones y protocolos validados con reactivos de confianza
Calentadores y enfriadores
Caliente las muestras a 100 °C o enfríelas a 4 °C.
Imanes dobles
Al instalar dos imanes y calentadores, KingFisher Apex selecciona de forma inteligente el cabezal magnético correcto según su protocolo
Más información
Plásticos codificados con barras y optimizados
Los códigos de barras específicos de cada lote confirman la posición correcta de la placa durante la carga y se pueden utilizar para el seguimiento de lotes y la documentación
Descargue los protocolos desde nuestra biblioteca
O personalice protocolos fácilmente mediante el software BindIx de Thermo Scientific
Descontaminación UV
Proteja contra la contaminación con 2 lámparas UV
Conectividad en red y en la nube
Conecte KingFisher Apex a la nube para un acceso aún mayor y control de protocolos e informes
Control de pantalla táctil
Una pantalla táctil moderna y una interfaz intuitiva que le permiten controlar el funcionamiento del instrumento. Siga las funciones visuales guiadas para facilitar la carga de placas, los cambios de protocolo y la configuración de instrumentos.
Es fácil editar o escribir protocolos directamente en el instrumento, y puede personalizar los protocolos en cada paso: unión, lavado y elución. También puede gestionar los protocolos en su PC con el software BindIx. Los límites definidos por el instrumento ayudan a reducir los posibles errores en cualquier modificación del protocolo.
Demostración interactiva de la pantalla táctil KingFisher Apex
Haga clic en los botones para ver la vista previa
Imanes dobles, peines de punta y placas
Imanes dobles, varios formatos
Al instalar dos imanes y calentadores, KingFisher Apex selecciona de forma inteligente el cabezal magnético correcto según su protocolo. Trabaje con intervalos de volumen de grandes a pequeños eligiendo entre formatos de 24 pocillos, 96 pocillos o PCR con las placas y cabezales magnéticos correspondientes.
Vídeos de demostración
Protocolos y software
El software BindIx de Thermo Scientific se incluye con los instrumentos KingFisher Apex. El software facilita la creación, la descarga, el análisis, la modificación y el almacenamiento de protocolos directamente en el instrumento o en el PC.
Existen protocolos para procedimientos de purificación de ácidos nucleicos y proteínas con kits de reactivos. Con el software, puede definir y editar pasos, parámetros, placas y reactivos en cada parte del protocolo: unión, lavado y elución. Incluso puede generar informes de estado, los cuales incluyen un registro de ejecución, el diseño de las placas y parámetros de los pasos.
Para obtener más información acerca de BindIx, consulte la ficha Features (Características).
Para descargar el software BindIx, elija uno de los métodos de la tabla. 
Tres formas de descargar el software BindIx
Método
Instrucciones
Enlace web
Haga doble clic en el paquete descargado para iniciar el proceso de instalación
Microsoft Store
Haga clic en Get (Obtener) y, a continuación, en Install (Instalar)
Unidad USB del fabricante
Haga doble clic en el archivo de paquete .msix y, a continuación, haga clic en Install (Instalar)
 Requisitos del sistema: Windows 10 versión 1809 (17763.0) o superior
Aplicaciones
El KingFisher Apex puede aislar y purificar de forma suave y eficaz ácidos nucleicos, proteínas y células de una amplia variedad de tipos de muestras para muchas y distintas aplicaciones posteriores. Para ver una selección de kits de aplicaciones, reactivos y protocolos que se ejecutan con KingFisher Apex, consulte la ficha Kits, Reagents, and Protocols (Kits, reactivos y protocolos).
Placas, plásticos y configuración
Para obtener información sobre los plásticos y los productos de configuración de placas diseñados para funcionar con KingFisher Apex, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
Especificaciones
Atributo
Descripción
Tamaño del instrumento
Sobremesa
Nivel de procesamiento
Medio a alto
Volumen de procesamiento según el formato de placa
Placa de 96 pocillos
  • Pocillo profundo: 50-1000 µl
  • KingFisher estándar: 15-200 µl
  • PCR: 10-80 µl
Placa de 24 pocillos
  • Pocillo profundo: 30-5000 µl
Tubos de almacenamiento
  • 96 tubos: 30-200 µl
  • 24 tubos: 200-1000 µl
Muestras por carrera
24 o 96
Software incluido
BindIx
Protocolos personalizables
Sí, creado con la interfaz de usuario del instrumento o el software BindIx para PC*
Intervalos de calentamiento y refrigeración
Calentamiento hasta 100 °C
Refrigeración hasta 4 °C
Lámparas ultravioletas
2 lámparas UV, tiempo de funcionamiento máximo de 23 h 59 min
Dimensiones (Al. × An. × F.)
45 × 78 × 59 cm (18 × 31 × 23 pulgadas)
Peso
56 kg (123 lb)
Formatos de placas
Placa de 96 pocillos profundos
Placa estándar KingFisher de 96 pocillos
Placa de PCR de 96 pocillos (con faldón y semifaldón)
Placa de 24 pocillos profundos
96 tubos de almacenamiento
24 tubos de almacenamiento
Memoria del instrumento
~30 GB
Interfaz de pantalla
Interfaz gráfica de usuario con pantalla táctil
Potencia
100-240 V CA 50/60 Hz, 280 VA
Lector de código de barras
En el instrumento; códigos de barras 1D
Opciones de cabezal magnético
4 opciones, intercambiables por el cliente
Conectividad de datos
Dispositivo USB para PC
Adaptador USB LAN o wifi para conexión en red
RS-232 para automatización
Conectado con la nube
* Requiere Windows 10 versión 1809 (17763.0) o superior.
Información de pedido