KingFisher Duo Prime
El Thermo Scientific KingFisher Duo Prime es el instrumento de sobremesa compacto más versátil para la preparación de muestras de laboratorio para 6 o 12 muestras por carrera. Ofrece extracción y purificación uniformes de ADN, ARN, proteínas y células, e incluye una lámpara ultravioleta para la descontaminación. El KingFisher Duo Prime es una opción asequible para laboratorios académicos o pequeños.
Características
Además de las características comunes de todos los sistemas de purificación KingFisher, el Duo Prime ofrece:
Purificación automatizada
6-12 muestras por carrera
Elija entre dos formato de placa
Amplio intervalo de volumen de 20 µl-5 ml
Descargue los protocolos desde nuestra biblioteca
O personalice protocolos fácilmente mediante el software BindIt de Thermo Scientific
Facilidad de instalación y funcionamiento
Listo para funcionar en 10 minutos o menos
Flujo de trabajo sencillo
Solo tiene que seguir las instrucciones que aparecen en pantalla
Lámpara UV
La descontaminación es estándar
Vídeos de demostración
Aplicaciones
El KingFisher Duo Prime puede aislar y purificar de forma suave y eficaz ácidos nucleicos, proteínas y células de una amplia variedad de tipos de muestras para muchas y distintas aplicaciones posteriores. Para ver una selección de kits de aplicaciones, reactivos y protocolos que se ejecutan con KingFisher Duo Prime, consulte la ficha Kits, Reagents, and Protocols (Kits, reactivos y protocolos).
Protocolos y software
El software BindIt de Thermo Scientific se incluye con los instrumentos KingFisher Duo Prime y Flex. El software facilita la creación, la descarga, el análisis, la modificación y el almacenamiento de protocolos para sus aplicaciones KingFisher.
Existen protocolos para procedimientos de purificación de ácidos nucleicos y proteínas con kits de reactivos. Con el software, puede definir y editar pasos, parámetros, placas y reactivos en cada parte del protocolo: unión, lavado y elución.
Para obtener más información acerca de BindIt, consulte la ficha Features (Características).
Placas, plásticos y configuración
Para obtener información sobre las placas, los plásticos y los productos de configuración de placas diseñados para funcionar con KingFisher Duo Prime, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
Especificaciones
Atributo
Descripción
Tamaño del instrumento
Compacto de sobremesa
Nivel de procesamiento
Bajo a medio
Intervalo de volumen de procesamiento
50-1000 µl: Cabezal magnético de 12 pines
200-5000 µl: Cabezal magnético de 6 pines
Muestras por carrera
6 o 12
Software incluido
BindIt
Protocolos personalizables
Sí (con el software BindIt)
Calentamiento y refrigeración
10 °C-75 °C (bloque de filas de placas A)
4 °C-75 °C (bloque de tiras de elución)
Lámpara UV
8 vatios (hasta 16 horas)
Lector de código de barras
Con el software BindIt o de forma independiente
Cabezales magnéticos seleccionables por el usuario
2
Uso como unidad independiente