Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific KingFisher Presto es un instrumento versátil de sobremesa para la preparación de muestras que se integra con un dispositivo robótico de manipulación de líquidos compatible (necesario) para la automatización manos libres. Ofrece una extracción y purificación de ADN, ARN, proteínas y células uniforme y de rendimiento ultraalto.
Además de las características comunes de todos los sistemas de purificación KingFisher, el Presto ofrece:
Purificación automatizada de rendimiento ultraalto
24-96 muestras por carrera
Tamaño reducido
Fácil adaptación a sistemas de automatización
Diseñado para la integración
Compatible con instrumentos de manipulación de líquidos seleccionados
Elija entre dos formato de placa
Amplio intervalo de volumen de 20 µl-5 ml
Capacidad de calentamiento
Para aplicaciones que requieren temperaturas elevadas
El software Thermo Scientific BindIt se incluye con los instrumentos KingFisher Duo Prime, Flex y Presto. El software facilita la creación, la descarga, el análisis, la modificación y el almacenamiento de protocolos para sus aplicaciones KingFisher. Con el software, puede definir y editar pasos, parámetros, placas y reactivos en cada parte del protocolo: unión, lavado y elución.
Para obtener más información acerca de BindIt, consulte la ficha Features (Características).
El KingFisher Presto puede aislar y purificar de forma suave y eficaz ácidos nucleicos, proteínas y células de una amplia variedad de tipos de muestras para muchas y distintas aplicaciones posteriores. Para ver una selección de kits de aplicaciones, reactivos y protocolos que se ejecutan con KingFisher Presto, consulte la ficha Kits, Reagents, and Protocols (Kits, reactivos y protocolos).
Muchos dispensadores de líquidos robóticos comerciales son compatibles con KingFisher Presto. Póngase en contacto con su representante de ventas de KingFisher o con su proveedor preferido para saber si han desarrollado y probado una interfaz de KingFisher.
Para obtener información sobre las placas, los plásticos y los productos de configuración de placas diseñados para funcionar de forma óptima con KingFisher Presto, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
Atributo | Descripción |
Tamaño del instrumento | Modelo de sobremesa: se integra con el dispositivo robótico de manipulación de líquidos |
Nivel de procesamiento | Ultraalto |
Intervalo de volumen de procesamiento | 50-150 µl: Placa de 96 pocillos KingFisher 50-1000 µl: Placa de 96 pocillos profundos 200-5000 µl: Placa de 24 pocillos profundos |
Muestras por carrera | 24 o 96 |
Software incluido | BindIt |
Protocolos personalizables | Sí (con el software BindIt) |
Calentamiento y refrigeración | Desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 115 °C |
Lámpara UV | No |
Lector de código de barras | Incluido |
Cabezales magnéticos seleccionables por el usuario | 2 |
Uso como unidad independiente | No; se debe integrar con el dispensador de líquidos |