Search Thermo Fisher Scientific
Las cabinas de seguridad biológica (BSC) Thermo Scientific Herasafe 2030i están diseñadas para maximizar la protección de las muestras y la seguridad del usuario con medidas de contención excepcionales, al mismo tiempo que ofrecen una comodidad y una conveniencia excelentes para el usuario. Con sus innovaciones y nuevas características, la BSC Herasafe 2030i es nuestra cabina de Clase II más avanzada tecnológicamente y fácil de usar.
Para aplicaciones de terapia celular y génica, ofrecemos la cabina de seguridad biológica Herasafe 2030i de la serie CTS (Cell Therapy Systems), que consta del producto, un paquete de documentación integral con certificaciones y protocolos, así como servicios de cumplimiento normativo.
Las cabinas de seguridad biológica Herasafe 2030i tienen capacidad integrada para la conectividad en la nube*. De esta forma, los clientes pueden comprobar el estado de la BSC en tiempo real y recibir alarmas y alertas de incidencias importantes.
Consulte el estado de la BSC de forma remota
Analice los datos de uso
Reciba recordatorios
* Los modelos con conectividad comercializados varían de una región a otra. Para más información, póngase en contacto con el representante comercial de Thermo Scientific. En este momento, los servicios en la nube de Thermo Fisher Connect están disponibles en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza.
Mercados típicos: biotecnológico, farmacéutico, entornos de GMP.
Aplicaciones típicas: cultivo celular, farmacéutica, clínica y microbiológica, en las que se requiere protección del usuario, de la muestra y del medio ambiente.
NSF/ANSI 49
Certificación TÜV GS según EN 12469
LNE (N.° de cat. 51901254)
Puede ver en 360 grados, girar, ampliar, voltear, examinar e interactuar con la BSC virtual Herasafe 2030i.