BSC MSC-Advantage
La cabina de seguridad biológica de Clase II Thermo Scientific MSC-Advantage combina seguridad, eficiencia energética y valor para aplicaciones rutinarias del laboratorio. La cabina es eficiente en cuanto a energía y proporciona protección para personas y productos frente a peligros biológicos y contaminación, a la vez que ofrece a los usuarios un espacio de trabajo cómodo y ergonómico. 
Valor y rendimiento combinado
Diseño de ventana SmartClean
La guillotina frontal se baja fácilmente, lo que simplifica las tareas de limpieza, mantenimiento rutinario y configuración.
Comodidad SmartPort
Pase fácilmente los tubos y el cableado a través de la pared lateral según las necesidades de sus aplicaciones.
Panel de control LED
La gran pantalla del panel frontal (que el operador puede consultar fácilmente estando sentado) muestra una lectura constante de las velocidades de los flujos descendente y de entrada, así como del estado de uso del filtro.
Características
1. Ventana SmartClean: Acceda fácilmente al interior de la cabina de seguridad biológica deslizando hacia abajo la ventana delantera. 
2. Comodidad SmartPort: Limpieza y paso seguro de tubos y cables en el interior del área de trabajo en los laterales de la cabina.
3. Encimeras personalizables: Elija el diseño de superficie de trabajo que mejor se adapte a su aplicación y estilo de trabajo. El equipo estándar incluye dos tomas dúplex y tres válvulas de servicio.
4. Doble motor de CC: Los motores suministran al sistema de compensación de flujo de aire SmartFlow, lo que mejora la eficiencia energética y garantiza un funcionamiento más silencioso. El modo de reposo nocturno favorece el ahorro de energía y la durabilidad del sistema.
5. Luz UV programable opcional: Prolonga la vida útil de las bombillas, ahorra energía y reduce el mantenimiento.
6. Diseño ergonómico: La inclinación de 10 grados del frontal, los reposabrazos y el funcionamiento silencioso mejoran la productividad y la comodidad del usuario.
Aplicaciones
La cabina de seguridad biológica MSC-Advantage es adecuada para todas las aplicaciones en las que se requiere protección del personal, del medio ambiente y de los productos, así como protección contra la contaminación cruzada.
Mercados típicos: académico y clínico.
Las aplicaciones típicas son aplicaciones de investigación rutinarias de cultivo celular, investigación clínica, investigación en ciencias biológicas y microbiología
Certificaciones
Certificación TÜV GS según EN 12469 (todos los tamaños)
Certificación con la marca NF de LNE, según EN 12469 y NF095 (modelos de 0,9 m y 1,2 m)
Presentación virtual en 3D
Presentación de producto equivalente: BSC de la serie 1300
Puede ver en 360 grados, girar, ampliar, voltear, examinar e interactuar con la BSC virtual de la serie 1300.
Documentación sobre productos
Información de pedido
Disponible en Europa y en algunos países de Asia-Pacífico.
Producto
Tamaño
Consulte los detalles del pedido
BSC MSC-Advantage
0,9 m
51028225
1,2 m
51025411
1,5 m
51028226
1,8 m
51025413