Search Thermo Fisher Scientific
Con nuestra amplia gama de rotores, puede seleccionar un rotor que se ajuste con precisión a sus necesidades. Cada rotor se ha diseñado de forma que aumenten la seguridad de las muestras, el rendimiento de la centrífuga y la facilidad de instalación y de eliminación.
La siguiente herramienta le ayudará a identificar el rotor que más se ajusta a sus necesidades.
Si aún no tiene una centrífuga, puede seleccionar primero el rotor y consultar con qué modelos de centrífuga de sobremesa es compatible.
En nuestros rotores para centrífugas de sobremesa se han integrado varias innovaciones, desde un sistema para intercambiar rotores en cuestión de segundos hasta la seguridad con biocontención, pasando por una mayor resistencia de rendimiento fiable que dura años.
La función de sustitución de rotores Auto-Lock permite bloquear un rotor de forma segura y fijarlo en su lugar para retirarlo posteriormente con solo pulsar un botón. Proporciona a los laboratorios la comodidad de poder cambiar los rotores y los protocolos de aplicación de forma inmediata sin necesidad de herramientas ni procedimientos complicados.
Seleccione un rotor de centrífuga de sobremesa certificado para la biocontención* de forma que se puedan proteger sus muestras, la centrífuga y los usuarios frente a la contaminación peligrosa, garantizando de este modo la seguridad mientras se mantiene la sencillez de uso. Una gran parte de los rotores de ángulo fijo cuentan con tapas certificadas para la biocontención. La mayoría de los rotores son compatibles con recipientes con tapas de biocontención ClickSeal™, que eliminan las engorrosas tapas de rosca de varias vueltas y las tapas a gran presión.
*Certificado por Public Health England, Porton Down, Reino Unido
Nuestros nuevos rotores de microcentrífuga se han fabricado con material de polipropileno para ofrecer un peso más ligero, una resistencia química superior y una durabilidad que resiste la corrosión. Estos rotores se aceleran y desaceleran rápidamente para ofrecer un alto rendimiento y ciclos más cortos con un menor consumo de energía.
Los rotores Thermo Scientific™ Fiberlite™ ofrecen un rendimiento superior sin desgaste ni corrosión para que el funcionamiento sea seguro y no tenga que preocuparse por nada. Son perfectos para las centrífugas de sobremesa de uso general y alto rendimiento para el cultivo celular, para la preparación de muestras de ADN, la limpieza posterior a la PCR, la identificación de proteínas y las aplicaciones de fraccionamiento subcelular. Estos rotores aumentan la productividad, dado que se reducen los tiempos de funcionamiento gracias a fuerzas g más elevadas, y ofrecen excelentes alternativas a los rotores de centrífuga de metal.
Para obtener información sobre nuestra amplia oferta de cestillos de rotor, tapas y adaptadores, consulte la sección de accesorios.
Consulte nuestros Recursos para obtener más información sobre los rotores para centrífugas de sobremesa, como guías, herramientas, catálogos y Smart Notes.