Search Thermo Fisher Scientific
Multiskan FC incorpora características para una mayor facilidad de uso junto con más de 40 años de experiencia con la conocida marca de productos Multiskan. Multiskan FC cuenta con un intervalo de longitud de onda de 340-850 nm, lo que permite una amplia variedad de aplicaciones: desde estudios cinéticos de enzimas a ensayos de Lowry. El instrumento ofrece mediciones rápidas y precisas que permiten una lectura completa de una placa de 96 pocillos en menos de siete segundos. El instrumento también está equipado con agitación lineal de serie. Un modelo con incubadora permite temperaturas de incubación de hasta 50 °C y la capacidad de leer placas de 384 pocillos. El software SkanIt permite un uso óptimo del instrumento con un flujo de trabajo visual, análisis de datos sin esfuerzo y funciones de exportación.
Además de las características comunes a todos los lectores de microplacas, el Multiskan FC ofrece:
Software SkanIt
El software SkanIt se puede utilizar para controlar el Multiskan FC y admite el uso óptimo de las características del instrumento con un flujo de trabajo visual, un análisis de datos sencillo y capacidades de exportación.
Amplio intervalo de longitud de onda
Un amplio intervalo de longitud de onda de 340-850 nm para una amplia variedad de aplicaciones de como inmunoensayos ELISA, cuantificación de proteínas, endotoxinas, ensayos de citotoxicidad y proliferación, ensayos enzimáticos y curvas de crecimiento.
Filtros preinstalados
Equipado con una rueda de filtros de ocho posiciones con tres filtros estándar de 405 nm, 450 nm y 620 nm. Se pueden solicitar filtros adicionales fáciles de instalar.
Rendimiento probado y resultados fiables
Las herramientas de autodiagnóstico, cualificación de la instalación/cualificación del funcionamiento (IQ/OQ) y verificación integradas hacen que este instrumento sea fiable y seguro.
Atributo | Descripción |
Tecnología | Absorbancia |
Intervalo de longitudes de onda (nm) | 340-850 |
Selección de longitud de onda | Filtros |
Formato de placa | 96 pocillos (opción de 384 pocillos) |
Incubación | Opcional |
Agitación | Sí |
Interfaz de usuario | LCD a color o PC |
Compatibilidad con robots | Sí |
21 CFR Parte 11 | Sí, con el software SkanIt™ para lectores de microplacas, Drug Discovery Edition |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.