Search Thermo Fisher Scientific
Encuentre información sobre microplacas, dispensadores Multidrop, lavadores de microplacas Wellwash y Wellwash Versa, y pipetas multicanal Finnpipette, Novus, ClipTip y ClipTip Equalizer.
El uso de la microplaca correcta es fundamental para el éxito de los ensayos con placas. Los plásticos utilizados en la producción de ciertas placas pueden tener autofluorescencia que produce resultados falsos positivos. Para ensayos con células vivas, pueden ser necesarios revestimientos o superficies especiales para favorecer la fijación y la salud celular. Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia gama de microplacas para respaldar sus ensayos.
Las opciones incluyen:
Placas de cultivo celular Thermo Scientific Nunc | Placas de poliestireno negro y blanco Nunc | Placas Nunc Edge |
Elija entre una amplia selección de modificaciones de superficie y formatos para una gran variedad de ensayos basados con células 2D y 3D. | Obtenga un rendimiento óptimo con un mínimo de actividad de fondo y diafonía entre pocillos para lograr una detección de señal máxima. | Minimice los problemas de evaporación en los ensayos de células vivas con incubaciones prolongadas. |
Los dispensadores Thermo Scientific Multidrop le permiten llenar placas en segundos con una excelente precisión y reproducibilidad, lo que le ayuda a realizar pruebas más rápido y aumentar la productividad. Los dispensadores compactos Multidrop caben fácilmente sobre la mesa de trabajo, y la intuitiva interfaz de usuario facilita considerablemente la configuración y la programación. Los dispensadores de reactivos Multidrop basados en la tecnología de dispensación de bomba peristáltica utilizan casetes desmontables y esterilizables en autoclave Multidrop para la dispensación de reactivos, diluyentes, células y gránulos.
Interfaz de usuario | |||
---|---|---|---|
Interfaz integrada o Software para PC FILLit | Interfaz integrada o Software para PC FILLit | Software para PC PicolT | Software para PC PicolT |
Volúmenes | |||
0,5-2500 µl | 50 nl-50 µl | 11 pL-20 µl o 1 nL-200 µl | 11 pL-20 µl o 1 nL-200 µl |
Formatos de placas | |||
Placas de 6-1536 pocillos; incluye 96, 384 tubos en formato de gradilla | Placas de 96-1536 pocillos; incluye 96, 384 tubos en formato de gradilla | Placa de 12, 24, 48, 96, 384,1536 pocillos | Placa de 12, 24, 48, 96, 384 pocillos |
Ajuste de altura de la placa | |||
Automático | Automático | Automático | Manual |
Compatible con robots/automatización | |||
Sí | Sí | Sí | No |
Casetes disponibles** | |||
Tubos de plástico pequeños, Tubos de metal pequeños, Tubos de plástico estándar | N/D | Tubos de plástico estándar | Tubos de plástico estándar |
Tecnología de dispensación | |||
Bomba peristáltica | Sistema de válvulas presurizadas | Dispensación digital sin contacto | Dispensación digital sin contacto |
Software para PC incluido en el precio de compra | |||
Sí | Sí | Sí | Sí |
**Consulte la Guía de selección de casetes para ver todos los números de pieza y configuraciones disponibles.
Los lavadores de tiras de microplacas Thermo Scientific Wellwash, fiables y fáciles de usar, proporcionan un rendimiento de lavado seguro en aplicaciones de ELISA de rutina y de investigación. Los lavadores Wellwash cuentan con una gran pantalla en color con interfaz de usuario gráfica, versiones en idiomas locales y frascos no presurizados para optimizar la facilidad de uso, la comodidad y seguridad.
Cabezal de lavado | |
---|---|
1x8, 1x12 | cabezal de lavado celular, dos 1x8, dos 1x12, 2x8 |
Frascos de lavado | |
1 frasco (2 litros) | 3 frascos (dos de 4 litros y uno de 2 litros) |
Formatos de placas | |
96 | 96, 384 |
Lavado de células | |
No | Sí |
Compatibilidad con robots | |
No | Sí |
Thermo Scientific ofrece diferentes pipetas multicanal para todas las aplicaciones. Gracias al rendimiento probado de nuestras líneas Finnpipette y Novus, y las pipetas ClipTip y ClipTip Equalizer, somos líderes en tecnología de pipeteo y nuestro objetivo es ofrecer un rendimiento sin incidentes y un funcionamiento cómodo diario.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.