Imagen de la familia SpeedVac
Buscar nuevos descubrimientos con rapidez y precisión
Las muestras son valiosísimas y el tiempo, también. Los concentradores de vacío, las trampas de vapor refrigeradas y las bombas Thermo Scientific Savant SpeedVac utilizan tecnologías de centrifugación, vacío y calor de última generación para eliminar disolventes y concentrar muestras sin deteriorar la integridad. Elija entre cualquiera de los nueve modelos diferentes de concentrador de vacío para satisfacer sus necesidades, desde muestras biológicas a no biológicas, de volumen alto o bajo.
Categorías destacadas del concentrador de vacío SpeedVac
SpeedVac SRF110 modular refrigerated vacuum concentrator provides flexibility to benchtop space. It offers unique programming capability to maintain chamber temperature pre- and post-sample run to prevent thermal degradation of heat sensitive samples such as proteins, enzymes, and other biomolecules.
Desde aplicaciones de secado tradicional de preparaciones de ADN en agua y metanol hasta las más complejas y agresivas que plantean los sectores de la industria farmacéutica de química combinatoria y descubrimiento de medicamentos, tenemos los sistemas perfectos para su laboratorio. 
Concentradores de vacío individuales para actualizar un equipo existente o cuando se quiere construir el sistema desde cero.
Las trampas de vapor refrigeradas están disponibles con dos rangos de temperatura desde temperatura ambiente hasta -50 °C y temperatura ambiente hasta -105 °C.
Los sistemas de vacío universales Savant son los sistemas de vacío de mayor eficiencia energética y seguros con el medio ambiente disponibles, y permiten la recuperación completa de los disolventes evaporados
Los rotores están disponibles en una amplia variedad de estilos y tamaños para adaptarse a todos los requisitos de la muestra
Thermo Scientific dispone de dos tipos de bombas: las bombas de aceite de paletas rotativas tradicionales y las nuevas bombas de vacío sin mantenimiento y sin aceite
Las trampas químicas son muy recomendadas para absorber los vapores volátiles residuales que puedan llegar a superar la trampa de frío principal
Mejore la funcionalidad de los concentradores Thermo Scientific Savant SpeedVac con los accesorios del concentrador Savant SpeedVac
¿Por qué usar la centrifugación para la evaporación?
La centrifugación genera una fuerza centrífuga para evitar golpes (burbujas), ebullición y pérdida física de la muestra. Para secar completamente la muestra, el soluto se deposita en el fondo del recipiente para una recuperación cuantitativa completa.
Ejemplos de evaporación de disolvente SpeedVac
group-1-Blue-Water-flat-175
SPD140DDA, VLP120, RVT400 4 ml, Blue H2O, 65 °C, sin luces después de 1 hora
group-2-Blue-Water-flat-175
SPD140DDA, VLP120, RVT400 4 ml, Blue H2O, 65 °C, sin luces Vac 14 torr después de 1 hora
group-3-Blue-Water-flat-175
SPD2030 4 ml, Blue H2O, 65 °C, sin luces Vac 0.1 torr después de 1 hora
group-4-Blue-Water-flat-175
SPD140DDA, VLP120, RVT400 4 ml, Blue H2O, 65 °C, sin luces Vac 0.1 torr después de 2 horas
El vacío promueve la evaporación de disolvente en la cámara SpeedVac. Las muestras se mantienen en estado líquido a temperatura subambiente durante todo el proceso de concentración, lo que evita la pérdida de actividad o el daño a sustancias sensibles al calor. Aplicando un vacío controlado, el punto de ebullición de los disolventes puede reducirse hasta el punto de que el líquido se evapora con un calor mínimo, lo que evita la oxidación de las muestras durante el proceso de secado. Las bombas de vacío de alto rendimiento garantizan las bajas presiones necesarias para una eliminación más rápida de los disolventes.
Se aplica calor a las muestras para acelerar el proceso de evaporación. Los concentradores de vacío SpeedVac utilizan calentadores de cámara integrados. Algunos modelos están equipados con una lámpara radiante en la tapa para proporcionar calor adicional y evitar la condensación de los disolventes.
Smart Note: Sistema Savant SpeedVac
Información destacada
Evaporación de muestras con los concentradores de vacío Thermo Scientific Savant SpeedVac
Vea el vídeo para aprender sobre medios eficaces de preparación de muestras.
Preguntas que se deben tener en cuenta para seleccionar un sistema SpeedVac
Tenemos muchas opciones disponibles para quien quiera concentrar muestras con el sistema SpeedVac. Si no tiene claro cuál es el adecuado para usted, revise las seis preguntas a continuación para saber más sobre qué SpeedVac es el adecuado para sus necesidades.
Pregunta n.º 1: ¿Qué material o solución se dispone a concentrar o secar?
¿Es biológico o no biológico? Generalmente, los solutos se dividen en dos categorías: biológicas (ADN, ARN, enzimas, proteínas, vacunas, etc.) y no biológicas (productos de síntesis orgánica, metabolitos de drogas, pesticidas).
La concentración de la muestra y la técnica de secado de elección para materiales no biológicos es la evaporación al vacío. Estas muestras suelen estar en altas concentraciones de disolventes orgánicos y/o ácidos y bases fuertes. La concentración de vacío ofrece una concentración rápida de materiales no biológicos. La cuestión principal con los productos biológicos es si congelar concentrado seco (liofilizado) o al vacío. El secado por congelación se recomienda generalmente cuando el material se va a almacenar durante largos períodos de tiempo, debe reconstituirse fácil y rápidamente, y necesita conservar la actividad biológica (es decir, proteínas/enzimas). La mayoría de las aplicaciones de biología molecular que implican ADN/ARN, en sustancias orgánicas acuosas o acuosas + de baja concentración, utilizan la concentración de vacío para la preparación de muestras. Considere sistemas como el Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ DNA130 o SPD1030.
El secado por congelación se puede realizar de forma eficiente en un concentrador de vacío. Sin embargo, el secado por congelación requiere un vacío profundo (es decir, una bomba de aceite de paletas rotativas) para mantener la muestra congelada durante la sublimación. En función del soluto/disolvente y de las condiciones, se puede utilizar un sistema SpeedVac correctamente configurado para el secado por congelación o la concentración de vacío, como el SpeedVac SPD120P2.
Pregunta n.º 2: ¿Cuál es el disolvente en el que se prepara su material?
Si se trata de un disolvente orgánico, ¿es un disolvente agresivo (cloruro de metileno, tolueno) o un disolvente no agresivo (etanol, metanol, acetonitrilo) o un disolvente de punto de ebullición alto (DMSO, DMF)?
Este es uno de los factores de toma de decisiones más importantes en la elección adecuada de un sistema SpeedVac. Nuestro objetivo es ofrecerle la solución más rentable para sus necesidades de preparación de muestras. Debido a la necesidad de soportar un entorno cada vez más duro, el coste de un concentrador SpeedVac aumenta con la dureza del disolvente de la siguiente manera:
Acuoso < Orgánicos no agresivos < Orgánicos agresivos < Ácidos/bases fuertes
Un sistema SpeedVac diseñado para su uso con ácidos/bases fuertes sería adecuado para su uso con otros disolventes como orgánicos no agresivos, orgánicos agresivos o acuosos. Considere sistemas como el Thermo Scientific Savant SpeedVac SPD140DDA P1 o PSD300DDA P1. Sin embargo, si solo estaba utilizando sustancias orgánicas acuosas o no agresivas de baja concentración, es posible que no desee examinar sistemas como Thermo Scientific Savant SpeedVac SPD1030 o SPD2030.
Al tener en cuenta que sus disolventes se evaporarán, puede seleccionar el SpeedVac que se ajuste a sus necesidades de manera más rentable. (Asegúrese de considerar sus necesidades futuras; vea también la pregunta 6.)
Pregunta n.º 3: ¿Qué tipo de recipientes se utilizarán? ¿Cuál es el volumen de la muestra y el número de muestras que se van a procesar?
Thermo Scientific Savant ofrece sistemas y rotores SpeedVac capaces de procesar una amplia variedad de volúmenes y recipientes de muestras. Determine el formato, volumen de trabajo y número de tubos/placas o matraces, y esto ayudará a determinar qué tamaño de sistema se ajusta a sus necesidades; gran capacidad o pequeña capacidad.
Pregunta n.º 4: ¿Quiere un sistema totalmente integrado o un sistema modular?
Thermo Scientific Savant fue pionero en la tecnología integrada para la concentración de vacío. Nuestros sistemas SpeedVac totalmente integrados incluyen todos los componentes integrados en un sistema compacto, optimizado para el rendimiento y probado en fábrica para garantizar que su sistema no tenga fugas de vacío. Solo tiene que sacarlo de la caja, conectarlo y listo. Entre los sistemas integrados se incluyen el DNA130 y el SPD1030.
La única desventaja potencial de los sistemas integrados es la flexibilidad para actualizarse a medida que cambian las necesidades en el laboratorio. El diseño flexible de los sistemas modulares permite cambiar los componentes del sistema si necesita añadir una trampa de frío secundaria o una bomba de vacío diferente a medida que cambian las aplicaciones del laboratorio. Un sistema de componentes se puede actualizar fácilmente. Los kits Savant SpeedVac están disponibles para facilitar el pedido de un sistema de módulos completo, ya que los modelos SPD120P2, SPD210DXL, DNA140DDAP1 y SPD300DDAP1 incluyen el sistema SpeedVac, trampa de frío, bomba de vacío y rotor. 
Pregunta n.º 5: ¿Quiere tecnología de bomba de vacío de aceite o sin aceite?
Todos los componentes del sistema SpeedVac se pueden configurar con una bomba de diafragma sin aceite o una bomba de aceite de paletas rotativas. Por lo general, recomendamos la tecnología sin aceite para todas las aplicaciones excepto la liofilización (que requiere un vacío más profundo logrado con una bomba de aceite) y la evaporación de disolventes con punto de ebullición alto, como DMSO. Los beneficios de la tecnología sin aceite son numerosos, incluida la facilidad de mantenimiento y el ahorro del coste del aceite, los filtros de aceite, la eliminación de aceite contaminado y las reconstrucciones de la bomba debido a un mantenimiento deficiente (es decir, "¿Quién olvidó revisar el aceite?").
El coste inicial de una bomba de aceite puede ser inferior al de una bomba sin aceite, un dato importante cuando se valora la compra. Sin embargo, a lo largo de la vida útil de la bomba, la tecnología sin aceite es la opción más rentable y de bajo mantenimiento.
Pregunta n.º 6: ¿Cuáles son las necesidades futuras de la aplicación?
Piense no solo en las necesidades actuales de la aplicación, sino también en las que pueda tener en el futuro. Por ejemplo, si actualmente solo utiliza disolventes acuosos pero prevé la necesidad en el futuro de utilizar disolventes agresivos, compre un sistema que le permita hacer ambos.
  Obtenga más información sobre ofertas especiales de equipos de laboratorio por tiempo limitado.
  Ir a la tienda para el laboratorio ›
Support
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.