Search Thermo Fisher Scientific
奶制品中三聚氰胺掺假后果严重,易在婴儿体内形成肾结石。全球食品安全相关的政府部门,包括中国AQSIQ、美国FDA、欧盟FSA都对婴幼儿食品和乳制品 中三聚氰胺的MRL值做了相应规定,婴幼儿食品中MRL值为1 mg/kg ,乳制品中MRL值为2.5mg/kg。
在食品行业多个重要主题上,新的食品与饮料网络讲座库可作为您全面而便捷的信息来源。
赛默飞全国服务热线:
800-810-5118
400-650-5118(支持手机)
邮箱: Sales.China@thermofisher.com