新型先进材料(如电池)的性能在很大程度上取决于其结构。电子显微镜和 CT 等成像技术是采集多种尺度的不同电池成分的结构信息的有效方法。然后,成像分析软件可以将图像转换为数据,以供研究人员定量解析结构——性能相关性。
在宏观层面上,Thermo Scientific Avizo 软件可用于让您通过检查包装、检查焊点以及检测泄漏或孔隙和分层来评估制造工艺的质量。您还可以检查老化过程,检查箔、阴极和阳极的形态变化或电芯泄漏。
在微观层面上,Avizo 软件供您估算电极和隔膜孔隙结构的迂曲度和渗透性;从而使您在电化学性能模拟中使用有效的运输参数。您可以通过定量分析三相边界 (TPB)、相分布和连通性来表征电池性能。