2014年10月22日,上海——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)于10月19日至21日期间,在泉城济南举办的第九届全国免疫学学术大会上,隆重推出新一代声波聚焦流式细胞仪Attune NxT。与传统的基于流体动力学原理的流式细胞术不同,Attune NxT流式细胞仪采用声波聚焦原理,将待分析细胞聚焦于流动室中心轴,从而使细胞呈单束状流动分析的一项全新高科技技术。AttuneNxT拥有卓越的灵敏度,更高的通量和分析效率,精准的分析结果。样品流速最高可达1毫升/分钟,获取速率最快达35,000个/秒,可减少离心步骤,更多地保留样品中的细胞,快速实现对稀有细胞的检测。凭借颠覆性的技术及简约大气的外观设计,这款新仪器吸引了大批到场的学者驻足垂询。
10月20日下午,赛默飞生命科学产品和服务全球流式市场发展高级经理Shane W. Oram和流式业务中国区总监唐新共同为Attune NxT揭幕。为庆祝Attune NxT在中国区的首秀,Oram博士在大会期间进行了题为《新一代声波聚焦流式细胞术:声波聚焦,拓展您的研究能力》的学术报告,从Attune NxT的原理到应用,Oram博士为大家带来了流式细胞术的全新革命性理念。报告吸引了大批听众,现场座无虚席,来宾踊跃提问,对这一独特的声波聚焦流式细胞术显示出了浓厚的兴趣。
Oram博士介绍道:“Attune NxT声波聚焦流式细胞仪的前身是Attune声波聚焦流式细胞仪,以其简单易用和卓越的性能受到了研究人员的欢迎,曾被评为‘2010生命科学十大创新产品’。2014年9月全新推出的Attune NxT保留了声波聚焦的核心技术,以Breaking Boundary(突破传统)为理念,对液流系统,电子系统,光学系统及操作软件进行了全新的设计。Attune NxT声波聚焦流式细胞仪采用模块化设计,软件操作界面简单易用,配备有黄、红、蓝、紫4个高功率平顶激光器,多达16个检测参数。用户还可以根据自己的需求任意选择1至4激光器配置,或定制所需要的激光器和荧光通道。AttuneNxT可实现独特的、无需洗脱/裂解的实验方案,并整合了包括细胞计数在内的多种实验需求,实现了流式细胞术的一站式服务。上市即受到美国和欧洲研究人员的广泛好评。”
“中国是全球流式市场发展最快和最具潜力的地区,Attune NxT可以从数据质量、应用开发到客户体验等各方面满足不同领域和层次客户的需求”,对于该产品在中国的发布和推广,唐新总监显得信心满满,“我们有信心让中国所有需要流式的研究人员使用上这一先进的技术。我们拥有专业化的流式销售、市场、应用支持、售后团队服务于广大的中国用户,从而加速中国的科学研究和探索进程。”
Oram博士与唐新总监揭幕全新的Attune NxT声波聚焦流式细胞仪
Oram博士和唐新总监接受采访