Search Thermo Fisher Scientific
2015年5月5日,上海——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布用于肿瘤学研究的二代测序Oncomine™ Focus Assay。作为一种多生物标志物二代测序 (NGS) Panel,其涵盖了与目前肿瘤学药物和公开证据相关的52种实体肿瘤基因。多生物标志物的靶向检测方法可用来同时检测涉及52种实体肿瘤相关基因的单核酸多态性、插入/缺失、拷贝数变异和基因融合,最终帮助转化和临床实验室显著提升分析能力和速度。
OncomineFocus Assay支持同时对DNA和RNA进行并行分析,从而通过Ion PGM 系统上的单个工作流程对35种热点基因、19种拷贝数变异相关基因以及23种融合基因同时进行测序。另外,这一产品还利用Ion AmpliSeq技术的低FFPE组织DNA和RNA样品起始量(每次反应10ng提取的核酸,每种样品总计20ng)优势,可对多种肿瘤样品类型(包括小量的活检样品和细针穿刺样品)进行精确、可靠的序列分析。
“全新的Oncomine Focus Assay采用一系列产品和技术来降低肿瘤学样品数量有限的固有风险,攻克了序贯检测相关的一系列难题。”赛默飞世尔科技肿瘤学业务副总裁兼总经理Mike Nolan评价道,“这一全新的二代测序方法将简单的工作流程和经济的相关基因检测方法结合在一起,进一步拓展了转化和临床研究实验室的工作能力,使之不仅可以推动自身圈子内的肿瘤学精密研究,而且还改善了今后的癌症医护水平。”
OncomineFocus Assay中的生物标志物通过Oncomine™ Knowledgebase精选,后者是全球制药企业、CRO和转化实验室长期信赖的最大肿瘤学数据库。而且,这些精选的靶标还通过了业内领先的制药企业的验证。
随着基因易位在肿瘤学研究中的重要性日趋突出,有了Oncomine Focus Assay,临床研究实验室就可以将基因融合转录本检测轻松整合到自身的NGS工作流程中,从而降低开展替代融合基因检测方法(如荧光原位杂交(FISH))的复杂度。
作为对这一全新检测的补充,赛默飞还推出了一套通过实时定量PCR方法检测融合转录本的全新TaqMan研究检测方法。这类检测可用作应用此NGS流程时的算法确认方法。Oncomine Focus Assay和TaqMan Fusion Assays仅用于研究用途,不可用于诊断操作。
点击此处查看更多产品信息
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站www.thermofisher.cn