Search Thermo Fisher Scientific
请扫码关注:赛默飞世尔科技中国官方微信
2015年5月6日,上海——近日,科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)出席在北京召开的“2015年第九届中国科学仪器发展年会”,凭借过去一年在科学仪器市场的不俗表现获评“2014科学仪器行业最具影响力厂商奖”。同时,赛默飞两款产品:Thermo Scientific™ TSQ™ 8000 Evo三重四极杆气质联用仪和Thermo Scientific™颗粒物排放连续监测系统(PM CEMS)依托卓越、精确的产品性能,双双摘得“2014科学仪器行业优秀新产品”奖项。
2014 最具影响力国外生产厂商
2014 优秀新产品TSQ 8000 Evo
2014 优秀新产品PM (CEMS)
中国科学仪器发展年会已经成为我国科学仪器行业影响力最大的高端会议之一,本届年会于4月22日在北京召开。数百位仪器企业负责人、专家、资深用户出席活动,年会还吸引了近百位来自相关政府部门、学会协会、投资机构等方面的嘉宾。“2014科学仪器行业最具影响力厂商奖”以庞大的用户群和厂商阵容为基础,旨在表彰在科学仪器行业内有突出表现和业绩的国内外厂商、经销商和耗材配件厂商;而“科学仪器优秀新产品”由年会新品评审组在网上进行独立评分、信息公示之后筛选评出,为鼓励各厂商积极创新,推出满足中国市场需求的仪器新产品。
赛默飞中国区总裁江志成先生得知获奖消息后表示:“全球范围来看,2014年赛默飞良好、有序地收购Life Technologies之后,进一步提升了综合能力,能够以更宽广的产品组合和整体解决方案来满足本土客户的需求。我非常荣幸地看到,这些成就得到了广大业界和用户的一致认可。虽然赛默飞是全球仪器品牌,但是我们也密切关注中国科学分析行业的市场动向和客户需求,力求带来卓越高效的产品和解决方案,以及尖端前沿的技术,为中国科学仪器行业的发展作出积极贡献。”
参会期间,赛默飞通过三重四极杆气质联用仪TSQTM 8000 Evo以及颗粒物排放连续监测系统PM CEMS展示了在公众安全应用领域内的强大技术能力。这两项创新产品专为食品安全监测和环境分析监测等领域设计,具有高性能、高耐用和更低的寿命周期成本,可以帮助使用者获得更快、更准确的测试结果。
全新一代赛默飞三重四极杆气质联用仪TSQTM 8000 Evo
赛默飞全新一代三重四极杆气质联用仪TSQTM 8000 Evo由于其出色的硬件专利设计,提高信号强度的同时降低噪音,使得化合物分析的信噪比达到最大水平,因而获得及其出色的灵敏度。
赛默飞颗粒物排放连续监测系统的特点是采用两种测量方式,测量结果是可溯源至NIST标准的真正质量浓度,可以满足日益严格的精度要求。
它综合了光散射发和质量微天平方法的优点,可以准确测量烟气中颗粒物浓度,不受颗粒物大小、化学组成变化的影响,系统通过重量参比法进行线性修正。系统设计满足美国EPA性能规范PS-11,质量保证程序Procedure2的要求,并通过了审核程序Method5或17的验证。
受电厂燃料、工艺过慢、控制参数的影响,烟气颗粒无的变化性和动态特性变化非常强。该系统采用光散射、锥形微量振荡天平(TEOM)双测量原理,可以辨别质量浓度变化还是颗粒物其他特性变化。锥形微量振荡天平(TEOM)是质量传感器,对连续测量的光散射设备进行内部参比较正。它采用稀释抽取法,允许更低的传输温度,并可以减少维护量,提高系统使用寿命和运行时间。按一定比例稀释的样品被抽取进入光散射平台,这一部分进行系统连续测量,在一个可选择的时间表中,样品通过光散射平台后,进入TEOM惯性微量天平平台对光散射响应换算为真正的质量浓度。
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美 元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的 使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发 展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公 司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为 了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应 用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成 立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网 站:www.thermofisher.com
赛默飞世尔科技
邵帅
公共关系及市场传播高级经理
电子邮件:marshal.shao@thermofisher.com
电话:(86-21)6865 4588-2715
高赫
公共关系经理
电子邮件:sura.gao@thermofisher.com
电话:(86-21)6865 4588-2695
公关公司
顾蓓蕾
Powell Tate
电子邮件:BGu@powelltate.com
电话:(86-21)2411-0235