Search Thermo Fisher Scientific
请扫码关注:赛默飞世尔科技中国官方微信
2015年8月28日,上海——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)于8月23日在西安成功举办“第十一届赛默飞ICP-MS用户会”。作为两年一届的专题会议,此次用户会邀请到来自地质地矿、疾控、药检、公安、大学/研究所等多个行业的赛默飞用户近120余人出席,共计收录论文50余篇,为客户搭建了很好的互动交流平台。
第十一届赛默飞ICP-MS用户会现场
会议开场,赛默飞色谱及痕量元素分析应用与产品市场总监梁立娜女士表示“用户会不仅是用户全面认识赛默飞新技术、新应用及维修水平的机会,更是回馈用户的活动,通过用户会的互动,用户之间可以彼此借鉴、学习,加强交流,推动产品和技术的进步发展”。也正因如此,赛默飞举办的用户会受到了用户广泛欢迎,并在历届会议举办期间成功邀请到业界资深专家做大会报告,及赛默飞用户代表分享使用心得体会。相关报告涵盖地质地矿、生命科学、无机非金属材料、公安等多个领域,涉及前沿研究成果、技术分享等。
赛默飞色谱及痕量元素分析应用与产品市场总监梁立娜女士
中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所张勤研究员做了题为“Zr/Hf比值法在高分辨电感耦合等离子体质谱测定地球化学样品Hf含量中的研究”报告,介绍了课题组利用Zr和Hf具有相似的地球化学性质及质谱行为的特性,开创性地提出了样品中Zr和Hf溶出比率一致的方法理论基础,成功建立ICP-MS法测定地球化学样品中Hf元素的方法。样品称量、人为操作及仪器误差等,都可以通过计算得到有效减小甚至消除,同时该方法操作简单、快速,适用于大批量地球化学样品的多元素同时测定。
中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所张勤研究员
清华大学分析中心邢志主任做了题为“ICP-MS在核酸分析中的应用”的报告,详细介绍课题组近期在生命科学领域取得的研究成果,如基于单颗粒检测的均相、高灵敏度DNA分析方法,基于镧系元素标记策略的高通量及同位素稀释DNA检测方法,基于纳米粒子标记策略的多组分DNA检测方法等。
清华大学分析中心邢志主任
中山大学分析测试中心刘洪涛主任则在报告中介绍了课题组在ICP-MS常规研究领域外所做的新尝试,如ICP-MS在nano-particles研究领域的应用及照影剂在生物体中代谢研究等。
中山大学分析测试中心刘洪涛主任
国土资源部青岛海洋地质研究所林学辉研究员在其“ICP-MS分析技术在海洋地学研究中的应用”报告中,基于多年ICP-MS使用经验,向赛默飞提出能否提供前处理、排风、稳压等配套设施业务,向用户提出了冷却水箱、机械真空泵等环境噪声隔离,以及实验室布局等建议。
国土资源部青岛海洋地质研究所林学辉研究员
中国科学院上海硅酸盐研究所汪正研究员在“激光剥蚀电感耦合等离子体质谱在无机非金属材料分析应用”报告中介绍到,基于激光剥蚀进样技术无需对样品进行处理、避免了样品制备过程带来污染等优势,以及陶瓷材料研究对痕量元素定量分析、原位微区分析的需求,研究所课题组建立了激光剥蚀进样技术与ICP-MS联用的分析方法,并对前处理方法进行了优化,以及对整个方法进行了评估验证。
中国科学院上海硅酸盐研究所汪正研究员
由于特殊天然矿如锆石等、人工合成高温材料如陶瓷等、特种工程塑料和阻燃剂等强化学惰性固体样品,常规湿法消解难以对样品进行有效固/液转化,中科院长春应化所段太成研究员带领的课题组针对此类样品的元素分析技术(重点是进样技术)进行了研究,并在“液液进样ICP-MS法测定强化学惰性固体样品中痕量金属离子”报告中进行了详细介绍。
中科院长春应化所段太成研究员
此外,来自中国科学计量院的韦超介绍了同位素稀释质谱法在计量领域应用及国内、国际相关标准情况,而中国科学计量院的冯流星老师则将擅长元素分析的ICP-MS和具有高准确度的同位素质谱法相结合,攻破原位、微区分析溯源的技术壁垒,解决微量物证对元素分析的需求。公安部物证鉴定中心乔婷则分享了ICP-MS在微量物证专业领域的应用情况等等。
赛默飞高度重视同客户的交流,此次特别安排ICP-MS全国应用团队、西北区维修团队全程参与会议,并在会上向用户们介绍ICP-MS的最新应用进展、仪器维护技巧,以及赛默飞无机光谱质谱的历史和发展。
“第十一届赛默飞ICP-MS用户会”现场用户反响热烈。每个报告后设置的提问与答疑环节,随处可见专家与用户、用户与赛默飞工作人员交流场面。专家们的精彩报告与答疑不仅帮助开拓科研视野,同时也解答了大家日常工作中的疑惑,与会人员纷纷表示受益匪浅。近年来,赛默飞ICP-MS产品得到用户的充分信赖,产品也不断推陈出新,持续满足用户需求。用户会的举办不但是帮助客户了解赛默飞新技术及产品服务的机会,更是加强交流,推动技术和产品创新的平台。赛默飞将继续秉承一贯理念,坚持为客户提供更可靠的产品、更优质的服务、更及时的应用方案。
用户会合影
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美 元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的 使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发 展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公 司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为 了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应 用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成 立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网 站:www.thermofisher.com
赛默飞世尔科技
邵帅
公共关系及市场传播高级经理
电子邮件:marshal.shao@thermofisher.com
电话:(86-21)6865 4588-2715
高赫
公共关系经理
电子邮件:sura.gao@thermofisher.com
电话:(86-21)6865 4588-2695
公关公司
顾蓓蕾
Powell Tate
电子邮件:BGu@powelltate.com
电话:(86-21)2411-0235