Search Thermo Fisher Scientific
请扫码关注:赛默飞世尔科技中国官方微信
2015年10月27日,北京——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)于10月27至30日携百余款产品亮相“第十六届北京分析测试学术报告会暨展览会”(BCEIA 2015),并隆重推出包括食品安全、生命科学、环境监测、工业应用等行业内的十多款新品,全方位展示公司在分析测试领域为客户提供的领先技术和高效解决方案。赛默飞展位号:L15-L22。
赛默飞盛装亮相BCEIA 2015
赛默飞今年以“聚•创”为主题,旨在与客户协同合作,实现创新加速度。在这个理念的指导下,赛默飞积极传递通过创新科技及“植根中国,服务中国”的本地化战略实施,最大化满足中国客户的多样化需求,实现合作多赢的目标和愿景。赛默飞中国区总裁江志成在出席展会时表示:“赛默飞的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。三十年来,赛默飞持续将先进的技术与产品带到中国,为广大客户和业界提供创新和行之有效的解决方案,积极推动中国分析检测领域的飞速发展。”
凭借在技术创新、电子商务平台及云端大数据平台整合上的突出优势,赛默飞全新系列产品从全场众多展品中脱颖而出:
Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex UHPLC 系统是Vanquish色谱系列产品的新成员,仪器拥有1,000bar的泵耐压,可以加载进样器,整体进样量可达到8,832个样品,同时仪器可高精度地控制进样量。在检测器方面,Vanquish Flex UHPLC有着自己独特的LightPipe技术以及电雾式检测器,可以检测对紫外没有吸收的样品。
Thermo ScientificTM Orbitrap FusionTMLumosTM三合一质谱仪基于革命性的Tribrid技术,配置大气压离子源、先进的四级杆技术、超高场Orbitrap分析器和最新型的双压线性离子阱,在灵敏度、选择性和功能性方面取得突破性进步,进一步扩展了生命科学研究人员在挑战定量限和蛋白质表征方面的范围;此外,该仪器也是小分子定性和定量的强大分析平台,可以实现极低水平的定量分析。该款产品主要应用在代谢组学、蛋白质组学和生物分析领域。
Thermo ScientificTM Q ExactiveTM GC Orbitrap气相色谱高分辨质谱系统是GC和Orbitrap技术的理想结合,不仅具有三重四杆GC-MS的定量能力,还具备Orbitrap技术才能提供的高质量精度、全扫描高分辨率、准确质量数能力,再与智能识别软件强强联合,能够最大限度发挥其出色分析能力。该系统在代谢组学、食品安全、工业、临床及药物分析领域都有着广泛应用。
Ion Torrent™ Ion S5™ NGS 系统是赛默飞推出的最新型二代测序系统,同时也是更为简捷的靶向测序完整解决方案,积极推动基因测序和个体化医疗的发展。基于可靠的半导体测序技术,新型的台式测序系统Ion S5和Ion S5 XL着力为科学家提供更为快捷、经济和灵活的测序平台,可以运用于更多研究领域,包括遗传疾病、感染性疾病、微生物鉴定和癌症转化医学研究等。
Thermo Fisher Cloud云端服务平台带领分析检测行业迈向更健康、更清洁、更安全的大数据互联时代。只需轻松完成两步操作,该平台便可为科学家提供一个可安全存储、分析和分享数据的空间。首先,利用Cloud Connect Utility,用户只需将文件存放在电脑中的云同步文件夹中,即可轻松上传,实现数据、信息等要素互通共享;其次,使用赛默飞任意一款云应用程序,通过云计算功能,即可实现对数据的分析,并将分析结果与同事分享,进一步帮助用户完成模式研究、验证发现、开拓新视角。该解决方案目前主要应用于基因检测领域。
Thermo Scientific™ Orion™ 3106 COD 化学需氧量在线自动监测仪不仅继承赛默飞在环境监测上优秀的测量方法、样品采样、样品储存、技术支持和监测,更在污染物的监测精度、浓度、范围及效率上得到了有效提升。该产品主要用于在废水处理过程中提供连续监测,控制水中还原性污染物的程度。经过优化设计可降低运营成本,减少试剂消耗。仪器采用重铬酸钾法监测水质中还原性物质污染程度,可应用于工业废水和市政生活污水监测,提供准确及可靠的测量结果。
Thermo Scientific™ Gemini™手持式红外拉曼二合一分析仪率先将补充性和验证性的化学品鉴定技术整合,集成到一台坚固耐用的轻量级手持式仪器中。在单台仪器中同时使用傅立叶变换红外与拉曼光谱两种技术,可在现场针对大范围未知化学品和爆炸物进行快速、安全及可靠的鉴定。Gemini分析仪尺寸小、便于携带,适合现场使用,为公安、安检、及现场应急人员带来极大的应用优势。
Thermo Scientific™ TSX600V变频超低温冰箱集样品保护与环境保护于一体。专利的V-drive 技术可为箱体内部提供理想的温度均一性,并能显著节省电能消耗。除此以外,与传统超低温冰箱不同,TSX运行非常安静,置于实验室或办公室不会造成干扰。
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX 多功能微孔板读数仪具有优异的光学性能和优化的整体软硬件设计,满足生命科学实验室丰富而多样的实验需求。该产品应用涵盖光吸收、荧光、化学发光、AlphaScreen及时间分辨荧光检测等领域,是分子生物学、蛋白质组学、基因组学、细胞生物学、药物筛选、环境监测等研究的理想选择。
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 样品瓶定制标签系统可准确识别样品、确保样品安全,是拥有突出创新性的贴标仪器。该系统可快速且准确将详细的自定义样品信息直接打印在样品瓶上,由此革新样品瓶识别方法。Virtuoso 系统不仅能够提高样品识别的可靠性,而且与常规手贴标签相比,可帮助实验室生产率提高 8 倍。
Thermo Scientific™ VersaCool™制冷水浴循环器卸除控制器后留出更多空间,并还更新增了加强型远程监控功能、节能模式、全球电压输入和其他工具及功能,帮助客户方便控制以获得最佳精度。该产品曾荣获IBO全球实验室设备“最佳设计银奖”。
赛默飞新品发布会问答环节
了解更多丰富新品和展品信息,敬请登录“赛默飞BCEIA 2015专题页面”,观看图文直播
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美 元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的 使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发 展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公 司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为 了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应 用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成 立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网 站:www.thermofisher.com
赛默飞世尔科技
邵帅
公共关系及市场传播高级经理
电子邮件:marshal.shao@thermofisher.com
电话:(86-21)6865 4588-2715
高赫
公共关系经理
电子邮件:sura.gao@thermofisher.com
电话:(86-21)6865 4588-2695
公关公司
顾蓓蕾
Powell Tate
电子邮件:BGu@powelltate.com
电话:(86-21)2411-0235