2015年11月23日,上海——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布基于加速溶剂萃取—气质联用法,用来检测PM2.5中正构烷烃的解决方案。
随着环境问题的日益严峻,各地方主管部门开始采取措施来降低PM2.5排放。为了达到降低PM2.5的目的,首先需要明确PM2.5的污染源,才能采取行之有效的应对办法。中国环境监测总站为规范全国环境空气颗粒物来源解析的监测技术,发布了《环境空气颗粒物源解析监测技术方法指南(试行)》,其中就包含正构烷烃分析方法。该分析方法显示,由于正构烷烃的主要来源是燃料及植物的燃烧,通过测定PM2.5中各正构烷烃的分布,才能实现用于指示污染来源的目的,如化石燃料、高等植物等。
赛默飞此次发布的方法参考《环境空气颗粒物源解析监测技术方法指南(试行)》,采用加速溶剂萃取-气质联用法测定PM2.5中的正构烷烃,具有方法前处理简单快速,仪器检测灵敏度高的突出优点。
本方案采用Thermo Scientific& Dionex& ASE& 350 加速溶剂萃取器,配合Thermo Scientific& ISQ& 系列单四极杆 GC-MS 系统,测定PM2.5中的正构烷烃,样品前处理只需要20分钟即可完成,具有时间消耗少、试剂消耗量少、操作简单、回收率高等优点。同时,ISQ单四极杆质谱为检测正构烷烃提供超高的灵敏度和检出限,能够满足PM2.5中痕量的正构烷烃的检测需求。
点击此处,下载应用解决方案。
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美 元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的 使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发 展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公 司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为 了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应 用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成 立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
媒体垂询:
赛默飞世尔科技
邵帅
公共关系及市场传播高级经理
电子邮件:marshal.shao@thermofisher.com
电话:(86-21)6865 4588-2715 
高赫
公共关系经理
电子邮件:sura.gao@thermofisher.com
电话:(86-21)6865 4588-2695
公关公司
顾蓓蕾
Powell Tate
电子邮件:BGu@powelltate.com
电话:(86-21)2411-0235