Search Thermo Fisher Scientific
2016年4月28日,上海——科学服务领域的当先者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)将携多款先进的解决方案于4月25日-28日参加在上海新国际博览中心举办的“第三十届中国国际塑料橡胶工业展览会”,赛默飞展台号:W1J61。
一年一届的“CHINAPLAS国际橡塑展”是国际知名的展会,作为该展会的长期合作伙伴,赛默飞此次更是重磅出击,带来多款采用开创性技术的新品,进一步彰显赛默飞在聚合物和塑料工业的领先市场地位,践行“帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全”的使命。
赛默飞此次参展的主要产品包括:
全新推出的HAAKE MARS 60 模块化流变仪工作站秉承了面向未来,准确性,易用性,模块化和针对应用解决方案的一贯理念和特点。
H型整体精密铸造机架,提供了出色的均衡受力和稳定性。第四代专利技术的扩散空气轴承,具有极低惯量,实现了个位数纳牛米级扭矩的样品测量。配套各种温度控制模块单元和个性化测量转子,在超宽的温度范围内满足水样粘度液体到固体样品的测量。组合光学显微,傅里叶变换红外光谱等联用技术加强材料的表征。
HAAKE MARS 60 模块化流变仪工作站
精确控制-Mini Jet Pro 样品制备仪
作为备受信赖的赛默飞HAAKE样品制备仪器系列中的新款机型,Mini Jet Pro 样品制备仪能够使材料科学家更快、更高效地开发小批量(仅2-13毫升)的注塑试样,同时节省时间和成本。赛默飞设计了活塞注塑成型系统,旨在大幅减小传统注塑成型机的机械和样品要求尺寸。
Mini Jet Pro 样品制备仪
精确数据-PROSIS IR红外过程分析厚度传感器
采用全光谱红外光分析在线材料,PROSIS IR红外过程分析厚度传感器能够为薄膜测厚用户提供改善生产质量和减少废料的高精度多组分厚度数据,为制造商提供高精度的厚度和湿度数据,节省更多原材料和提高生产率。该传感器用于多种应用,包括食品包装行业、保健和个人卫生市场中使用的无纺布、电子设备中使用的光学薄膜和金属线圈上的各种涂层。
PROSIS IR红外过程分析厚度传感器
更多精彩内容,欢迎各位莅临展位参观指导!
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的当先者。公司年销售额170亿美 元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的 使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发 展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公 司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为 了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应 用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成 立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网 站:www.thermofisher.com
赛默飞世尔科技
邵帅
公共关系及市场传播高级经理
电子邮件:marshal.shao@thermofisher.com
电话:(86-21)6865 4588-2715
高赫
公共关系经理
电子邮件:sura.gao@thermofisher.com
电话:(86-21)6865 4588-2695
公关公司
顾蓓蕾
Powell Tate
电子邮件:BGu@powelltate.com
电话:(86-21)2411-0235
请扫码关注:赛默飞世尔科技中国官方微信