赛默飞世尔科技全新首发金属检测平台可以快速扫描多达五个频率,帮助食品和消费品制造商毫不费力地发现产品中的铁、非铁和不锈钢316金属污染物,进而提高客户的安全感。与先前的技术设备相比,包括 Thermo Scientific APEX 500 金属检测器,Thermo Scientific Sentinel 多频率扫描金属探测器还能让用户识别直径比前者小 50% 的污染物。
赛默飞世尔科技产品检验部门的首席产品经理 Bob Ries 称:“Sentinel 金属探测器的多频率扫描功能在检测能力、灵活性和性能方面更为出众。一台金属探测器能扫描多种频率,这意味着检测概率会呈指数倍增,从而降低了高昂的成本,和需要返厂、报废和召回的污染事件风险。拥有 Sentinel 金属探测器,就像拥有五个合为一体的独立金属探测器,每个探测器都能以不同的频率来寻找污染物。”
独特设计的 Sentinel 金属探测器适用范围广,在乳制品、肉类、家禽、水果、蔬菜、面包、健康和美容等产品检测方面表现非同凡响。检查这些产品是否有异物特别富有挑战性,因为所谓的产品效应(即来自特定类型金属的信号)可能会隐藏在产品电磁效应中。传统技术,只能通过选择不同频率金属探测器让隐藏的金属变得可以检测,但是不能同时检测到隐藏的不同类型更小的金属异物。赛默飞世尔科技设计的 Sentinel 通过扫描多个频率解决了这一难题,从而提高了发现所有物理污染的金属异物随机尺寸、形状和类型的能力。
由于 Sentinel 金属探测器与 APEX 500 金属探测器具有相同的占地面积和孔径位置,因此希望升级到新平台的用户可以轻而易举地完成升级。
有关 Thermo Scientific Sentinel 多频率扫描金属探测器的更多信息,请访问 www.thermofisher.com/SentinelMD
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额超过200亿美元,在全球拥有约70,000名员工。
我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、加速药物上市进程、提高实验室生产力。
借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们领先结合创新技术、便捷采购方案和全方位服务。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
销售查询:
赛默飞世尔科技
产品检验
美国明尼阿波利斯市第 90 大道 501 号
邮编:55433
电话: +1 763 783-2500
电子邮件:sales.packaging.us@thermofisher.com
电话:(86-21) 6865 4588-2695