2018年8月10日,上海——近日,科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)与上海桐树生物科技有限公司(以下简称:桐树生物)宣布正式达成战略合作。双方将基于赛默飞ABI&Ion Torrent平台在肿瘤体外诊断领域展开深入合作,致力于肿瘤伴随诊断产品的研究和开发,加快肿瘤基因检测服务在中国临床肿瘤市场的落地执行,从而更好地惠及全中国的肿瘤患者。
作为肿瘤精准医疗分子诊断领域技术研发、生产、销售一体化企业,桐树生物与赛默飞的携手是无疑是一次强强联合。桐树生物将基于赛默飞ABI&Ion Torrent平台进行肿瘤伴随诊断产品的开发,赛默飞也将相应地成立对接桐树生物R&D部门的技术团队,助力其产品研发。双方将各取所长,共同促进临床医学转化,为临床肿瘤市场提供最先进的整体测序解决方案,进一步提升国内临床检测水平。
“作为科学服务行业领域的世界领导者,赛默飞将充分发挥其在精准医疗检测诊断的技术优势,从而推动精准医疗在中国的发展和应用。”赛默飞大中华区总裁艾礼德(Tony Acciarito)对此次合作充满了期待,“肿瘤伴随诊断是赛默飞提供的精准医疗整体解决方案当中的重要一环,我们很高兴能携手桐树生物,共同研发出高品质分子诊断解决方案,为中国肿瘤患者带来高标准的检测结果,加速肿瘤精准医疗行业的发展。”
近年来基因检测技术发展迅猛,已经成为临床肿瘤个性化治疗和监测的重要工具。高通量测序技术(NGS)作为基因组学研究领域突破性的新技术,已经成为肿瘤精准医学领域极其重要的技术手段,能从分子各个水平反映肿瘤信号特征,全面整合分析变异信息,帮助推动肿瘤的个体化诊断。液体活检是近年来肿瘤精准医疗发展中的一项重要技术突破。基于NGS高通量测序技术,通过检测和分析血液中的游离DNA来判断癌症的发展演变,具有无创性、可多次取样、有效克服肿瘤异质性等优势,在肿瘤早期筛查和诊断、动态监测、预后判断等方面拥有巨大的临床应用前景。
赛默飞始终致力于推动中国精准医学的发展与创新,旗下Applied Biosystems 3500/3500xL Dx基因分析仪已获得中国食品药品监督管理局(CFDA)的批准,已经广泛应用于临床诊断。3500/3500xL Dx是一种自动化的8道/24道毛细管的基因分析仪,适合大量的测序和高分辨率片段分析,旨在满足临床研究中的各种应用包括STR、微卫星分析、杂合性缺失、SNP验证和筛选,以及从头测序和重测序突变图谱分析,它为临床实验室带来了更高精确度、更高性能,更高通量以及更高的生产力,确保任何医院的通量需求都能灵活满足。
此外,DA 8600高通量基因测序仪也获得中国食品药品监督管理局(CFDA)的批准,适应症变更为“用于胎儿染色体21三体、18三体、13三体的非整倍体检测,人体基因位点的检测”,可用于肿瘤和遗传疾病等人体基因位点的检测。这是目前中国首台由CFDA批准的可用于肿瘤和遗传疾病临床检测的高通量测序仪,可广泛应用于各医疗机构临床检测中心。
赛默飞新推出的Ion Torrent Oncomine Lung cfTNA Research Assays是高灵敏度多生物标志物的新一代测序Assay,检测血液中游离的DNA和RNA,能为客户提供简单稳定可靠的基于多重PCR的文库构建试剂,涵盖与肺癌相关的标记包括ALK、RET和ROS1融合突变、拷贝数变异、MET基因14外显子跳跃缺失以及SNV和Indels,精确检出低频突变,cfTNA检测下限低至0.1%。
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额超过220亿美元,在全球拥有约70,000名员工。
我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、加速药物上市进程、提高实验室生产力。
借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们领先结合创新技术、便捷采购方案和全方位服务。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
关于赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为4500名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。
为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国还设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2400名专业人员直接为客户提供服务。
我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
关于桐树生物
上海桐树生物科技有限公司专注于肿瘤精准医疗领域,致力于为肿瘤患者提供最实用、最可靠的个体化治疗临床检测服务。公司总部位于上海宝山科技创新园,在常州、广州等地设立有分公司和医学临检中心。上海桐树生物科技拥有高通量测序(NGS)、实时荧光定量PCR、免疫组化(IHC)、荧光原位杂交(FISH)等500多项分子病理检测项目,全面满足临床不同需求,检测项目网络现已覆盖全国五大区域200多家核心医院。
媒体垂询:
赛默飞世尔科技
高赫
公共关系经理
电子邮件:Sura.gao@thermofisher.com
电话:(86-21) 6865 4588-2695
公关公司
爱德曼国际公关
艾云飞
电子邮件:Levin.ai@edelman.com
电话:(86-21) 6193 7536