2018年9月17日,上海——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布了七款新型产品。这些产品借助新一代新技术及功能升级,可帮助生物制药、细胞治疗、新药研发、IVD、IVF、高通量测序、分子检测、法医、疾病控制等领域的科学家实现更便捷的操作,并提高实验的有效性、安全性和智能体验。
赛默飞大中华区总裁艾礼德(Tony Acciarito)先生表示:“ 近年来,客户对于实验室产品和服务的要求在日益提高,且对智能化、高效性、便捷度的要求不断凸显。赛默飞将不断加大对新产品的研发力度,用更好的产品和解决方案加速生命科学领域在本土的发展。”
本次上市的新产品有:
  • Thermo Scientific™ Herasafe 2030i 系列全新智能生物安全柜
  • 德国精湛工艺打造的HERAsafe 2030i 新一代智能生物安全柜,全新智能调节,提升安全效能。
    具有专利设计的SmartFlow Plus智能调节技术和DAVe Plus数字气流验证系统,具备智能触屏动画显示、编程开关机和远程监控信息功能,精确监控信息,无需人员介入的情况下,确保气流速度和人员样品的安全,为使用者带来全新智能体验。
  • Thermo Scientific™ VIOS和Steri-cycle 蜂巢式二氧化碳培养箱
  • 全新蜂巢式CO2培养箱,在新一代VIOS和Steri-cycle 二氧化碳培养箱基础上,配置6个Cell Locker™ 细胞培养室专利设计,创新地把精湛的箱体设计和 Cell Locker™ 细胞培养室专利设计相结合。统一控制培养箱内温度、湿度和二氧化碳浓度,有效满足保护细胞、稳定生长环境,防止交叉污染,和灵活实验管理的需求。触摸屏中文操作界面,支持长达336天记录和USB数据导出。
    该设备可提高敏感细胞的培养效率,在干细胞、免疫细胞和原代细胞的培养等领域都极具优势。
  • Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS A 大容量离心机
  • Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS A 大容量离心机占地面积小,却能提供高达 12,000 x g 的离心力,最大的离心容量可达10L,充分满足客户工艺需求的同时提高了离心分离效率。其配备的Thermo Scientific™ Fiberlite™ F6- 10x1000 LEX 碳纤维转头具有优秀的耐化学腐蚀性,耐金属疲劳,提供15年质保,可配合客户工艺流程上或试剂选用上的需求,安全耐用。
  • Thermo Scientific™ inSPIRE移动式实验室自动化整合系统
  • Thermo Scientific inSPIRE是一个灵活、易用、模块化的整合平台。其垂直式的设计,有效利用空间,安全协作式机械臂确保人员和样本安全,满足不同应用的自动化需求,可为小分子药物筛选、抗体筛选、合成生物学、高通量测序、分子检测等领域提供灵活、高效的自动化整合方式。在提升实验的效率和降低人员的开支的同时,可以获得更好的样本结果均一性和过程控制,并且更容易对实验流程进行追踪和回溯实验流程。
  • Thermo Scientific™ E1-ClipTip BT云端间距可调电动移液器
  • 移液中最大的挑战是如何保证每次移液时吸头和移液器间的完全密封。理想的解决方案是,移液器和吸头组成一个特异性的密封系统,这能保证每次密封的重复性,减少装卸吸头的人为施力,最终达到的最佳移液准确度和精确度。E1-ClipTip BT云端间距可调电动移液器采用全新ClipTip联锁卡点密封技术,比传统的摩擦密封,节省75%人为用力,并且达到更优的密封效果,从而大大提高了移液的精准度。
    此款移液器还可实现与云端结合,通过蓝牙、USB数据传输和Thermo Fisher Cloud网络云端连接,轻松实现程序编辑、下载、分享,开启移液云端新时代。
  • Thermo Scientific ™ TSG505 桌下型冷藏箱
  • Thermo Scientific ™ TSG505 桌下型冷藏箱外形小巧容积大,适用于小体积精贵样本存储,覆盖需要2-8℃存储样品的行业,如:疫苗、生物制药、科学研究、第三方医疗检验、法医、疾病控制等。TSG505 为TSX505 简化版,在保持高性能的同时,简化制冷系统,控制系统配置,为实验室提供经济适用的冷藏箱。该款冷藏箱采用单热电热泵制冷,安静节能,符合SNAP 要求,通过Energy Star® 认证;风冷式制冷回路,腔体内温度波动< +/-3℃,为样品提供更加稳定的存储环境。
  • LabServ标准型垂直流洁净台
  • 此款超净台采购国际知名品牌AAF进口HEPA高效滤器,每个批次出厂前都严格自检过滤效率和完整性,安全防护、易于操作、使用寿命长。超净台设置有LCD大屏幕调控,对实时风速八档调控和显示。为了防止紫外灯对操作者的伤害,超净台设置了紫外灯与风机、日光灯和前窗互锁,只有风机日光灯关闭,前窗到位,紫外灯才能打开,同时前窗玻璃门安全高度报警,高于或低于特定高度都会报警,用于更好的保证机器安全运行。
赛默飞一直以来在全球范围内帮助众多科学家在创新探索的道路上取得突破,相信这些新品的上市,会为科学家带来更便捷的实验帮助和更舒适的使用体验,从而实现赛默飞帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全的使命。未来,赛默飞会一如既往的致力于生命科学相关领域的前沿研究和科技创新,竭尽全力为科学家们提供最优质的服务。
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额超过220亿美元,在全球拥有约70,000名员工。
我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、加速药物上市进程、提高实验室生产力。
借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们领先结合创新技术、便捷采购方案和全方位服务。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
关于赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为4500名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。
为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京、苏州和广州等地运营。我们在全国还设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2400名专业人员直接为客户提供服务。
我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
媒体垂询:
赛默飞世尔科技
高赫
公共关系经理
电子邮件:Sura.gao@thermofisher.com
电话:(86-21) 6865 4588-2695
公关公司
爱德曼国际公关
艾云飞
电子邮件:Levin.ai@edelman.com
电话:(86-21) 6193 7536