样本制备设备和仪器
设计用于在超低温储存之前无忧地制备样本
超低温和低温冷冻冰箱设计用于储藏样本而非冷冻样本。我们的速冻冰箱和程控降温仪设计用于在重要的储存阶段之前正确制备样本,从而减少储存用冷冻冰箱的压力。
生物样本库样本制备推荐设备
Thermo Scientific™ XBF40D 速冻冰箱设计用于冷冻大量的样本,且可以容纳各种容器,如:广口瓶、普通瓶子、带样品瓶的架子等。XBF40D 与上一代速冻冰箱不同,为即插即用型设备,无需定制安装,也无需远程压缩机。
Thermo Scientific™ CryoMed™ 程控降温仪是完全一体化设计的台式冷冻系统。可针对自定义方案修改六组标准预设和十组用户定义的冷冻配置文件,以满足各种应用需求。
Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ 是一个简单易用的系统,旨在实现非常接近 -1°C/分钟的降温速度。Mr. Frosty 可容纳 1 - 5 mL 的试管。