赛默飞世尔科技 Amplitude 解决方案是一种高通量自动化分子诊断检测解决方案。它可以根据需求量的变化帮助实验室快速扩大 SARS-CoV-2 PCR 检测规模,以较少的手动操作时间、设备和人员实现较大通量。
support-center-snippet-icon
1个来源实现稳定的测定试剂供应
User
4名员工操作
Sample and swab
每天提供 1,000-8,000 份检测结果 
Support Tools
24/7 优先支持*
作为科学服务领域的佼佼者,赛默飞世尔科技已将各种卓越产品融合到高通量、高度自动化的检测解决方案中,通过单一供应商直接供应测定试剂和耗材,稳定的供应渠道保您放心无忧。  在首次购买产品后的第一年内,您每月都会预先收到实验室所需的试剂。从现场规划到安装和培训、再到持续的服务和支持,我们将全程陪伴,帮助您的实验室取得成功。  
联系我们
Amplitude 工作流程
模块1
  • 每支样本管均无盖、已灭活且带有条码 
  • 将试管架放置在 Tecan Fluent™ 1080 液体处理器中,其中添加了阴性对照品、微珠/结合溶液、蛋白酶 K 和 MS2
  • 准备四块96孔深孔板,以便转移至下一步骤
amplitude-8
模块2
  • 从样本中提取和纯化 RNA
  • 将4块96孔 RNA 板组合成384孔反应板
  • 执行实时荧光定量 PCR 工作流程
  • 分离液体和塑料废弃物以便处置
coronavirus-software-splashscreen
样本分析
  • Amplitude 解决方案中的端到端样本跟踪和数据管理
  • 自动分析 qPCR 运行数据并生成 COVID-19 检测结果
  • COVID-19 检测结果可提交给您实验室的 LIMS
模块1
  • 每支样本管均无盖、已灭活且带有条码 
  • 将试管架放置在 Tecan Fluent™ 1080 液体处理器中,其中添加了阴性对照品、微珠/结合溶液、蛋白酶 K 和 MS2
  • 准备四块96孔深孔板,以便转移至下一步骤
amplitude-8
模块2
  • 从样本中提取和纯化 RNA
  • 将4块96孔 RNA 板组合成384孔反应板
  • 执行实时荧光定量 PCR 工作流程
  • 分离液体和塑料废弃物以便处置
coronavirus-software-splashscreen
样本分析
  • Amplitude 解决方案中的端到端样本跟踪和数据管理
  • 自动分析 qPCR 运行数据并生成 COVID-19 检测结果
  • COVID-19 检测结果可提交给您实验室的 LIMS
COVID-19 检测
Amplitude 解决方案的核心是 Applied Biosystems TaqPath COVID-19 HT 试剂盒,该试剂盒始终对 SARS-CoV-2 病毒具有卓越的灵敏度和特异性。其特点包括: 
  • 试剂盒支持20,000次反应,可大幅提高样本通量
  • 多靶标设计,亦可检测新兴 SARS-CoV-2 变异株和突变
  • 可以表明是否存在 S 基因 69-70del 突变,还可能检测 B.1.1.7(501Y.V1 或英国变异株)
  • 灵敏且具有特异性的测定有助于提高结果的可信度
服务与支持
值得信赖的优先服务伙伴关系
我们的服务团队将是您实验室的单一联系点(处理安装、系统认证和人员培训),确保您的实验室以理想状态快速运营。
获得响应并不断发展
我们提供全天候(全年365天,7×24 小时)服务,会根据您的具体需求迅速到现场或以远程方式为您排忧解难。*我们的服务伙伴关系包含计划的维护访问(旨在提前解决问题)和本地备货部件(为不可避免的维修而准备),可以尽量减少停机时间,让您的实验室不断发展。
联系我们
*365天、7×24 小时全天候优先技术支持仅以英语提供。24小时内快速响应现场支持取决于所处地区是否提供该服务。
每个国家/地区的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。