信赖基于金标准 PCR 的 COVID-19 检测,让生活保持前行
可靠的 COVID-19 检测结果将免却我们所有人的猜疑,使我们专注于人生中的重要事情。基于 PCR 的检测设计用于实现早期病毒检测,即使在无症状病例中也能实现这一目的,并帮助提供可靠的结果。
基于 PCR 和抗原的检测技术
病毒在短短几个月内扩散到世界各地,其变异株继续横扫全球。好消息是,作为组织应对 SARS-CoV-2 举措的一部分,强大的检测方案可以帮助减缓疾病的传播。诊断检测可以发现活跃的冠状病毒感染并为制定积极主动的后续措施(如检疫)提供信息,从而保护受感染的个人和密切接触者。
由于检测对于诊断和抑制病毒的扩散至关重要,因此有多种方法可用来生成冠状病毒检测结果。这里讨论的两种诊断检测类型是基于分子实验室的 PCR(可以检测病毒 RNA)和基于抗原的检测(检测病毒蛋白,即抗原)。下文更详细地介绍了 PCR 和抗原检测,以帮助您作出有关社区检测、规划和实施的战略决策。
技术对比
技术
可使用几种不同的技术检测 SARS-CoV-2: 
PCR 检测
  • 检测病毒 RNA 
  • 从样本(咽拭子、鼻拭子或唾液样本)中提取 SARS-CoV-2 RNA
  • 然后,使用 PCR(一种核酸扩增检测)检测病毒基因组
抗原检测
  • 检测抗原——在这种情况下,检测的是病毒蛋白 
  • 将唾液样本或鼻拭子样本加到涂有与特定病毒蛋白结合的抗体的表面上;这用于生成检测病毒的信号
何时使用
PCR 检测
person
  • 当您需要高度可靠的准确结果时   
  • 诊断检测和人群监测检测的理想选择,特别是在人流量较大的环境中
  • 如果您出现症状但抗原检测结果为阴性,请接受 PCR 检测进行确认。1如果您出现症状或没有症状但抗原检测结果为阳性,请接受 PCR 检测进行确认。 
抗原检测
antigen-clock
  • 当您需要便利和速度以快速确定某人是否感染病毒时    
  • 非常适合即时检测和筛选高风险聚集环境,不适用于无症状人群2,3
准确度
通过衡量检测如何能正确识别样本是否感染 SARS-CoV-2,准确度还将灵敏度和特异性考虑在内。
PCR 检测
pcr-tests2
  • PCR 检测被视为检测是否存在病毒的“金标准” 
  • 即使无症状,高灵敏度 PCR 检测也可以检测到低病毒载量
抗原检测
antigen-sensitivity
  • 在一项研究中,抗原检测对有症状病例的灵敏度为 64%,这意味着,36%(5个中约有2个)的阳性病例会得到阴性结果(被称为假阴性结果)*    
  • 在同一项研究中,抗原检测对无症状病例的灵敏度为 36%,这意味着,64%(5个中约有3个)的阳性病例会得到阴性结果(假阴性结果)*    
cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7003e3.html
可扩展性
PCR 检测
Instrument-Swab
  • PCR 仪器每天能够检测数千份样本
抗原检测
Large-Number-Samples
  • 需要经过培训的操作人员耗费大量手动操作时间来管理和解释结果。
  • 要检测大量样本,需要许多检测试剂盒和人员。
周转时间
PCR 检测
k
  • 只需24小时便可获得结果  
抗原检测
antigen-clock
  • 可能需要长达30分钟才能报告每个结果,尤其在结果为阴性时  
检测技术和社区需求
要决定是否将 PCR 和抗原技术纳入检测计划,取决于社区的独特需求。重要的是,社区领导应考虑组织对不正确结果的容忍度以及对这种风险的可接受性:因假阴性结果而允许受感染个人进入社区对下游有哪些潜在影响?便利是否比准确度更重要?
要设计有助于保障社区安全的检测计划,首先需要明确了解各种检测选项。PCR 检测(SARS-CoV-2 检测的金标准)具有较高的准确度,因此检测结果高度可靠。当只需少量结果时,抗原检测非常便利,可能在即时护理环境中比较有利。
全球检测
高等院校
高等院校
让学生返校,恢复面对面教学
K–12 学校
K–12 学校
实施全区冠状病毒检测