Search Thermo Fisher Scientific
高通量测序在高度降解样本和爆炸后样本法医鉴定中的应用
Sheree Hughes-Stamm 博士拥有邦德大学博士学位,研究方向为高度降解样品的法医DNA 分型方法。任职于美国德州的萨姆休斯顿州立大学法医学系担任助理教授并分管研究生事务。她目前的研究方向包括法医调查方法和人类身份鉴定。她负责的研究项目包括:骨骼样品及爆后炸药的DNA 采集、提取,替代遗传标记,大规模平行测序技术,低模板样品的增强策略,体液鉴定,和自然及大规模灾害的遇难者的遗体组织室温保存与防腐。
介于美国国内频发的爆炸事件,她的研究团队应FBI的要求,开始了从管状炸弹弹片上鉴定DNA的尝试。
会上,Hughes-Stamm 博士对于管状炸弹的组装,模拟炸弹爆炸,收集弹片和提取定量DNA以及个体STR分型各个方面都给出了详细的介绍。
她介绍了STRs和INDELs遗传标记在DNA模板量低至皮克级时的不同表现,当检测到的位点少于14个,INDELs的随机匹配概率更低,个体区分度高;反之,检测到多于14个位点时,常规STRs的个体区分度大大提高。
同时Ion torrent PGM平台上的个体识别测试表明SNPs系统的区分效能较STRs表现更好。
除此之外,根据现场勘测经验,引爆后的炸弹铜线上可能存有的嫌疑人DNA,通过HID-Ion祖先溯源试剂盒可确定嫌疑人的种族,从而缩小侦查范围。
Hughes-Stamm 博士的研究对于法医和DNA领域的工作者应如何还原案发现场,收集痕量DNA物证,并依据不同遗传标记完成DNA鉴定工作都提供了思路。
此外,她还比较了STRs和mtDNA 扩增体系对常见抑制剂(包括腐殖酸,黑色素,血红素,胶原蛋白和钙)的容忍度。
总的来说,STRs体系对抑制剂容忍度更高,尤其是腐殖酸,黑色素,血红素。SNPs体系对于陈旧骨骼样本常见的胶原蛋白和钙的抑制容忍度更好。因此在法医鉴定工作中,处理不同样本时(比如血样,毛发和陈旧骨骼)应区分对待,选用合适的遗传标记,以获取最理想的个体识别的结果。
最后,Sheree Hughes-Stamm 博士展示了她的研究团队的工作场所“Body Farm”。
在这里,他们模拟各种犯罪现场,比如纵火焚烧现场和暴露的掩埋受害人的现场,研究各种疑难取证的可能性。Sheree Hughes-Stamm 博士期待并欢迎来自国内各个法医和DNA实验室的合作交流。