Search Thermo Fisher Scientific
面向法医案件鉴定的基因组学研究
严江伟,教授,中国科学院北京基因组研究所法医基因组协同创新中心副主任,主任法医师,中国科学院大学未来技术学院岗位教授,研究生导师。中国遗传学会法医遗传委员会副主任委员和基因组专业委员会委员,中国法医学会物证专业委员会委员。主要研究方向为法医基因组学。主持包括科技部、国家自然基金委、公安部等20余项科研课题。作为通信和第一作者发表SCI论文28篇,国家发明专利授权3项。先后获得省部级科学进步奖三项,北京市优秀青年知识分子和 “十百千”人才。
目前以审判为中心的诉讼制度改革已成为司法体系的核心内容,因此对于涉案物证的法医DNA分析也提出了更高的要求,自从新一代测序技术和平台问世以来,基因组学研究已发生巨大转变。
中国科学院北京基因组研究所法医基因组协同创新中心副主任严江伟教授发表了《面向法医案件鉴定的基因组学研究》的主题演讲。
严教授介绍了中国科学院北京基因组研究所测序和生物信息平台:覆盖从一代到三代所有测序机型,拥有完善实验技术体系,强大的数据计算及生物信息流程。中科院北京基因组所与公安部物证鉴定中心共建法医基因组协同创新中心,并与Thermofisher合作法医基因组技术展示平台,致力于基因组学理论和技术在公共安全领域的应用基础研究。
严教授分享了法医基因组技术在实际案件中的应用案例,传统毛细管电泳STR的方法只能得到部分结果的22年陈旧骨骼样本,通过高通量测序得到全部STR基因座信息;福尔马林浸泡11周的组织样本,仍旧可以测得线粒体全长信息;报告中还展示了微量DNA全基因组甲基化测序同卵双胞胎现场血痕样本的个体识别案例。
严博士分享了面向群体来源、外貌体征及年龄等个体特征精准刻画的基因组学研究前沿进展和具体案例,目前商品化的祖先推断试剂盒已在实际案件应用中发挥重要作用。基因组学分析技术在高通量、序列精细化分型、可同时检测多种DNA遗传标记以及进行表观遗传和转录组分析等方面的研究已取得了良好的进展,同时这些成果也为解决刑事案件的侦查与案件审理等司法实践提供新的重要手段。