Search Thermo Fisher Scientific
郑乔松:一步法技术在组织和血液检测中的应用
北京泛生子基因科技有限公司研发总监郑乔松博士发表了《一步法技术在组织和血液检测中的应用》的精彩报告,介绍了泛生子开创大大缩短检测周期的“一步法”快速检测技术及其优势,并和参会专家就基因检测技术在临床中的应用展开了充分讨论,共同推进肿瘤精准医疗的创新实践。
郑博士介绍在常规的NGS技术临床应用中,经典的建库捕获测序方法仍存在步骤多、流程长、操作繁琐、样本需求量大、难以标准化等问题。泛生子专家团队在现有技术基础上,开创了大大缩短检测周期的“一步法”快速检测技术。
“一步法”快速检测技术将基因捕获流程简化到PCR水平,只需人工操作5分钟,1.5小时即可完成一步法建库,从收到样本到出具检测报告最快可以在2天内完成。同时,“一步法”能够大大降低样本需求量,降低样本间交叉污染风险,非常适合医院独立开展检测实验。
基于“一步法”技术,泛生子推出了多款适用于石蜡切片、穿刺组织、体液(血液,尿液,唾液,脑脊液等)等不同类型标本的Panel,涉及多个癌种,且大部分已经进入临床检验阶段。未来,泛生子在继续推出更多癌种Panel的同时,还将推出定制化Panel,积极推动临床转化。
郑博士分享了在不同肿瘤中一步法快速检测具有的优势。比如:对于脑胶质瘤,“一步法”快速检测技术不仅将各种技术进行整合简化,大幅减少样本量,也无需对照白细胞样本,并且在不影响原有关键基因位点的基础上增加了H3K27M的检测,同时在检测结果判读方面构建了自动分析系统,对“一步法”检测结果可进行自动判读。
对于尿路上皮肿瘤,基于“一步法”技术构建的17基因的检测Panel,经过数百例样本数据验证,可覆盖膀胱癌、输尿管癌和肾盂癌,鉴别血尿患者尿路上皮肿瘤的灵敏度超过90%,使得这一技术可在不远的将来有效服务于临床。
针对晚期非小细胞肺癌多基因检测(包含EGFR、ALK、ROS1、BRAF等关键基因),“一步法”推出的8基因Panel可极大程度降低样本消耗量,识别有针对性靶向治疗的驱动基因。经超过900例的FFPE样本验证,“一步法”的突变及融合检测结果与ARMS检测结果一致率大于98%。
最后,郑博士总结所“泛生子创新的 “一步法”检测技术凭借快速、简单、方便、稳定等优势,在脑肿瘤、泌尿肿瘤、肺癌、乳腺癌等应用场景均有优异表现,有望在不久的将来在更多的癌种领域实现大规模应用。”
不仅嘉宾的演讲精彩纷呈,而且会议期间我们的小记者见缝插针对与会嘉宾进行了专访,更多精彩让您一睹为快。