Search Thermo Fisher Scientific
李燕:结直肠癌MSI的最新进展和应用经验
华中科技大学附属协和医院病理科的李燕副教授发表了《结直肠癌MSI最新进展和应用经验》的主题演讲,向我们介绍了结直肠癌微卫星不稳定性检测的临床使用经验、诊断检测位点的选择和建议以及 MSI检测在临床上的巨大价值和MSI诊断的使用经验。
微卫星不稳定(MSI)是错配修复系统(MMR)发生缺陷时的分子表现。现在发现肺癌、乳腺癌、结直肠癌等许多肿瘤都和MSI密切相关。结直肠癌(Colorectal Cancer, CRC)是MSI研究较为成熟的病种,MSI检测在结直肠癌患者中已经广泛应用于临床。在欧美人群的结直肠癌患者中有8-20%左右的MSI发生率,但各方报道不一。李教授认为,影响MSI发生率的主要原因有如下三点:1. 选择的MSI位点及数目不同;2. 种族不同,人种差异;3. 病例选择的标准不同。而且,在不同的癌种中,MSI的发生率也不尽相同。
目前,MSI诊断方法的金标准是PCR扩增+DNA片段分析(毛细管电泳法)。关于MSI的诊断标准位点选择,近年来在不断更新。有文献报道,5个单核苷酸位点(Pentaplex Panel)的敏感性高于NCI Panel(2个单核苷酸+3个双核苷酸)
这两个Panel各有优劣势(如下表):
同时,李教授也提到,5个单核苷酸位点也有其不足——存在人种差异,约10%的东亚裔患者在单核苷酸位点(特别是NR-21)存在多态性,因此必须谨慎使用,除非使用内对照!
最后,李教授帮我们梳理了MSI检测在临床上的巨大价值:首先是判断预后,报道显示,MSI-H患者预后较好;另外,虽然MSI-H的结直肠癌患者对于5FU疗效的预测(无获益或者有害)作用在各个研究中结果不一,但是对于II期结直肠癌患者而言,MSI-H的患者无法从5FU获益,这一结论在各项研究中具有一致性;第三,MSI可以辅助诊断Lynch综合征;最后,MSI可以预测PD-1/L1抑制剂的疗效,dMMR/MSI-H患者对PD-1/L1抑制剂疗效好。
报告的最后,李教授和我们分享了对于MSI诊断的使用经验:1.根据东亚裔结直肠癌患者MSI位点对比数据, NCI Panel(2单核苷酸+3双核苷酸)的5个位点可能更适合东亚裔人群,NCI Panel与dMMR的一致性可能更高;2. MSI检测位点不是越多越好;3. 结直肠癌MSI不存在肿瘤异质性。