Search Thermo Fisher Scientific
Francisco:Introducing Ion AmpliSeq™ HD: A New Clinical Research Technology for Ultra-high Sensitivity Detection of Rare Variants
赛默飞临床测序业务副产品总监Hernandez-Guzman Francisco博士发表了《Introducing Ion AmpliSeq™ HD: A New Clinical Research Technology for Ultra-high Sensitivity Detection of Rare Variants》的主题演讲,介绍了新推出的Ion AmpliSeq™ HD技术的原理、功能和四大优势,这是首个超低频突变检测的客户定制产品,对于血浆游离DNA (cfDNA) 样本的检测下限可低至0.1%。
Francisco博士在生命科学领域拥有超过二十年的工作经验,目前在赛默飞主要负责全球AmpliSeq定制产品的管理。Ion AmpliSeq超高多重PCR技术,在NGS领域有很高的认可度,应用范围也很广泛,无论是做突变、融合还是拷贝数变异(CNV)都可以通过超高多重PCR技术把目标片段PCR扩增出来,然后在高通量测序平台上进行测序。
今年,Francisco博士率领的团队新推出超低频突变检测Ion AmpliSeq HD客户定制产品,能够满足临床及科研客户对于超低频突变检测的需求。
目前,在肿瘤、遗传病等临床研究领域,对液体活检以及低频检测的需求越来越强烈。在报告中,Francisco博士介绍了专为此研发的Ion AmpliSeq™ HD技术的原理和功能,它是适用于Ion Torrent二代测序(NGS)的全新扩增子文库制备技术,基于分子标签和双Barcode技术,主要有以下四大优势:
Ion AmpliSeq™ HD Technology
同时,相比于常规的AmpliSeq产品,HD可以实现更高的灵敏度和更低的假阳性,并展示了多例HD定制panel在CNV、融合检测中的优秀表现。
AmpliSeq vs. AmpliSeq HD Workflow Comparison
最后,Francisco博士介绍了AmpliSeq HD panel快速完整的实验流程,从样本到数据,整个流程非常自动化。在线设计panel完成后,在实验环节,从样本抽提、文库构建、模板扩增、测序运行到最后的数据分析,手动操作加起来只需要2小时左右,文库构建流程更加简单,完成从样本到报告的整个流程只需不到2天的时间。而且,在每一个环节,赛默飞都有相关的平台和试剂支持,不需要为实验流程担心。
Ion AmpliSeq HD Panels: 2-Day NGS Workflow
如果所定制的HD panel是与肿瘤研究相关,则可以使用Oncomine Knowledgebase Reporter(OKR)根据实验室需求定制报告。基于该数据库,能够将基因突变与相关的用药标签、指南和全球临床实验关联在一起,真正将数据转化为临床建议。