hotspot-frequency-ladder-1
  • 高复合质控品,用于评估检测体细胞突变的新一代测序(nextgeneration sequencing,NGS)性能,检测人类DNA的体细胞突变。
  • 在AcroMetrix™MegaMix™ 技术基础上,以GM24385 DNA中高度表征的NIST基因组作为背景基因组,添加了555个SNV、MNV、DEL、INS已经被sanger测序确认的常见突变基因。
  • 建有频率阶梯,有50%,25%,15%,10%,5%,2.5%和0%共7个基因突变频率。
  • 在-20℃可稳定保存18个月,在2-8 ℃可稳定保存6天,最多5次冻融。
  • 仅供科研使用,不用于诊断过程。
货号
英文名称
中文名称
包装
浓度
类型
10026229
AcroMetrixTM Hotspot Frequency Ladder
AcroMetrix肿瘤热点基因质控品
30uL*7瓶
3.3 ng/uL
RUO产品
[在线反馈]
*
*
*
*
如需了解更多详情,请联系临床诊断部沈经理 电话:13524179031 邮箱:qilin.shen@thermofisher.com